Search Thermo Fisher Scientific
タンパク質は、細胞内の全ての生体システムを制御しています。独立して機能するタンパク質も多い一方、大多数のタンパク質は他のタンパク質と相互に作用して生物活性を発揮します。共免疫沈降(co-IP)、プルダウンアッセイ、架橋、ラベルトランスファー、およびファーウェスタンブロット解析などの手法を通じてタンパク質-タンパク質相互作用の特徴づけを行うことは、タンパク質の機能および細胞のバイオロジーを理解する上で重要な意味を持ちます。研究対象となるタンパク質間相互作用の様々な強度の種類に基づく推奨解析手法の一覧を表1に示します。
タンパク質-タンパク質相互作用をin vivoで研究するための信頼性の高いツールであり、遺伝子機能解析および創薬の研究をサポートする重要な手法です。
定量免疫沈降用に設計された手法で、キット、クローニングベクター、および試薬があります。
磁気ビーズは、ファージディスプレイなどのバイオパニング法における固形担体に適しています。
安定性の高いタンパク質複合体をゲル電気泳動により、解析します。
タンパク質-タンパク質相互作用の特定に最もよく使用される技術のひとつです。
タンパク質-タンパク質相互作用をin vivoで研究するための信頼性の高いツールであり、遺伝子機能解析および創薬の研究を補完する重要な手法です。
方法 | タンパク質‐タンパク質相互作用 |
---|---|
共免疫沈降(co-IP) | 安定または強い |
プルダウンアッセイ | 安定または強い |
架橋によるタンパク質間相互作用解析 | 一過性または弱い |
ラベルトランスファーによるタンパク質間相互作用解析 | 一過性または弱い |
ファーウェスタンブロット解析 | 比較的安定 |