Search Thermo Fisher Scientific
架橋は、化学的共有結合によって、2つ以上の分子を連結する方法です。架橋剤は、タンパク質またはその他の分子上の特定の官能基(例:第一級アミンまたはスルフヒドリル)に対する反応末端を有しています。
お客様が目的のアプリケーションのニーズを考えて、こうした架橋剤を一般的な特徴でカテゴリー化するまでを利用可能な選択肢から選ばなければならないとなれば、きっと困惑されるのではないでしょうか。
そこで、弊社ではバイオコンジュゲーション実験に適切な架橋剤を選択するための2つの選択肢を提供しています。
ホモ機能性架橋剤は、スペーサーアームの両末端に同一の反応基を有しています。通常、ホモ二機能性架橋剤は、官能基などを有する分子をランダムに「固定」または重合させる1段階反応の処理に使用します。この架橋剤は、すべてのタンパク質相互作用のスナップショットを捉えるのに有用ですが、他のタイプの架橋アプリケーションに必要な精度は得られません。
ヘテロ二機能性架橋剤は、両末端に異なる反応基を有しています。こうした試薬は、それぞれの標的官能基を有する分子の1段階結合を可能にするのみならず、望ましくない重合または自己結合を最小限に抑える連続的(2段階)結合も可能にします。連続的結合において、ヘテロ二機能性架橋剤は、最初に架橋剤の最も不安定な官能基を用いてタンパク質と反応します。余分な未反応の架橋剤を除去した後、修飾された最初のタンパク質を、第2のタンパク質が含まれた溶液に添加すると、架橋剤の第2の反応基を介した反応が起こります。
架橋標的 | 反応基、特徴 | 架橋剤製品 |
---|---|---|
アミノ基 - スルフヒドリル基 | NHSエステル/マレイミド | AMAS |
BMPS | ||
GMBSおよびスルホGMBS | ||
MBS and Sulfo-MBS | ||
分子プローブ™ SMCC | ||
SMCC and Sulfo-SMCC | ||
EMCS and Sulfo-EMCS | ||
SMPB and Sulfo-SMPB | ||
SMPH | ||
LC-SMCC | ||
Sulfo-KMUS | ||
NHSエステル/マレイミド、PEGスペーサー | SM(PEG)2 | |
SM(PEG)4 | ||
SM(PEG)6 | ||
SM(PEG)8 | ||
SM(PEG)12 | ||
SM(PEG)24 | ||
NHSエステル/ピリジルジチオール、切断可能 | SPDPまたはSPDP | |
LC-SPDP およびスルホLC-SPDP | ||
SMPT | ||
PEG4-SPDP | ||
PEG12-SPDP | ||
NHSエステル/ハロアセチル | SIA | |
SBAP | ||
SIAB | ||
Sulfo-SIAB | ||
アミノ基 - 非選択的な官能基間 (光活性) | NHSエステル/アリールアジド | ANB-NOS |
Sulfo-SANPAH | ||
ATFB | ||
NHSエステル/ジアジリン | SDAおよびスルホSDA | |
LC-SDAおよびスルホLC-SDA | ||
NHSエステル/ジアジリン、切断可能 | SDADおよびスルホSDAD | |
カルボキシル基 - アミノ基間 | カルボジイミド | DCC |
EDCまたはEDAC | ||
NHSおよびスルホNHSもご覧ください | ||
スルフヒドリル基 - 炭水化物間 | マレイミド/ヒドラジド | BMPH |
EMCH | ||
MPBH | ||
KMUH | ||
ピリジルジチオール/ヒドラジド | PDPH | |
ヒドロキシル基 - スルフヒドリル基間 | イソシアネート/マレイミド | PMPI |
アミノ基 - DNA間 | NHSエステル/ソラレン | SPB |