Search Thermo Fisher Scientific
カルボジイミド架橋剤、DCCおよびEDC(EDAC)は、カルボン酸塩を安定的に活性化してアミンと結合させることを目的に、カルボキシル基(グルタミン酸、アスパラギン酸、C末端)を、第一級アミン(リジン、N末端)およびN-ヒドロキシスクシンイミド(NHS)に結合させるのに使用されます。
様々なカルボキシ基 - アミノ基間架橋剤をご利用になれます。