Search Thermo Fisher Scientific
アミノ基 - スルフヒドリルヘテロ二官能性タンパク質架橋試薬は、タンパク質などの分子の第一級アミン(リジン)基とスルフヒドリル(システイン)基を結合させるための試薬です。これらの試薬は、NHS-ハロアセチル架橋剤、NHS-マレイミド架橋剤およびNHS-ピリジルジチオール架橋剤など、様々な長さとタイプのスペーサーアームを備えた試薬としてご利用になれます。
弊社のアミノ基 - スルフヒドリル基間架橋剤には、以下の特徴があります。
このヘテロ二官能性架橋剤は、生体分子間の相互作用を精査するのに多用されており、化学的にサクシンイミジルエステルを第一級アミンと共有結合させます。
弊社のタンパク質間架橋制御キットには、スルホ-SMCC架橋剤、修飾試薬、プローブとして必要な抗体、酵素、および他の精製タンパク質を結合するためのバッファーが入っています。
このヘテロ二官能性架橋剤は、生体分子間の空間的関係を調べるのに多用されており、化学的にサクシンイミジルエステルを第一級アミンと共有結合させる一方で、マレイミド基は利用可能なチオール基と反応します。
アミノ基 - スルフヒドリル基間架橋剤 | 製品 | スペーサーアーム(Å) | 切断可能 | 水溶性 | 細胞膜透過性 |
---|---|---|---|---|---|
NHS-ハロアセチル架橋剤 | SIA | 1.5 | 非該当 | 不要 | 必要 |
SBAP | 6.2 | 非該当 | 不要 | 必要 | |
SIAB | 10.6 | 非該当 | 不要 | 必要 | |
スルホ-SIAB | 10.6 | 非該当 | 必要 | 不要 | |
NHS-マレイミド | AMAS | 4.4 | 非該当 | 不要 | 必要 |
BMPS | 5.9 | 非該当 | 不要 | 必要 | |
GMBS | 7.3 | 非該当 | 不要 | 必要 | |
Sulfo-GMBS | 7.3 | 非該当 | 必要 | 不要 | |
MBS | 7.3 | 非該当 | 不要 | 必要 | |
Sulfo-MBS | 7.3 | 非該当 | 必要 | 不要 | |
SMCC | 8.3 | 非該当 | 不要 | 必要 | |
Sulfo-SMCC | 8.3 | 非該当 | 必要 | 不要 | |
EMCS | 9.4 | 非該当 | 不要 | 必要 | |
Sulfo-EMCS | 9.4 | 非該当 | 必要 | 不要 | |
SMPB | 11.6 | 非該当 | 不要 | 必要 | |
Sulfo-SMPB | 11.6 | 非該当 | 必要 | 不要 | |
SMPH | 14.2 | 非該当 | 不要 | 必要 | |
LC-SMCC | 16.2 | 非該当 | 不要 | 必要 | |
Sulfo-KMUS | 16.3 | 非該当 | 不要 | 必要 | |
NHS-ピリジルジチオール架橋剤 | SPDP | 6.8 | チオール | 不要 | 必要 |
LC-SPDP | 15.7 | チオール | 不要 | 必要 | |
スルホ-LC-SPDP | 15.7 | チオール | 必要 | 不要 | |
SMPT | 11.2 | チオール | 不要 | 必要 | |
PEG4-SPDP | 25.7 | チオール | 必要 | 不要 | |
PEG12-SPDP | 54.1 | チオール | 必要 | 不要 |
非該当:切断可能な部位なし
N-ヒドロキシスクシンイミドエステル(NHS)基は、pH7~9で特異的かつ効率的にリジンおよびN末端アミノ基と反応して安定なアミド結合を形成します。マレイミド基は、pH6.5~7.5で還元型スルフヒドリル基と反応して安定なチオエーテル結合を形成します。
非該当:切断可能な部位なし