21580-BS3-Sulfo-DSS-250
弊社のアミノ基間架橋剤は、ホモバイファンクショナルでアミン特異的なタンパク質架橋剤であり、NHS エステルおよびイミドエステル反応基を利用して、第一級アミンへの選択的なコンジュゲーションを行うことができます。架橋剤の種類は、短鎖型、長鎖型、開裂性、不可逆性、膜透過性、および細胞表面用をご用意しております。
弊社のアミン反応性架橋剤には、有用な特徴がさまざま存在します:
NHS エステル架橋剤
  • N―ヒドロキシコハク酸イミドエステル(NHS エステル)の化学反応特性に基づいた、アミン特異的な架橋剤です
  • NHS 活性エステル基は、カルボン酸分子を EDC で活性化することで形成されます
  • NHS 活性エステル架橋剤と標識化合物が、弱アルカリ性(pH 7.2~8.5)条件下で第一級アミンと反応することで、安定したアミド結合が形成されます
イミドエステル架橋剤
  • イミドエステル反応基に基づいた、従来からあるアミン反応性架橋剤です
  • イミドエステル架橋剤が第一級アミンと反応することで、アミド結合が形成されます
  • アルカリ性(pH 10)でアミンが存在しない、ホウ酸バッファーのようなベストな条件下で使用すると、第一級アミンへの特異性を発揮します
その他のアミン反応性架橋剤
  • アミン特異的な分子コンジュゲーション、およびホスフィン、アルデヒドまたはハロゲン化アリール反応基による重合に特化した架橋剤・キットをご用意しております。
反応基製品スペーサーアーム(Å)開裂性水溶性膜透過性可逆性
NHSエステルDSG7.7非該当
DSS11.4非該当
BS311.4非該当
TSAT(3 官能性)4.2非該当
BS(PEG)521.7非該当
BS(PEG)935.8非該当
DSP12.0チオール
DTSSP12.0チオール
DST6.4過ヨウ素酸塩
BSOCOES13.0塩基
EGS16.1ヒドロキシルアミン
Sulfo-EGS16.1ヒドロキシルアミン
イミドエステルDMA8.6非該当
DMP9.2非該当
DMS11.0非該当
DTBP11.9チオール
ジフルオロDFDNB3.0非該当
Untitled
アミン反応性の保護ヒドロキシルアミンであり、有機溶媒中での新たなアルデヒドおよびケトン反応プローブ合成に有用な、Molecular Probes® N―(t-BOC)―アミノオキシ酢酸・テトラフルオロフェニルエステルもご用意しております。t-BOC 基は、脂肪族アミンとの結合後、トリフルオロ酢酸を用いて定量的に取り除くことができます。