Search Thermo Fisher Scientific
洗剤は両親媒性分子で、脂肪性または芳香性の非極性「尾」と、極性の「頭」を持っています。極性頭部のイオン的性質が、幅広い界面活性剤の性質の基礎を形成します。界面活性剤はイオン性のこともあり(荷電している、陰イオン性または陽イオン性)、非イオン性(荷電していない)または双性イオン(正と負に荷電した両方のイオンを持っていて、全体の電荷が 0 )の場合もあります。
界面活性剤はよく細胞溶解試薬の調合、タンパク質可溶化手順、ELISAの洗浄バッファ、他のタンパク質研究手法に用いられます。当社の界面活性剤は 3 種類のパッケージでご用意できます。
Thermo Scientific™ Pierce™ Surfact-Amps™ 界面活性剤は高度に精製され、正確に希釈された (10%) 調合で、精製されていない界面活性剤の混入物に影響されやすい用途やアッセイに理想的です。. 各バッチを試験して、界面活性剤が 1.0 µeq/mL 未満の過酸化物とカルボニルしか含まず、窒素下で包装し、保存中に酸化しないように努めています。
界面活性剤 | Description | Aggregation Number | Micelle MW | MW | CMC (mM) | CMC % w/v | Cloud Point (°C) | Dialyzable |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Triton X-100 | Nonionic | 140 | 90,000 | 647 | 0.24 | 0.0155 | 64 | No |
Triton X-114 | Nonionic | — | — | 537 | 0.21 | 0.0113 | 23 | No |
NP-40 | Nonionic | 149 | 90,000 | 617 | 0.29 | 0.0179 | 80 | No |
Brij®-35 | Nonionic | 40 | 49,000 | 1225 | 0.09 | 0.1103 | >100 | No |
Brij-58 | Nonionic | 70 | 82,000 | 1120 | 0.077 | 0.0086 | >100 | No |
Tween®-20 | Nonionic | — | — | 1228 | 0.06 | 0.0074 | 95 | No |
Tween-80 | Nonionic | 60 | 76,000 | 1310 | 0.012 | 0.0016 | — | No |
Octyl Glucoside | Nonionic | 27 | 8,000 | 292 | 23-25 | 0.6716-0.7300 | >100 | Yes |
Octylthio Glucoside | Nonionic | — | — | 308 | 9 | 0.2772 | >100 | Yes |
SDS | Anionic | 62 | 18,000 | 288 | 6-8 | 0.1728-2304 | >100 | Yes |
CHAPS | Zwitterionic | 10 | 6,149 | 615 | 8-10 | 0.4920-0.6150 | >100 | Yes |
CHAPSO | Zwitterionic | 11 | 6,940 | 631 | 8-10 | 0.5048 | 90 | Yes |