Search Thermo Fisher Scientific
細胞溶解または単離後、溶解物には、ダウンストリームアプリケーションには適合しない物質が混在していることがあります。簡単かつ効率的に試料から脱塩、バッファ交換、および界面活性剤除去が行える様々な装置や樹脂をご用意しております。また、プロセッシングや分析をさらに進めるにあたってタンパク質濃度があまりにも低い場合、素早く試料の濃縮が行える遠心濃縮器もご用意しています。
Dialysis devices, cassettes, 96-well plates and tubing | Desalting spin columns, 96-well spin plates and cartridges | Concentrators | Detergent removal spin columns and 96-well spin plates | |
---|---|---|---|---|
Sample volume processing range | 10 μL–250 mL | 2 μL–4 mL | 100 μL–100 mL | 25 μL–1 mL |
Sample processing time (volume dependent) | 2–24 hrs | 5–10 min | 5–30 min* | 15–20 min |
Key applications | Buffer exchange, desalting, virus purification | Desalting, buffer exchange, removal of unincorporated label | Sample concentration, desalting, buffer exchange | Removal of anionic, nonionic and zwitterionic detergents |
Recommended sample type | Purified protein | Lysate or purified protein | Lysate or purified protein | Purified protein or peptide mixture |
Compatible with viscous samples? | Yes | No | No | No |
Sample diluted during processing? | Possible | No | No | No |
Gamma-irradiated options available? | Yes | No | No | No |
* for 10K MWCO (device dependent—times may vary for other MWCO’s)
様々な形式のSlide-A-Lyzer™ device、cassette、およびflaskと、MWCOs, Pierce™ 96well microdialysis plate、& SnakeSkin™ Dialysis
Thermo Scientific™ Zeba™ Spin Column、plate、およびcartridgeを使用して、タンパク質溶液から塩および低分子を除去
Polyetheresulfone(PES)または再生セルロース膜と容積容量の範囲で使用可能なThermo Scientific™ Pierce™ Concentrator
高または低ペプチドの濃度に対応する2種類の組成を持つ界面活性剤除去樹脂があります-スピンカラムと96ウェルスピンフィルタープレートで利用可能なフォーマットがあります
Thermo Scientific™ Pierce™ RED Systemは、血漿タンパク質結合アッセイ用のシステムで自動化に対応した使い勝手の良いインサートまたはプレロードプレートを備えています
粗抽出試料から直接ペプチド、タンパク質、およびタンパク質複合体を効果的に単離することをのを助ける製品をご用意しています。
複数の形式で利用可能なThermo Scientific™ Pierce™ ハイキャパシティエンドトキシン除去樹脂は、ε-ポリ-L-リジン[ポリ(ε-リジン)] アフィニティリガンドタンパク質、ペプチド、および抗体試料のエンドトキシンと選択的に結合して除去します。スピンカラムフォーマットを用いて1時間ほどの早さで生体試料に含まれるエンドトキシンレベルを99%以上減少させ、85%以上のタンパク質を回収します。