Search Thermo Fisher Scientific
生体高分子の複合的な混合物を分離する透析の使用は、1950年代に確立されました。そのとき確立された多くの透析方法論は、現在の透析製品の基礎になっています。しかし、現在の透析ツールは、調製時間およびサンプル回収という重要な2つの点で当時の透析ツールと異なります。初期の研究用透析法は、メンブレンの準備に多くの時間を要しましたが、本ページに記載したThermo Scientific Pierce透析製品は、基本的にすぐに使用可能であり、サンプル漏出を防ぐことができます。
SnakeSkin透析チューブは、大量のサンプル透析を簡便にすることを目的に開発され、使用前のメンブレンの予浸または煮沸を必要としません。SnakeSkin透析チューブは、中空の棒の中にひだ状に折り畳まれた再生セルロース透析チューブで、様々なサンプル容量に対して使用できます。水和したチューブは、長さ1 cm当たり約3.7 mLのサンプルを保持します。
SnakeSkin透析チューブの形態がひだ状であるため、開いてすぐに使用することが簡単にできます。単にチューブを引き出して必要な長さ分を切り離し、キャップでふたをするだけです。推奨キャップであるSnakeSkin透析チューブクリップは別売となっております。別の方法として、SnakeSkin透析チューブは、水またはバッファー中でチューブをあらかじめ濡らした後、ノットで閉じることもできます。
SnakeSkin Dialysis Tubing is available in three molecular weight cutoff (MWCO) specifications: 3.5K, 7K and 10K.
Dialysis is a separation technique that gained popularity in life science laboratories during the 1950s. Research papers of that era described dialysis as a new, cutting-edge tool that scientists could use to unravel complex mixtures of biomacromolecules. Many of the dialysis theories established at that time are the cornerstones for contemporary products featured in this brochure. There are, however, two major differences between the dialysis tools of yesterday and today—preparation time and the amount of sample loss due to leaks. Early laboratory dialysis methods involved dedicating a significant amount of time to membrane preparation; Thermo Scientific Pierce Dialysis Products are essentially ready to use and resist sample leakage.
Slide-A-Lyzer透析フラスコは、150~250 mLのサンプル容量に対応しています。これらのデバイスは標準的なバッファー交換を8~24時間で達成し、4つの分子量カットオフ(MWCO)2 k、3.5 k、10 kおよび20 kの仕様で利用できます。
フラスコ型の透析装置は取り扱いが非常に簡単です。血清用ピペットを使用してサンプルを追加したり取り出すか、フラスコ最上部の広口スクリューキャップ開口部にサンプルを直接注ぎます。ノットやクリップでユニットを密閉する必要はありません。
Slide-A-Lyzer Dialysis Flasks are manufactured using clean room conditions and have low-protein binding regenerated cellulose membranes to ensure maximum sample recovery and sample purity.
Slide-A-Lyzer透析カセット(従来のモデルおよびG2モデル)は、100 μL~70 mLのサンプル容量に対応し、迅速かつトラブルがない透析を円滑に行います。カセットは、サンプル容量に対する表面積の割合を最大限に高めるよう設計されており、優れたサンプル回収を可能にしています。標準のフラットチューブと異なり、これらの革新的なカセットには、漏れやサンプルの損失につながるようなノットやクリップを必要としません。その代わり、Slide-A-Lyzer透析カセットは、不活性ガスケットにより隔てられた透析メンブレンで作製され、音波で溶接した半透明の二等分されたプラスチックケースに挟まれています。
従来の Slide-A-Lyzer カセット | G2 Slide-A-Lyzer Cassettes | |
---|---|---|
MWCOs offered | Five (2 to 20K) | Five (2 to 20K) |
Sizes offered | Four (0.1 to 30 mL) | Five (0.1 to 70 mL) |
Syringe injection ports | Yes | Yes |
Pipette sample port | No | Yes |
Self-floating | 30 mL size only | Yes |
Slide-A-Lyzer透析カセットの両モデルは、4または5つの異なる容量範囲に対応し、5つの分子量カットオフ(MWCO)仕様(2 K、3.5 K、7 K、10 Kおよび20 K)で利用できます。各モデルの、選択したサイズの10 K MWCO Slide-A-Lyzerカセットも、ガンマ線照射により滅菌したパッケージ入りで入手可能です。
望ましい分子量カットオフ(MWCO)およびカセットサイズ(サンプル容量)に基づいたリンクを選択することで、製品ページが開きます。
サンプル容量 | 2K MWCO (blue) | 3.5K MWCO (pink) | 7K MWCO (green) | 10K MWCO (orange) | 20K MWCO (purple) |
---|---|---|---|---|---|
0.1–0.5 mL | SAL | SAL | SAL | SAL | SAL |
SAL G2 | SAL G2 | SAL G2 | SAL G2 | SAL G2 | |
0.5–3 mL | SAL | SAL | SAL | SAL | SAL |
SAL G2 | SAL G2 | SAL G2 | SAL G2 | SAL G2 | |
3–12 mL | SAL | SAL | SAL | SAL | SAL |
5–15 mL | SAL G2 | SAL G2 | SAL G2 | SAL G2 | |
12–30 mL | SAL | SAL | SAL | SAL | |
SAL G2 | SAL G2 | SAL G2 | SAL G2 | ||
30–70 mL | SAL G2 | SAL G2 | SAL G2 | SAL G2 |
Slide-A-LyzerMINI透析デバイスは、10 μL~2 mLのサンプルを簡便に高性能透析するための統合型低結合メンブレンを備えた使い捨てのポリプロピレン製カップです。MINIデバイスは、標準的な研究用ピペットを用いて簡単なサンプルの添加と除去ができるように設計されています。標準的なサンプル脱塩またはバッファー交換を4~8時間で達成するのに有効です。他の小さなサンプル分離デバイスとは異なり、組み立てる機器がなく、シリンジアダプターの必要性がなく、少量サンプルを扱うのに必要な面倒なステップがありません。再生セルロースメンブレンは、多数の一般的な化学物質およびバッファーに適合しています。
Slide-A-Lyzer MINI透析機器は、5つの分子量カットオフ(MWCO)仕様:2 K、3.5 K、7 K、10 Kおよび20 Kを有する3つのサイズ(0.1、0.5および2 mL容量)で利用できます。
Pierce 96ウェル微量透析プレートは、容量10~100 μlの1~96サンプルを迅速に処理するための、自動化に適合したマイクロプレート透析デバイス(3.5 Kまたは10 KのMWCO)です。
96ウェル微量透析プレートで処理された各サンプルは、約2 mm離れた2枚の再生セルロースメンブレンでできた単一の取り外し可能な透析デバイスの中で透析されます。短い拡散距離と広い表面積は迅速な透析を促進し、多くの場合、塩類および低分子の除去は2~4時間で完了します。サンプル回収は、標準的な研究用微量ピペットを用いて行います。個々の微量透析デバイスも、単一サンプル処理用の2 mL微量遠心チューブと一緒に使用することができます。有用なプレートシールは高品質ポリプロピレン製であり、特に長期保管中のサンプルの汚染および蒸発を防止するのに役立ちます。
迅速平衡透析用のREDデバイスは、製薬業界との共同開発により、リード化合物最適化を促進し、摩耗率を抑えました。REDシステムは、使い捨てのチューブインサートからなり、再使用可能なPTFE製または使い捨ての高密度ポリプロピレン製ベースプレートのいずれかとともに使用します。ベースプレートの独自の設計は自動液体取扱いシステムに適合している一方で、チューブインサートの大きな透析表面積が平衡状態の確立を促進します。
競合迅速平衡透析システムは、REDデバイスのように、リード化合物最適化の促進を優先課題として開発されました。競合REDデバイス(C-RED)は、2つのチャンバーからなる使い捨てチューブインサートと再使用可能なPTFEベースプレートから構成されます。競合平衡透析は、2、3、4または8つのデュアルチャンバーインサートを収容できるベースプレート上の拡張型ウェル内で実施します。このベースプレートは最大15サンプル用の所定スペースと、透析液にアクセスするオープンチャンバーを1つ備えています。競合迅速平衡透析システムも、自動液体取扱いシステムに適合しており、REDデバイスと同等のハイパフォーマンスを示します。