Search Thermo Fisher Scientific
Slide-A-Lyzer G2 Dialysis Cassetteは、さまざまなサンプル量に対応できる便利な透析ツールです。次世代(G2)のSlide-A-Lyzer Dialysis Cassetteは、スタンドやフローターを用意する必要がなく、サンプルのロードもピペッターで行えます。
サンプルのロードおよび除去は、セロロジカルピペットまたは注射針付きシリンジ(オプション)を用いて容易に行うことができます(図1)。カセットにはエアーチャンバーが内蔵されており、透析中は垂直に立った状態で浮かせることができます。Slide-A-Lyzer G2 Dialysis Cassetteは、処理するサンプル量に応じた5種類のカセットがあり、さらに2K、3.5 K、7 K、10 K、20 K のMWCO(molecular weight cut off)を選択することが可能です。
Volume range | |||||
---|---|---|---|---|---|
Molecular weight cutoff | 0.25–0.5 mL | 1–3 mL | 5–15 mL | 10–30 mL | 25–70 mL |
2K | Catalog number 87717 | Catalog number 87718 | Catalog number 87719 | Catalog number 87720 | Catalog number 87721 |
3.5K | Catalog number 87722 | Catalog number 87723 | Catalog number 87724 | Catalog number 87725 | Catalog number 87726 |
7K | Catalog number 87727 | Catalog number 87728 | Not available | Not available | Not available |
10K | Catalog number 87729 | Catalog number 87730 | Catalog number 87731 | Catalog number 87732 | Catalog number 87733 |
10K (gamma irradiated) | Catalog number 88250 | Catalog number 88251 | Catalog number 88252 | Catalog number 88253 | Catalog number 88254 |
20K | Catalog number 87734 | Catalog number 87735 | Catalog number 87736 | Catalog number 87737 | Catalog number 87738 |