PB2274_Slidealyzer_G2_Dialysis-main-cs
Slide-A-Lyzer G2 Dialysis Cassetteは、さまざまなサンプル量に対応できる便利な透析ツールです。次世代(G2)のSlide-A-Lyzer Dialysis Cassetteは、スタンドやフローターを用意する必要がなく、サンプルのロードもピペッターで行えます。
サンプルのロードおよび除去は、セロロジカルピペットまたは注射針付きシリンジ(オプション)を用いて容易に行うことができます(図1)。カセットにはエアーチャンバーが内蔵されており、透析中は垂直に立った状態で浮かせることができます。Slide-A-Lyzer G2 Dialysis Cassetteは、処理するサンプル量に応じた5種類のカセットがあり、さらに2K、3.5 K、7 K、10 K、20 K のMWCO(molecular weight cut off)を選択することが可能です。
実験に適したSlide-A-Lyzer G2カセットの選択
 Volume range
 Molecular weight cutoff0.25–0.5 mL1–3 mL5–15 mL10–30 mL25–70 mL
2KCatalog number
 87717
Catalog number
 87718
Catalog number
 87719
Catalog number
 87720
Catalog number
 87721
3.5KCatalog number
87722
Catalog number
87723
Catalog number
87724
Catalog number
87725
Catalog number
87726
7KCatalog number
87727
Catalog number
87728
Not availableNot availableNot available
10KCatalog number
87729
Catalog number
87730
Catalog number
87731
Catalog number
87732
Catalog number
87733
10K
(gamma irradiated)
Catalog number
88250
Catalog number
88251
Catalog number
88252
Catalog number
88253
Catalog number
88254
20KCatalog number
87734
Catalog number
87735
Catalog number
87736
Catalog number
87737
Catalog number
87738
Slide-A-Lyzer G2透析カセットについて詳しく知る
slidealyzer_g2_easy__loading_recovery容易なサンプルのロードおよび回収。サンプルは、シリンジまたはピペットのいずれかを用いて、Slide-A-Lyzer G2 Dialysis Cassetteのサンプルポートからロードすることができます。Slide-A-Lyzer Cassetteは、サンプルをロード後にカセット内の余分な空気を除くことが可能で、透析液に接する表面積が最大になるようにデザインされています。従来の透析チューブやチューブベースのシステムと比較し効率的です。サンプルは、ピペットまたはシリンジ専用のサンプルポートから容易に回収できます。