SnakeSkin透析チューブ
Thermo Scientific SnakeSkin Dialysis Tubingは、従来のメンブレンチューブを簡単かつすぐに使用できる形にした製品です。再生セルロース透析チューブで構成されており、開いた、ひだ状に折り畳まれた(縮められた)チューブとして提供されます。
SnakeSkin dialysis tubingは、さまざまな直径(16 mm、22 mm、および35 mm)のチューブ(35フィート)を含む8インチ(20 cm)スティックで提供され、長さ1 cmあたり2~10 mLのサンプルを保持します。10~100 mLのサンプルの脱塩やバッファー交換に使用できます。
使用するには、必要な長さのチューブを引き出してカットし、チューブの片方の端を折り返して透析クリップで留め、開いている反対の端からサンプルを注ぎ入れ、もう1つのクリップで留めるだけです。
お客様の実験に適したSnakeSkin透析チューブを選択してください
Circular internal diameter16 mm I.D.22 mm I.D.35 mm I.D.
Volume per cm2 mL3.8 mL9.6 mL
すべてのSnakeSkin Dialysis Tubingを見る
推奨されるアクセサリ
SnakeSkin Dialysis Clips — 丈夫で浮遊しないチューブクロージャーで、直径50 mmまでのフラットチューブの透析チューブに適合
SnakeSkin透析チューブの関連データ
透析速度に対する表面積/体積比の影響。グラフは、3.5K MWCOメンブレンを備えた4つのサイズのThermo Scientific透析デバイスで透析した2 mL、70 mL、70 mL、および200 mLのサンプルからの1 M NaCl除去における速度を示しています。透析は非常に多量(例えば4 L)の水(透析液)に対し、室温で行いました。示した時間(三角形で表示)において透析バッファーを交換し、サンプルの導電率を測定してNaCl除去率を決定しました。
透析にまだチューブを使用していますか?
Thermo Scientific Slide-A-Lyzer G3 Dialysis Cassetteをお試しください。これらのカセットおよびフラスコはサンプル透析を行うための、従来の透析チューブよりも便利で確実なアプローチです。Slide-A-Lyzerカセットおよびフラスコは、自立型の硬質フレームとしっかり密封するキャップを備えており、サンプルのロード/取り出しを容易にし、サンプルの安全性を向上させます。