RED(迅速な平衡透析)および競合品REDシステムは、使い捨てのデバイスフォーマットを利用しており、血漿または組織と血漿タンパク質結合を行う研究者にとって便利で使いやすい自動化されたデバイスです。インサートはすぐに使え、膜の前処理は一切不要です。プレートは廃棄することができ、コンタミネーションを容易に防いで洗浄を省けるため、REDデバイスの1回使い切りフォーマットは、放射性物質を使用しているラボにとって特に便利です。これらのデバイスは、高-、中-および低-タンパク質結合化合物を用いたアッセイで検証済みです。
  • 使い捨てチューブ——予浸、組立てまたは特殊なデバイスは必要ありません。
  • 短いインキュベート時間——高い膜表面積対容積比のため、わずか100分で平衡に到達することが可能となります。 
  • 柔軟性——任意のアッセイ回数(1~48アッセイ/プレート)に対応でき、96ウェルのフットプリントは自動化された液体ハンドラーに適しています。
  • 頑強性——区画されたデザインが、クロスコンタミネーションまたは漏れの可能性を最小限に抑えます。 
  • 検証済み——各ロットは、タンパク質結合アッセイで機能的に試験され、性能が確認されています。
適切な血漿または組織と血漿タンパク質結合製品を選択してください
 Order nowOrder nowOrder nowOrder now
 Single-Use Red Device, 8KRed Device Inserts, 8KSingle-Use Red Device, 12KCompetition RED Inserts
ApplicationPlasma protein binding studiesPlasma protein binding studiesPlasma protein binding studiesDrug partioning between plasma and tissue
MWCO8K
8K
12K8K
Pre-loaded inserts
Disposable plate included
Recommended for variable # of samples per run  
注目データ
REDプレートのハンズオン時間
デバイス平衡に到達するまでの時間漏れ使い捨て労働集約性利用可能な自動化容量シフト
Multi-Equilibrium
>DIALYZER
(Dianorm、Harvard、
Spectrum)
3~4時間多少不可++++不可最小限
96-Well Equilibrium DIALYZER††
(Harvard Apparatus)
16時間多少+++可能
96-Well Micro-Equilibrium
Dialysis
(HTDialysis、LLC)
6時間多少不可+++可能
REDデバイス
(Thermo Fisher Scientific)
4~6時間(2時間)なし+なし
Thermo Scientific REDデバイス100-minuteプロトコールを用いた、7種の化合物についての血漿タンパク質結合の結果は、文献にみられる従来の装置を用いて得られた結果と同等です。 750 rpm、37°Cでのボルテックス撹伴を使用した経時変化アッセイを行い、平衡での遊離画分を測定しました。
ラットにおけるin-vitroとin-vivoでのタキソールの組織/血漿結合比率の比較。
ラットにおけるin-vitroとin-vivoでのタキソールの組織/血漿結合比率の比較。in vivo脳組織の低いタキソールの存在は、タキソールが脳に移動するのを血液脳関門が妨げていることを示します。
REDプレートのハンズオン時間
デバイス平衡に到達するまでの時間漏れ使い捨て労働集約性利用可能な自動化容量シフト
Multi-Equilibrium
>DIALYZER
(Dianorm、Harvard、
Spectrum)
3~4時間多少不可++++不可最小限
96-Well Equilibrium DIALYZER††
(Harvard Apparatus)
16時間多少+++可能
96-Well Micro-Equilibrium
Dialysis
(HTDialysis、LLC)
6時間多少不可+++可能
REDデバイス
(Thermo Fisher Scientific)
4~6時間(2時間)なし+なし
Thermo Scientific REDデバイス100-minuteプロトコールを用いた、7種の化合物についての血漿タンパク質結合の結果は、文献にみられる従来の装置を用いて得られた結果と同等です。 750 rpm、37°Cでのボルテックス撹伴を使用した経時変化アッセイを行い、平衡での遊離画分を測定しました。
ラットにおけるin-vitroとin-vivoでのタキソールの組織/血漿結合比率の比較。
ラットにおけるin-vitroとin-vivoでのタキソールの組織/血漿結合比率の比較。in vivo脳組織の低いタキソールの存在は、タキソールが脳に移動するのを血液脳関門が妨げていることを示します。
REDデバイスのビデオ
REDデバイスシステムのアクセサリー