Search Thermo Fisher Scientific
RED(迅速な平衡透析)および競合品REDシステムは、使い捨てのデバイスフォーマットを利用しており、血漿または組織と血漿タンパク質結合を行う研究者にとって便利で使いやすい自動化されたデバイスです。インサートはすぐに使え、膜の前処理は一切不要です。プレートは廃棄することができ、コンタミネーションを容易に防いで洗浄を省けるため、REDデバイスの1回使い切りフォーマットは、放射性物質を使用しているラボにとって特に便利です。これらのデバイスは、高-、中-および低-タンパク質結合化合物を用いたアッセイで検証済みです。
Order now | Order now | Order now | Order now | |
Single-Use Red Device, 8K | Red Device Inserts, 8K | Single-Use Red Device, 12K | Competition RED Inserts | |
Application | Plasma protein binding studies | Plasma protein binding studies | Plasma protein binding studies | Drug partioning between plasma and tissue |
MWCO | 8K | 8K | 12K | 8K |
Pre-loaded inserts | ✓ |
| ✓ | |
Disposable plate included | ✓ |
| ✓ | |
Recommended for variable # of samples per run | ✓ | ✓ |
デバイス | 平衡に到達するまでの時間 | 漏れ | 使い捨て | 労働集約性 | 利用可能な自動化 | 容量シフト |
---|---|---|---|---|---|---|
Multi-Equilibrium >DIALYZER (Dianorm、Harvard、 Spectrum) | 3~4時間 | 多少 | 不可 | ++++ | 不可 | 最小限 |
96-Well Equilibrium DIALYZER†† (Harvard Apparatus) | 16時間 | 多少 | 可 | +++ | 可能 | 可 |
96-Well Micro-Equilibrium Dialysis (HTDialysis、LLC) | 6時間 | 多少 | 不可 | +++ | 可能 | 可 |
REDデバイス (Thermo Fisher Scientific) | 4~6時間(2時間) | なし | 可 | + | 可 | なし |
Thermo Scientific™ REDデバイス100-minuteプロトコールを用いた、7種の化合物についての血漿タンパク質結合の結果は、文献にみられる従来の装置を用いて得られた結果と同等です。 750 rpm、37°Cでのボルテックス撹伴を使用した経時変化アッセイを行い、平衡での遊離画分を測定しました。
ラットにおけるin-vitroとin-vivoでのタキソールの組織/血漿結合比率の比較。in vivo脳組織の低いタキソールの存在は、タキソールが脳に移動するのを血液脳関門が妨げていることを示します。
デバイス | 平衡に到達するまでの時間 | 漏れ | 使い捨て | 労働集約性 | 利用可能な自動化 | 容量シフト |
---|---|---|---|---|---|---|
Multi-Equilibrium >DIALYZER (Dianorm、Harvard、 Spectrum) | 3~4時間 | 多少 | 不可 | ++++ | 不可 | 最小限 |
96-Well Equilibrium DIALYZER†† (Harvard Apparatus) | 16時間 | 多少 | 可 | +++ | 可能 | 可 |
96-Well Micro-Equilibrium Dialysis (HTDialysis、LLC) | 6時間 | 多少 | 不可 | +++ | 可能 | 可 |
REDデバイス (Thermo Fisher Scientific) | 4~6時間(2時間) | なし | 可 | + | 可 | なし |
Thermo Scientific™ REDデバイス100-minuteプロトコールを用いた、7種の化合物についての血漿タンパク質結合の結果は、文献にみられる従来の装置を用いて得られた結果と同等です。 750 rpm、37°Cでのボルテックス撹伴を使用した経時変化アッセイを行い、平衡での遊離画分を測定しました。
ラットにおけるin-vitroとin-vivoでのタキソールの組織/血漿結合比率の比較。in vivo脳組織の低いタキソールの存在は、タキソールが脳に移動するのを血液脳関門が妨げていることを示します。