Search Thermo Fisher Scientific
ペプチドを単離した後、逆相(RP)樹脂を用いて塩類およびバッファーを除去します。RPのうち、疎水性ペプチドの回収にはC18マトリックスが最も理想的です。 ペプチドは高水溶性の移動相中で逆相カラムに結合し、塩類およびバッファーは洗い落とされ、ペプチドは高有機移動相を用いて溶出されます。しかし、リン酸化ペプチドなどの親水性ペプチドは、C18樹脂に十分に結合できないため、これらペプチドのより良好な回収にはグラファイトスピンカラムを推奨します。しかし、C18およびグラファイト樹脂は、装置を汚染し、カラム結合、溶出およびイオン化に支障を来す界面活性剤を効率的に除去しません。Thermo Scientific™界面活性剤除去製品は、サンプルを処理する際に通常使用される多種多様な高濃度の界面活性剤に効率的に結合、除去します。
Pierce™ C18 Spin Tips | Pierce™ C18 Tips | Pierce™ C18 Spin Columns | Pierce™ Detergent Removal Spin Columns | Pierce™ HiPPR Detergent Removal Spin Columns | |
Primary Application | Concentrate, desalt peptides | Concentrate, desalt peptides | Concentrate, desalt peptides | Remove detergents | Remove detergents |
Format | Spin tip | Tip | Spin column | Spin column | Spin column |
Resin bed volume | 20 µL | 100 µL | 8 mg | .125-4 mL slurry | 0.25-100 µL slurry |
Binding capacity or loading volume | 10 µg | 80 µg | 30 µg | 0.1-1 mL (>100 µg/mL) | 25-200 µL (1-100 µg/mL) |
Processing time | 5-10 min | 5 min | 25 min | 15 min | 15 min |
Order now | Order now | Order now | Order now | Order now |
Thermo Scientific™グラファイトスピンカラムを効率的に使用して、リン酸化ペプチドを迅速に濃縮・脱塩してください。これらのすぐに使えるスピンカラムは、100 μgのリン酸化ペプチドに10分未満でクリーンアップすることができます。
Thermo Scientific™ Pierce™ C18スピンチップは、他の定評あるC18チップよりも優れた性能を示します。BSAのトリプシン消化物の10 μgアリコートを、Pierce C18スピンチップまたはZipTip™ピペットチップ(0.6 µL C18樹脂で10 µLチップ)を用いて処理した後、同消化物をLTQ™ Orbitrap™ XL ETD質量分析計で分析しました。ペプチド溶出の基準ピーククロマトグラムをデータセットから抽出し、サンプルの複雑さおよびクロマトグラフィー分離を評価しました。SEQUEST™検索エンジンおよびSwissProtデータベースを用いてMS結果を解析し、タンパク質配列のカバレッジを明らかにしました。
グラファイトスピンカラムを用いて典型的な親水性リン酸化ペプチドの回収が向上。安定同位体で標識したA3およびB9ペプチド(10 pmol)を1%トリフルオロ酢酸で酸性化し、C18チップまたはPierceグラファイトスピンカラムのプロトコルに従って処理した後、50%アセトニトリル/0.1%ギ酸で溶出しました。所定の安定同位元素で標識したペプチド(5 pmol)を溶出液に添加し、乾燥した後、0.1%ギ酸に再懸濁しました。Orbitrap XL質量分析計を備えた標的化LC-MS/MSでサンプルを解析し、回収率を定量化しました。ペプチド:A3= RPRAApTFPFR†, B9 = RTPKDpSPGIPPFR†.MS絶対量測定に用いられる重元素標識したアミノ酸の位置。
効果的な界面活性剤除去は、より大きなペプチドの同定を可能にします。1%SDSを含むHeLa細胞ライセート(0.1 mL、100 µg)のトリプシン消化物を0.5 mLのPierce界面活性剤除去樹脂に通して処理し、LC-MS/MS解析を行いました。処理したサンプルでは、SDSを含んでいない消化物と同様の数のペプチドを同定することができました。ペプチド同定は、SDSを含むサンプルでは大幅に減少します。
Thermo Scientific™ Pierce™ C18スピンチップは、他の定評あるC18チップよりも優れた性能を示します。BSAのトリプシン消化物の10 μgアリコートを、Pierce C18スピンチップまたはZipTip™ピペットチップ(0.6 µL C18樹脂で10 µLチップ)を用いて処理した後、同消化物をLTQ™ Orbitrap™ XL ETD質量分析計で分析しました。ペプチド溶出の基準ピーククロマトグラムをデータセットから抽出し、サンプルの複雑さおよびクロマトグラフィー分離を評価しました。SEQUEST™検索エンジンおよびSwissProtデータベースを用いてMS結果を解析し、タンパク質配列のカバレッジを明らかにしました。
グラファイトスピンカラムを用いて典型的な親水性リン酸化ペプチドの回収が向上。安定同位体で標識したA3およびB9ペプチド(10 pmol)を1%トリフルオロ酢酸で酸性化し、C18チップまたはPierceグラファイトスピンカラムのプロトコルに従って処理した後、50%アセトニトリル/0.1%ギ酸で溶出しました。所定の安定同位元素で標識したペプチド(5 pmol)を溶出液に添加し、乾燥した後、0.1%ギ酸に再懸濁しました。Orbitrap XL質量分析計を備えた標的化LC-MS/MSでサンプルを解析し、回収率を定量化しました。ペプチド:A3= RPRAApTFPFR†, B9 = RTPKDpSPGIPPFR†.MS絶対量測定に用いられる重元素標識したアミノ酸の位置。
効果的な界面活性剤除去は、より大きなペプチドの同定を可能にします。1%SDSを含むHeLa細胞ライセート(0.1 mL、100 µg)のトリプシン消化物を0.5 mLのPierce界面活性剤除去樹脂に通して処理し、LC-MS/MS解析を行いました。処理したサンプルでは、SDSを含んでいない消化物と同様の数のペプチドを同定することができました。ペプチド同定は、SDSを含むサンプルでは大幅に減少します。