Search Thermo Fisher Scientific
Thermo Scientific™ Pierceコンセントレータは使い捨て(ディスポーザブル)の限外濾過で、生体サンプルの濃縮、脱塩およびバッファー交換用のポリエーテルスルホン(PES)膜を用いた遠心タイプです。 この製品は、4サイズ(0.5 mL、6 mL、20 mLおよび100 mL)および一連の分子量カットオフ(3Kおよび5K、10K、30Kおよび100KのMWCO)で入手可能です。
Molecular weight cutoff (MWCO) | 0.1 mL–0.5 mL capacity | 1 mL–6 mL capacity | 5 mL–20 mL capacity | 20 mL–100 mL capacity |
---|---|---|---|---|
3,000 MWCO | Catalog number 88512 | Catalog numbers 88514, 88515 | Catalog numbers 88525, 88526 | |
5,000 MWCO | Catalog number 88534 | |||
10,000 MWCO | Catalog number 88513 | Catalog numbers 88516, 88517 | Catalog numbers 88527, 88528 | Catalog number 88535 |
30,000 MWCO | Catalog number 88502 | Catalog numbers 88521, 88522 | Catalog numbers 88529, 88531 | Catalog number 88536 |
100,000 MWCO | Catalog number 88503 | Catalog numbers 88523, 88524 | Catalog numbers 88532, 88533 | Catalog number 88537 |