protein-concentration-showcase
Thermo Scientific™ Pierceコンセントレータは使い捨て(ディスポーザブル)の限外濾過で、生体サンプルの濃縮、脱塩およびバッファー交換用のポリエーテルスルホン(PES)膜を用いた遠心タイプです。 この製品は、4サイズ(0.5 mL、6 mL、20 mLおよび100 mL)および一連の分子量カットオフ(3Kおよび5K、10K、30Kおよび100KのMWCO)で入手可能です。
  • 迅速なプロセッシング: 粒子を含んだ溶液でさえ、ユニークなデザインが膜の fouling(膜汚染)を最小にし、10KのMWCOについて、5~30分で10~30倍までサンプルを濃縮します(装置に依ります:他のMWCOについて何倍かは変わるかもしれません)
  • 高い回収率: コンタミ(汚染物質)を除去するか、バッファーを交換する間、タンパク質サンプルの90%以上を保持しています
  • 利便性: クリアーなマーク、広いサンプルチャンバーおよび除去可能な濾液チャンバーは、取り扱いをシンプルで、簡単にします
  • 機器適合性: 固定アングルローターまたはスイングバケットロータのいずれかを利用する標準の遠心機と共に使えます
お客様の実験にぴったりのタンパク質コンセントレイターを選択します
Molecular weight cutoff (MWCO)0.1 mL–0.5 mL capacity1 mL–6 mL capacity5 mL–20 mL capacity20 mL–100 mL capacity
3,000 MWCOCatalog number
88512
Catalog numbers
88514, 88515
Catalog numbers
88525, 88526
5,000 MWCO   Catalog number
88534
10,000 MWCOCatalog number
88513
Catalog numbers
88516, 88517
Catalog numbers
88527, 88528
Catalog number
88535
30,000 MWCOCatalog number
88502
Catalog numbers
88521, 88522
Catalog numbers
88529, 88531
Catalog number
88536
100,000 MWCOCatalog number
88503
Catalog numbers
88523, 88524
Catalog numbers
88532, 88533
Catalog number
88537