KingFisher Flex
複雑なサンプルから核酸を自動かつハイスループットに回収可能な Thermo Scientific KingFisher Flex Magnetic Particle Processor
手作業によるサンプル調製時間とコストを削減し、スループットを向上させることで、生産性を大幅に向上することができます。KingFisher Flex システムは直感的に操作でき、プロトコルが事前に組み込まれていて、磁性ビーズを用いて DNA と RNA を自動で抽出することが可能です。磁性ビーズの効率良い回収と転移により、優れた洗浄、効率的な溶出、迅速な処理が可能で、複雑なサンプルでも信頼性のある高い回収率と一貫した性能を得られます。
詳細情報をリクエストする
バイオプロダクションの汚染物質および不純物試験での高い生産性と優れた一貫性の実現 :
  • 自動サンプル調製処理
  • 1 度に最大 96 検体からの抽出
  • 少ない手作業による最小限のエラー
  • 信頼性の高い一貫性のあるデータを長期間にわたって提供
  • Applied Biosystems™ PrepSEQ™ キット、resDNASEQ™ キットおよび ProteinSEQ™ キット用に最適化されたプロトコル
不純物試験(DNA やタンパク質)の 1 つのソリューション
バイオロジクスの安全性を確保するためには、製造で工程内試験を実施するための迅速かつ正確なスクリーニング法が必要です。自動化されたハイスループットな方法は、多くのサンプルを迅速かつ確実に処理するという利点があります。修飾した磁性ビーズを使用して、対象の分析物を捕集して精製することで、対象サンプルを高感度かつ高い選択性で検出することが可能になります。この技術は、業界標準の PrepSEQ、resDNASEQ、ProteinSEQ キットに組み込まれており、96 ウェルプレートフォーマットに容易に適応できます。KingFisher Flex Magnetic Particle Processor は、自動化されたサンプル分析のために、リアルタイム PCR と完全に統合したプラットフォームを提供します。これらに専用のサンプル調製および検出キットを使用して、バイオプロダクションにおける広範な不純物および汚染物質を検出します。  
KingFisher Flex 装置は、サンプル調製および検出キットとともに使用することで、製造工程全体にわたって、バイオロジクスのスクリーニングの感度、信頼性、ダイナミックレンジ、および自動化に関するお客様の重要なニーズに応えることが可能な、すぐに使用できるソリューションを提供することができます。
KingFisher Flex Magnetic Particle Processor と PrepSEQ™ Residual DNA Sample Preparation Kit を使用して、タンパク質、バッファー、塩の複雑な混合物から DNA や RNA を効率的に抽出して高精度に精製することができます。PrepSEQ キットで提供されている磁性粒子の特別な組成により、効率的かつ特異的に DNA を回収することができます。KingFisher Flex 装置は、最高の抽出効率を実現できるように最適化されたプロトコルを使用して、サンプルを処理します。2 時間以内に 96 ウェルプレートを処理することができます。宿主細胞由来の残存 DNA 定量には、TaqMan™ リアルタイム PCR 技術を用いた resDNASEQ キットを使用します。
KingFisher Flex Particle Processor は、ProteinSEQ 技術を使用して、宿主細胞由来タンパク質(HCP)や漏出した Protein A などのタンパク質不純物をハイスループットにスクリーニングすることもできます。ProteinSEQ アッセイは、抗体でコーティングされた磁性ビーズを使用して、リアルタイム PCR 分析の前にタンパク質を選択的に捕集します。KingFisher Flex 装置は、定量 PCR での 定量の前に、自動的にサンプルとビーズの捕集および洗浄ステップ、抗体結合、更なる洗浄、およびライゲーションを実施して、ProteinSEQ の ワークフローをすばやく実施します(図 1)。KingFisher Flex 装置は、ProteinSEQ キットを使用して 2 時間以内に 96 ウェルプレートを処理することができ、1 度に測定可能なサンプル数を増やすことでワークフローを効率化します。
図 1:KingFisher Flex Magnetic Particle Processor は、従来のハイスループット処理の方法よりもワークフローを合理化します。
Bead-bound molecules ready for downstream analysis
従来の方法:ビーズではなく、液体を移動
  • 液体の移動では、ビーズ (目的物質)が失われる
  • 前の操作で残った液体が次のステップに持ち越される
  • より多い溶出量が必要
How magnetic beads work
KingFisher: 液体ではなく磁性ビーズを移動
  • 優れた精製
  • 前の操作からの液体の持ち越しがない
  • 高品質な濃縮された抽出液
Thermo Scientific™ KingFisher™ Flex™ Magnetic Particle Processor は、修飾した磁性粒子による核酸抽出のハイスループット処理に最適です。KingFisher Flex 装置の特許技術には、96 ウェルプレートと特別に設計された使い捨てチップコームで覆われた磁性の棒(ロッド)が採用されています。修飾した磁性ビーズおよび試薬と混合されたサンプルはプレートのウェルに分注し、測定が開始されるとチップコームが自動的に充填されます。装置は、溶液から磁性ビーズを回収し、次のステップ用の試薬が含まれたプレートのウェルにビーズを放出します。ビーズの効果的な回収と移動により、優れた洗浄、効率的な溶出、迅速な処理が可能になります。
KingFisher Flex 装置は、サンプル調製および検出キットとともに使用することで、製造工程全体にわたって、バイオロジクスのスクリーニングの感度、信頼性、ダイナミックレンジ、および自動化に関するお客様の重要なニーズに応えることが可能な、すぐに使用できるソリューションを提供することができます。
KingFisher Flex Magnetic Particle Processor と PrepSEQ™ Residual DNA Sample Preparation Kit を使用して、タンパク質、バッファー、塩の複雑な混合物から DNA や RNA を効率的に抽出して高精度に精製することができます。PrepSEQ キットで提供されている磁性粒子の特別な組成により、効率的かつ特異的に DNA を回収することができます。KingFisher Flex 装置は、最高の抽出効率を実現できるように最適化されたプロトコルを使用して、サンプルを処理します。2 時間以内に 96 ウェルプレートを処理することができます。宿主細胞由来の残存 DNA 定量には、TaqMan™ リアルタイム PCR 技術を用いた resDNASEQ キットを使用します。
KingFisher Flex Particle Processor は、ProteinSEQ 技術を使用して、宿主細胞由来タンパク質(HCP)や漏出した Protein A などのタンパク質不純物をハイスループットにスクリーニングすることもできます。ProteinSEQ アッセイは、抗体でコーティングされた磁性ビーズを使用して、リアルタイム PCR 分析の前にタンパク質を選択的に捕集します。KingFisher Flex 装置は、定量 PCR での 定量の前に、自動的にサンプルとビーズの捕集および洗浄ステップ、抗体結合、更なる洗浄、およびライゲーションを実施して、ProteinSEQ の ワークフローをすばやく実施します(図 1)。KingFisher Flex 装置は、ProteinSEQ キットを使用して 2 時間以内に 96 ウェルプレートを処理することができ、1 度に測定可能なサンプル数を増やすことでワークフローを効率化します。
図 1:KingFisher Flex Magnetic Particle Processor は、従来のハイスループット処理の方法よりもワークフローを合理化します。
Bead-bound molecules ready for downstream analysis
従来の方法:ビーズではなく、液体を移動
  • 液体の移動では、ビーズ (目的物質)が失われる
  • 前の操作で残った液体が次のステップに持ち越される
  • より多い溶出量が必要
How magnetic beads work
KingFisher: 液体ではなく磁性ビーズを移動
  • 優れた精製
  • 前の操作からの液体の持ち越しがない
  • 高品質な濃縮された抽出液
Thermo Scientific™ KingFisher™ Flex™ Magnetic Particle Processor は、修飾した磁性粒子による核酸抽出のハイスループット処理に最適です。KingFisher Flex 装置の特許技術には、96 ウェルプレートと特別に設計された使い捨てチップコームで覆われた磁性の棒(ロッド)が採用されています。修飾した磁性ビーズおよび試薬と混合されたサンプルはプレートのウェルに分注し、測定が開始されるとチップコームが自動的に充填されます。装置は、溶液から磁性ビーズを回収し、次のステップ用の試薬が含まれたプレートのウェルにビーズを放出します。ビーズの効果的な回収と移動により、優れた洗浄、効率的な溶出、迅速な処理が可能になります。