show-Gibco-cloning-230x195
細胞株構築からスケールアップに至る上流プロセスを開発中のバイオテクノロジー企業や製薬企業のお客様へ、当社が開発した高度なツールとソリューションがサポートします。
ツールとソリューションには次のようなものがあります:
ClonePix技術
ClonePix技術により、数時間で数千のクローンを迅速にスクリーニングできます。これは、タイムラインを短縮し、高発現なリードクローンの選択に大幅に役立ちます。ClonePix 2は、細胞のサイズ、真円度、近隣との近接性などの多数のパラメーター、または分泌されたタンパク質の定量や特定のタンパク質産生などのはるかに詳細な情報に基づいて、哺乳類細胞コロニーを自動的にイメージング、選択、選別できます。この技術は、幅広い種類のポリクローナルな細胞、またはクローン細胞の、プールからの選択的スクリーニングとして使用できるほか、当社の細胞株開発サービスの一部として使用できます。
主な利点:
  • 希釈が省略できるので、クローン選択プロセスのタイムラインと労力を削減できます
  • 細胞のクロスコンタミネーションやヒューマンエラーで生じやすい、コストのかかる手間を回避できます
  • マニュアルハンドリングによる汚染リスクを低減できます
  • クローン選択の精度が向上します
  • モノクローナリティを得る可能性が高まります
技術の詳細とワークフロー:
  • 細胞を半固体マトリックスに分散させます
  • 細胞をコロニー形成まで増殖させます
  • 蛍光標識抗体を使用して、分泌タンパク質を回収します
  • 画像を取得して解析し、選別します
ambr技術
ambr-230x195
Gibco PD-Express Servicesは、ambr 15システムを活用して、クローン選択、統合された培地やフィードの開発、プロセス改善など、さまざまなアプリケーションの開発タイムラインとコストを削減します。この自動化システムには従来の撹拌式バイオリアクターをモデル化したディスポーザブルマイクロバイオリアクターが使用されており、非常に多くの実験条件を評価できます。
主な利点:
  • 希釈が省略できるので、クローン選択プロセスのタイムラインと労力を削減できます
  • 細胞のクロスコンタミネーションやヒューマンエラーで生じやすい、コストのかかる手間を回避できます
  • マニュアルハンドリングによる汚染リスクを低減できます
  • クローン選択の精度が向上します
  • モノクローナリティを得る可能性が高まります
技術の詳細とワークフロー:
  • 細胞を半固体マトリックスに分散させます
  • 細胞をコロニーまで増殖させます
  • 蛍光標識抗体を使用して、分泌タンパク質を回収します
  • 画像を取得して解析し、選別します
関連製品
Gibco PD-Express Servicesは、Gibcoの伝統であるその完全化学合成から成る細胞培養製品にを活用し、お客様に最適なソリューションを提供します。
顆粒状剤形Advanced Granulated Technology(AGT)は、開発から商業生産までの生産の全段階で高い一貫性と生産性を提供する、確立された拡張性の高い乾燥培地フォーマットです。