HyPerforma G3Lab, G3Lite, and G3Pro Controllers
拡張性を考慮して設計され、一貫したバイオプロセス制御
Thermo Scientific HyPerforma GXCore、G3Lab、G3Lite、およびG3Proコントローラーは、プロセス全体にわたってデータ転送性と拡張性を提供します。このバイオプロセスコントローラーシリーズには、あらゆるプロセスの最適化に必要となる、生産性、データ品質、再現性を向上するための革新的な機能が組み込まれています。柔軟性とオープンアーキテクチャ設計が統合されたプラットフォームで、Thermo Scientific HyPerformaシングルユースバイオリアクター(S.U.B.)だけでなく、同様に他社製のバイオリアクターにも使用できます。
資料を請求する
次のワークフローのステップを選び、最適なバイオプロセスコントローラーが選択可能です
GXCoreおよびG3Labモデル
HyPerforma G3Lab Bioprocess Controller
GXCoreバイオプロセスコントローラー
拡張性を実現するコアソリューション
Thermo Scientific HyPerforma GXCoreバイオプロセスコントローラーは、オープンアーキテクチャを備え、費用対効果の高い革新的なコントローラーで、コンパクトな設計により、ユーザーが簡単にスケールアップでき、特定のプロセスやアプリケーションの目標に適応させることが可能です。GXCoreバイオプロセスコントローラーは、メーカーを問わずほとんどのベンチスケールのシングルユースバイオリアクター発酵槽を最大15 Lまで制御できます。GXCoreバイオプロセスコントローラーは、設置面積が小さいため、作業台上の作業スペースが広くなります。ほとんどの研究およびプロセス開発アプリケーションに必要なすべての機能を兼ね備えています。
主な特長:
  • 容量拡張性:≦15 L
  • 設置面積が小さく、積み重ねが可能
  • 補助接続により将来の拡張や追加機能が可能
  • 前面にあるユーザー定義のLEDインジケータにより、アラーム検出とプロセス分離が簡単に行えます
  • Eppendorf BioBLUシングルユース容器やSartorius UniVesselベンチトップバイオリアクターなど、他のサプライヤーの容器との統合が可能なオープンアーキテクチャ機能
  • 初心者、経験豊富な研究者のどちらにも最適に対応
G3-Lab-Controller
G3Labバイオプロセスコントローラー
プロセスを容易にスケールアップまたはスケールダウン
Thermo Scientific HyPerforma G3Labコントローラーは、撹拌槽やロッキングモデルを含む、≦50 Lのシングルユースまたはオートクレーブ可能な、ほとんどのブランドのバイオリアクター発酵槽を制御できます。エンクロージャには、最新のトランスミッター、電源、ポンプ、入出力(I/O)モジュール、制御ネットワークへの接続に必要なハードウェアが収納されており、最大限の制御機能を発揮します。
主な特長:
  • 容量拡張性:≦50 L
  • Eppendorf BioBLUシングルユース容器やSartorius UniVesselベンチトップバイオリアクターなど、他のサプライヤーの容器との統合が可能なオープンアーキテクチャ機能
  • 複雑なマルチフィード方法の構築と管理が可能
  • 必要に応じて他社製の周辺機器を統合できます
お客さまのニーズに最適なバイオプロセスコントローラーと関連製品を選択するには、注文表をご覧ください。›
G3Liteモデル
HyPerforma G3Lite Bioprocess Controller
G3Liteバイオプロセスコントローラー
モジュール性によりスケールアップが可能
Thermo Scientific HyPerforma G3Liteバイオプロセスコントローラーは、オープンアーキテクチャの制御システムであり、メーカーを問わず、ほとんどのバイオリアクター発酵槽と統合できます。このシステムは、インテリジェントなトランスミッター、質量流量コントローラー(MFC)、ポンプ、センサーを活用する制御タワーで構成されています。このコントローラーは完全に内蔵された移動式で、スタンドアロン(1つの容器用)として操作することも、複数の容器用にネットワーク接続することもできます。非GMP製造施設とcGMP認定製造施設での使用において資本コストを最適化するように設計されています。
主な特長:
  • 容量拡張性:容量50 L~2,000 Lまで対応
  • モジュール性:50、100、250、500、1,000、および2,000 Lバイオリアクター用の定義済コンフィグレーションご利用になれます
  • データの入力と制御を容易にするタッチスクリーンインターフェース
  • スタンドアロン型またはネットワーク型(複数の容器用)
  • 冗長pHおよびDOセンサー
容量≦50 L用
G3Labバイオプロセスコントローラーは主に創薬や研究開発に使用され、プロセス開発段階で多く選択されます。
容量≦15 L用
GXCoreバイオプロセスコントローラーは、コスト効率が高くコンパクトなオプションで、同じくプロセス開発段階に適しています。
G3Proモデル
HyPerforma G3Pro Bioprocess Controller
G3Proバイオプロセスコントローラー
汎用性によりスケールアップが可能
Thermo Scientific HyPerforma G3Proバイオプロセスコントローラーには、G3Liteバイオプロセスコントローラーの多くの機能が含まれており、ほとんどのバイオリアクターおよび発酵槽の制御に使用できるオープンアーキテクチャの汎用性の高いコントローラーです。これらのコントローラーは、さらに高い汎用性を実現し、あらゆる再構成やアプリケーション拡張のためのオプションを提供するという点で、移動性と柔軟性に優れています。非GMP製造施設とcGMP認定製造施設での使用において資本コストを最適化するように設計されています。
主な特長:
  • 容量拡張性:容量50 L~2,000 Lまで対応
  • 他のサプライヤー製容器との統合が可能なオープンアーキテクチャ機能
  • シングルまたはデュアルカートマウントオプションにより、移動が容易で、設置面積を縮小
  • データの入力と制御を容易にするタッチスクリーンNEMAインターフェース
  • プローブ構成オプション–電気化学、シングルユース、またはその両方をpHおよびDO測定に柔軟に接続できます
  • 冗長センサー制御メカニズム
  • マルチ製品アプリケーションに適合できます
1つの容器用のスタンドアロンコントローラーシステム
G3Liteバイオプロセスコントローラーは、主にプロセス開発および臨床段階で使用されますが、1つの装置にスタンドアロンのモジュール式コントローラーシステムが必要な場合、商業生産にも適しています。
お客様のニーズに最適なバイオプロセスコントローラーと関連製品を選択するには、注文表をご覧ください。›
GXCoreおよびG3Labモデル
HyPerforma G3Lab Bioprocess Controller
GXCoreバイオプロセスコントローラー
拡張性を実現するコアソリューション
Thermo Scientific HyPerforma GXCoreバイオプロセスコントローラーは、オープンアーキテクチャを備え、費用対効果の高い革新的なコントローラーで、コンパクトな設計により、ユーザーが簡単にスケールアップでき、特定のプロセスやアプリケーションの目標に適応させることが可能です。GXCoreバイオプロセスコントローラーは、メーカーを問わずほとんどのベンチスケールのシングルユースバイオリアクター発酵槽を最大15 Lまで制御できます。GXCoreバイオプロセスコントローラーは、設置面積が小さいため、作業台上の作業スペースが広くなります。ほとんどの研究およびプロセス開発アプリケーションに必要なすべての機能を兼ね備えています。
主な特長:
  • 容量拡張性:≦15 L
  • 設置面積が小さく、積み重ねが可能
  • 補助接続により将来の拡張や追加機能が可能
  • 前面にあるユーザー定義のLEDインジケータにより、アラーム検出とプロセス分離が簡単に行えます
  • Eppendorf BioBLUシングルユース容器やSartorius UniVesselベンチトップバイオリアクターなど、他のサプライヤーの容器との統合が可能なオープンアーキテクチャ機能
  • 初心者、経験豊富な研究者のどちらにも最適に対応
G3-Lab-Controller
G3Labバイオプロセスコントローラー
プロセスを容易にスケールアップまたはスケールダウン
Thermo Scientific HyPerforma G3Labコントローラーは、撹拌槽やロッキングモデルを含む、≦50 Lのシングルユースまたはオートクレーブ可能な、ほとんどのブランドのバイオリアクター発酵槽を制御できます。エンクロージャには、最新のトランスミッター、電源、ポンプ、入出力(I/O)モジュール、制御ネットワークへの接続に必要なハードウェアが収納されており、最大限の制御機能を発揮します。
主な特長:
  • 容量拡張性:≦50 L
  • Eppendorf BioBLUシングルユース容器やSartorius UniVesselベンチトップバイオリアクターなど、他のサプライヤーの容器との統合が可能なオープンアーキテクチャ機能
  • 複雑なマルチフィード方法の構築と管理が可能
  • 必要に応じて他社製の周辺機器を統合できます
お客さまのニーズに最適なバイオプロセスコントローラーと関連製品を選択するには、注文表をご覧ください。›
G3Liteモデル
HyPerforma G3Lite Bioprocess Controller
G3Liteバイオプロセスコントローラー
モジュール性によりスケールアップが可能
Thermo Scientific HyPerforma G3Liteバイオプロセスコントローラーは、オープンアーキテクチャの制御システムであり、メーカーを問わず、ほとんどのバイオリアクター発酵槽と統合できます。このシステムは、インテリジェントなトランスミッター、質量流量コントローラー(MFC)、ポンプ、センサーを活用する制御タワーで構成されています。このコントローラーは完全に内蔵された移動式で、スタンドアロン(1つの容器用)として操作することも、複数の容器用にネットワーク接続することもできます。非GMP製造施設とcGMP認定製造施設での使用において資本コストを最適化するように設計されています。
主な特長:
  • 容量拡張性:容量50 L~2,000 Lまで対応
  • モジュール性:50、100、250、500、1,000、および2,000 Lバイオリアクター用の定義済コンフィグレーションご利用になれます
  • データの入力と制御を容易にするタッチスクリーンインターフェース
  • スタンドアロン型またはネットワーク型(複数の容器用)
  • 冗長pHおよびDOセンサー
容量≦50 L用
G3Labバイオプロセスコントローラーは主に創薬や研究開発に使用され、プロセス開発段階で多く選択されます。
容量≦15 L用
GXCoreバイオプロセスコントローラーは、コスト効率が高くコンパクトなオプションで、同じくプロセス開発段階に適しています。
G3Proモデル
HyPerforma G3Pro Bioprocess Controller
G3Proバイオプロセスコントローラー
汎用性によりスケールアップが可能
Thermo Scientific HyPerforma G3Proバイオプロセスコントローラーには、G3Liteバイオプロセスコントローラーの多くの機能が含まれており、ほとんどのバイオリアクターおよび発酵槽の制御に使用できるオープンアーキテクチャの汎用性の高いコントローラーです。これらのコントローラーは、さらに高い汎用性を実現し、あらゆる再構成やアプリケーション拡張のためのオプションを提供するという点で、移動性と柔軟性に優れています。非GMP製造施設とcGMP認定製造施設での使用において資本コストを最適化するように設計されています。
主な特長:
  • 容量拡張性:容量50 L~2,000 Lまで対応
  • 他のサプライヤー製容器との統合が可能なオープンアーキテクチャ機能
  • シングルまたはデュアルカートマウントオプションにより、移動が容易で、設置面積を縮小
  • データの入力と制御を容易にするタッチスクリーンNEMAインターフェース
  • プローブ構成オプション–電気化学、シングルユース、またはその両方をpHおよびDO測定に柔軟に接続できます
  • 冗長センサー制御メカニズム
  • マルチ製品アプリケーションに適合できます
1つの容器用のスタンドアロンコントローラーシステム
G3Liteバイオプロセスコントローラーは、主にプロセス開発および臨床段階で使用されますが、1つの装置にスタンドアロンのモジュール式コントローラーシステムが必要な場合、商業生産にも適しています。
お客様のニーズに最適なバイオプロセスコントローラーと関連製品を選択するには、注文表をご覧ください。›
研究開発から製造まで、ワークフロー全体で使用される関連製品
TruBioバイオプロセス向けオートメーションソフトウエア
TruBioソフトウエアは、EmersonのDeltaV分散制御プラットフォームを搭載しており、設定が簡単なプロセス制御を提供するため、自動制御プログラミングを学習する必要がありません。すべてのThermo Scientificコントローラーで使用できるように開発されたTruBioソフトウエアは、簡単なスケーリング、データ完全性、および技術転送をサポートし、高度なプロセス制御戦略を構築できるように設計されています。さまざまな装置を統合し、複数の装置操作から複数のデータストリームを管理できる柔軟性を提供します。TruBioソフトウエアはGAMP 5メソッドに従って開発され、cGMP準拠プロセスでの使用に関する規制要件に準拠しています。
詳細をご覧ください
Ordering information
以下のリストから、GXCoreバイオプロセスコントローラーおよびもっとも一般的にペアリングされている製品をお選びください。どの質量流量コントローラー(MFC)、バイオリアクター、およびオートメーションソフトウエアプラットフォームがお客様のニーズに適しているかについては、販売代理店にお問い合わせください。
GXCoreバイオプロセスコントローラー
MFC
HyPerformaベンチトップ型ガラス製バイオリアクター
HyPerforma Rockerバイオリアクターおよびバイオプロセスコントローラー(BPC)
50 L HyPerformaシングルユースバイオリアクター
以下のリストから、G3Labバイオプロセスコントローラーおよびもっとも一般的にペアリングされている製品をお選びください。どのMFC、バイオリアクター、およびオートメーションソフトウェアプラットフォームがお客様のニーズに適しているかについては、販売代理店にお問い合わせください。
G3Labバイオプロセスコントローラー、HyPerformaガラス製およびシングルユースバイオリアクター
G3Labバイオプロセスコントローラー、HyPerforma Rockerバイオリアクター、およびBPC
以下のリストからG3Liteバイオプロセスコントローラーおよびもっとも一般的にペアリングされている製品をお選びください。どのMFC、バイオリアクター、およびオートメーションソフトウエアプラットフォームがお客様のニーズに適しているかについては、販売代理店にお問い合わせください。
容量50 L~250 Lまで対応
容量500 L~2,000 Lまで対応
G3Proバイオプロセスコントローラーの種類と、その関連製品(MFC、バイオプロセス装置、およびオートメーションソフトウエアプラットフォーム)がお客様のニーズに合っているかどうかは、販売代理店にお問い合わせください。