imPULSEシングルユースミキサー(S.U.M.)
Thermo Scientific imPULSE シングルユースミキサー(S.U.M.)は、多くのバイオプロセス混合アプリケーションに使用できます。imPULSEの設計の特長には、革新的なディスク混合技術、構成可能なハイエンドコントロール、特定のプロセス要件に適合するモニターなどがあります。これらの特長によって、均一で優れた混合を可能にし、30 L~5,000 Lまでの拡張を実現しました。
imPULSE S.U.M.用タッチスクリーンコンソールは、優れた一体型センサーモニタリング、pH・生理食塩水の滴定、S.U.M.の自動充填・回収用ポンプ制御機能を装備しています。
革新的なミキシング技術
  • サイズは30、100、250、500、1,000、2,000、3,000、5,000 Lをご用意しています
  • タッチスクリーンコンソールは、ミキシングパラメーターのモニタリングと制御ができる多機能性により使いやすさを提供します
  • ミキシングディスクにポンピング作用をもたらすローリングダイアフラムを内蔵することでダイアフラムによる表面の摩耗や、粒子の発生を防ぎます
  • 混合タンクジャケットおよび断熱材
  • ロードセルを使用する重量測定システムにより、正確なバッチ重量モニタリングが可能
  • 自動膨張および通気コントロールのオプション
  • 1、5、および25 kg Powdertainer BPCに適合する1,000 L以上用の調整可能な粉末ポート
  • クリーニングしやすいオープンカートフレーム
アプリケーション:
  • 培地調製
  • 最終製剤段階
  • バッファー調製
  • 回収容器
  • 大量ミキシング
  • プールおよび送液
  • 溶解
  • 複数バッチのミキシングおよび保存
  • ウイルス不活化
ディスクはシングルユースBPCに一体化されており、スロットとシリコンフラップを備えた設計になっています。可動ディスクは、次の2つの効果を持つパルス動作を生成します。
1.上方向の動きでは、ディスクがミキシングバッグの底部から上に移動したときにフラップが開き、ディスクのスロットから液体が流れます。
2.下方向の動きでは、ディスクが下に移動してフラップが閉じると、エネルギーが下に向けられ、ミキシングディスクの外形と容器側壁の間のスペースを通って液体が流れます。
その結果、排出された液体の速度によって、しっかりとした混合が行われます。
ローリングダイアフラム:BPCとミキシングディスクを付けた可動シャフトとの間に界面を作ります。側壁とダイアフラムの間に接触表面材がなくなるため、粒子が生成されません。
直線的な拡張性:imPULSEミキシングディスクの直径は、容器のサイズに比例して大きくなるように設計されています。排出された液体の容量と容器の容量の比率は、30 L~5,000 Lのすべてのサイズと同じです。これにより、プロセスがすべてのサイズにわたってシームレスにスケールアップされるため、一貫して再現性のある結果が得られます。
Graphical diagram of the mixing disc technology
  • サイズは30、100、250、500、1,000、2,000、3,000、5,000 Lをご用意しています
  • タッチスクリーンコンソールは、ミキシングパラメーターのモニタリングと制御ができる多機能性により使いやすさを提供します
  • ミキシングディスクにポンピング作用をもたらすローリングダイアフラムを内蔵することでダイアフラムによる表面の摩耗や、粒子の発生を防ぎます
  • 混合タンクジャケットおよび断熱材
  • ロードセルを使用する重量測定システムにより、正確なバッチ重量モニタリングが可能
  • 自動膨張および通気コントロールのオプション
  • 1、5、および25 kg Powdertainer BPCに適合する1,000 L以上用の調整可能な粉末ポート
  • クリーニングしやすいオープンカートフレーム
アプリケーション:
  • 培地調製
  • 最終製剤段階
  • バッファー調製
  • 回収容器
  • 大量ミキシング
  • プールおよび送液
  • 溶解
  • 複数バッチのミキシングおよび保存
  • ウイルス不活化
ディスクはシングルユースBPCに一体化されており、スロットとシリコンフラップを備えた設計になっています。可動ディスクは、次の2つの効果を持つパルス動作を生成します。
1.上方向の動きでは、ディスクがミキシングバッグの底部から上に移動したときにフラップが開き、ディスクのスロットから液体が流れます。
2.下方向の動きでは、ディスクが下に移動してフラップが閉じると、エネルギーが下に向けられ、ミキシングディスクの外形と容器側壁の間のスペースを通って液体が流れます。
その結果、排出された液体の速度によって、しっかりとした混合が行われます。
ローリングダイアフラム:BPCとミキシングディスクを付けた可動シャフトとの間に界面を作ります。側壁とダイアフラムの間に接触表面材がなくなるため、粒子が生成されません。
直線的な拡張性:imPULSEミキシングディスクの直径は、容器のサイズに比例して大きくなるように設計されています。排出された液体の容量と容器の容量の比率は、30 L~5,000 Lのすべてのサイズと同じです。これにより、プロセスがすべてのサイズにわたってシームレスにスケールアップされるため、一貫して再現性のある結果が得られます。
Graphical diagram of the mixing disc technology
imPULSE S.U.M.に関する動画
imPULSEシングルユースミキシングシステムは、革新的なミキシングディスク技術とカスタマイズ可能なBPCを利用して、液体から液体または粉末から液体への幅広い混合アプリケーションに最適です。
関連製品
幅広いアプリケーション、サイズおよび接続システムに対応する、標準型・カスタム型BPCおよび液体トランスファーソリューションです。
北米2カ所(ユタ州ローガン、ペンシルベニア州ミラーズバーグ)および英国1カ所(クラムリントン)の3カ所のcGMP準拠の効率的な製造工場で製造されています。