HyPerformaシングルユースミキサー(S.U.M.)を操作する研究者
Thermo Scientific HyPerformaシングルユースミキサー(S.U.M.)は、実績のあるエンジニアリングミキサープラットフォームを用いて設計されており、上流工程から下流工程までのミキシングアプリケーションとして人間工学的かつ効率的な操作性を備えています。HyPerforma S.U.M.の製品ラインアップには、50 L、100 L、200 L、500 L、1,000 L、2,000 L容量サイズを揃えており、一貫した拡張性を確保しています。これにより、粉体媒体やバッファーの水和、下流工程での高レベル回収、中間プールなどの各ステップにおいて多様な用途に対応します。
HyPerforma S.U.M.用タッチスクリーンコンソールは、優れた一体型センサーモニタリング、自動ミキシングレシピ、pH・生食液滴定用ポンプ制御、S.U.M.の自動充填・回収用ポンプ制御機能を提供します。
バイオプロダクションでは、ミキシング技術がワークフロー全体にわたって重要なタスクを担う場面に適用されます。このため、複雑化する業界内でのニーズを十分に満たすミキシング装置を選択する必要があります。S.U.M.用タッチスクリーンコンソールにより、上流工程から下流工程までのプロセスが強化されます。タッチスクリーンコンソールからは、高度なセンサー監視とユーザー設定による自動ミキシングレシピの各機能を利用できます。このタッチスクリーンコンソールにより、収量の改善、処理時間の短縮、ワークフローの最適化が可能となります。
主な利点
カスタマイズされたモジュールユーザーインターフェースにより、優れたプロセスモニタリングおよび自動化が可能です。モジュール機能:
  • 攪拌(速度rpm)
  • 質量(ロードセル読み取り値)
  • 温度(1または2基の測温抵抗体)
  • タイマー
  • pH(1または2回本のセンサーによる測定)
  • 熱伝導率(1または2本のセンサーによる測定)
  • BPC圧力(自動BPCエアフィル)
  • 液圧(ラインセット内の液圧によるポンプ制御)
  • ポンプ制御(最大4台のポンプ、充填、回収およびボーラス制御に適用)
  • 自動化および計器化
  • 充填および回収
  • レシピ(ユーザー設定プロセスの自動化)
  • 補助入力
HyPerforma S.U.M.(タッチスクリーンコンソール付き)は、Thermo Scientific HyPerforma G3バイオプロセスコントローラ 、または他社製のコントローラと完全に統合することができ、お客様独自の要求に合わせたオープンアーキテクチャのミキシングソリューションとして提供することができます。
タッチスクリーンコンソールには、EmersonのDeltaV分散制御プラットフォームを搭載したThermo Scientific TruBioオートメーションソフトウエアを統合する機能が備わっており、21 CFR Part 11に完全に準拠しながら、データ取得を最適化できます。
システム要点
  • タッチスクリーンコンソール—強化されたユーザーインターフェースにより、ミキシングパラメーターをモニタリング・制御できます
  • 独自のミキシングシステムにより、S.U.B.の無菌性と完全性を維持したまま、従来のオーバーヘッドミキシングを実現。BPC
  • 外部温度制御装置と一体化させるため、ミキサー容器は、ジャケットなし(熱伝達なし)またはウォータージャケット付き(容器側底部)のいずれかが使用可能です
  • ミキシング、排気および温度感知用のシングルユース接触表面材
  • 排水性を高め、滞留量を抑制する円錐の容器底部形状
  • クリーニングしやすいオープンカートフレーム
  • 正確なバッチ重量モニタリングを可能にするロードセル重量測定システム
主な特長
  • 1 kg、5 kg、25 kgのPowdertainer BPCに適合する調整可能な粉末ハンガー
  • ケーブル管理システムにより、電気ケーブル、チューブ、ラインなどをまとめることで、ユニットのクリーニングを容易にします。
  • 調整可能な専用工具ホルダーに、必要な工具を保管し、簡単に使用できます。
HyPerforma S.U.M.s of varying sizes, including 50, 100, 200, 500, 1,000, and 2,000 L
上流工程での重要アプリケーションステップ:
  • 培地調製
  • 最終製剤段階
  • バッファー調製
  • 回収容器
  • 大量ミキシング(最大2,000 L)
下流工程での重要アプリケーションステップ:
  • プールおよび送液
  • 製品の製造停止
  • 複数バッチのミキシングおよび保存
  • バッファー調製
  • ウイルス不活化
  • 酸/塩基滴定
バイオプロダクションでは、ミキシング技術がワークフロー全体にわたって重要なタスクを担う場面に適用されます。このため、複雑化する業界内でのニーズを十分に満たすミキシング装置を選択する必要があります。S.U.M.用タッチスクリーンコンソールにより、上流工程から下流工程までのプロセスが強化されます。タッチスクリーンコンソールからは、高度なセンサー監視とユーザー設定による自動ミキシングレシピの各機能を利用できます。このタッチスクリーンコンソールにより、収量の改善、処理時間の短縮、ワークフローの最適化が可能となります。
主な利点
カスタマイズされたモジュールユーザーインターフェースにより、優れたプロセスモニタリングおよび自動化が可能です。モジュール機能:
  • 攪拌(速度rpm)
  • 質量(ロードセル読み取り値)
  • 温度(1または2基の測温抵抗体)
  • タイマー
  • pH(1または2回本のセンサーによる測定)
  • 熱伝導率(1または2本のセンサーによる測定)
  • BPC圧力(自動BPCエアフィル)
  • 液圧(ラインセット内の液圧によるポンプ制御)
  • ポンプ制御(最大4台のポンプ、充填、回収およびボーラス制御に適用)
  • 自動化および計器化
  • 充填および回収
  • レシピ(ユーザー設定プロセスの自動化)
  • 補助入力
HyPerforma S.U.M.(タッチスクリーンコンソール付き)は、Thermo Scientific HyPerforma G3バイオプロセスコントローラ 、または他社製のコントローラと完全に統合することができ、お客様独自の要求に合わせたオープンアーキテクチャのミキシングソリューションとして提供することができます。
タッチスクリーンコンソールには、EmersonのDeltaV分散制御プラットフォームを搭載したThermo Scientific TruBioオートメーションソフトウエアを統合する機能が備わっており、21 CFR Part 11に完全に準拠しながら、データ取得を最適化できます。
システム要点
  • タッチスクリーンコンソール—強化されたユーザーインターフェースにより、ミキシングパラメーターをモニタリング・制御できます
  • 独自のミキシングシステムにより、S.U.B.の無菌性と完全性を維持したまま、従来のオーバーヘッドミキシングを実現。BPC
  • 外部温度制御装置と一体化させるため、ミキサー容器は、ジャケットなし(熱伝達なし)またはウォータージャケット付き(容器側底部)のいずれかが使用可能です
  • ミキシング、排気および温度感知用のシングルユース接触表面材
  • 排水性を高め、滞留量を抑制する円錐の容器底部形状
  • クリーニングしやすいオープンカートフレーム
  • 正確なバッチ重量モニタリングを可能にするロードセル重量測定システム
主な特長
  • 1 kg、5 kg、25 kgのPowdertainer BPCに適合する調整可能な粉末ハンガー
  • ケーブル管理システムにより、電気ケーブル、チューブ、ラインなどをまとめることで、ユニットのクリーニングを容易にします。
  • 調整可能な専用工具ホルダーに、必要な工具を保管し、簡単に使用できます。
HyPerforma S.U.M.s of varying sizes, including 50, 100, 200, 500, 1,000, and 2,000 L
上流工程での重要アプリケーションステップ:
  • 培地調製
  • 最終製剤段階
  • バッファー調製
  • 回収容器
  • 大量ミキシング(最大2,000 L)
下流工程での重要アプリケーションステップ:
  • プールおよび送液
  • 製品の製造停止
  • 複数バッチのミキシングおよび保存
  • バッファー調製
  • ウイルス不活化
  • 酸/塩基滴定
HyPerforma S.U.M.とタッチスクリーンコンソールを利用したソリューション