少量ミキサードッキングシステム
当社のドッキングシステムは、Thermo Scientific imPULSEやHyPerformaミキシングシステムに代わる製品であり、頑強さと柔軟性を実現するように設計されています。本システムは、オープントップや無菌環境下にて液体-液体間および粉末-液体間で混合処理できるように最適化されています。
資料を請求する
ミキシング関連製品
HyPerforma DS 300 Mixer
HyPerforma DS 300ミキサー
ミキシングステーションと、バイオプロセスコンテナ(BPC)やタンクライナーを含むプラスチック製サポートコンテナからなる、コスト効率の良いドッキングステーションソリューションです。サポートコンテナ移動用のキャスターをオプションで利用できます。
利用可能なサポートコンテナおよびBPCのサイズ:
  • トップドレイン付きサポートコンテナ:50、100、200、300 L
  • ボトムドレイン付きサポートコンテナ:50、100、200 L
  • トップドレイン付きタンクライナー:50~300 L
  • 上部および底部にアクセスポートを備えたクローズドトップ3D BPC:50、100、200 L
Mixtainer System
Mixtainerシステム
ドッキングステーションソリューションにimPULSEミキシングディスク技術を採用し、ドッキングステーションと昇降システムを組み込んだサポートコンテナを利用します。
  • 50 Lで利用可能です。
  • 可変式のミキシング速度、低せん断性、少ない気泡巻き込み。
  • タッチスクリーンプログラム式のロジックコントローラーおよびコントロールパネル。
  • 圧縮蓋付きサポートコンテナを搭載。
DS 300シングルユースミキサー(S.U.M.)に関する動画
この動画では、HyPerforma DS 300シングルユースミキサーの主要機能について解説します。本製品は、可動性、モジュール性、相互運用性を高めるための低コストで高スループットなアプリケーションに最適化されています。
Ordering information