Search Thermo Fisher Scientific
Ion Torrent Oncomine cell-free research Assay は、血漿中の体細胞変異を、固形腫瘍に関連する遺伝子変異の 0.1%まで再現性よく検出できるマルチバイオマーカー次世代シーケンシング(NGS)アッセイです。リキッドバイオプシー NGS ワークフローの一部として使用した場合、研究用血液試料採取から変異検出結果の取得までにかかる時間はわずか 2 日間です。
各アッセイには、ライブラリ作製用の試薬と、全血の血漿画分に認められるセルフリー DNA(cfDNA)およびセルフリー RNA(cfRNA)からアンプリコンライブラリを調製するためのマルチプレックス PCR に使用するプライマープール1本が含まれており、それぞれのアッセイはセルフリー核酸から腫瘍由来 DNA および RNA を検出するための研究ソリューションの一部分を担います。
このアッセイは、1 本の血液チューブから臨床研究に用いられるがんサンプル中で頻繁に認められる一塩基置換、短い挿入欠失、コピー数変異および融合遺伝子を解析するためにデザインされています。このアッセイにより、検出限界(LOD)を 0.1%まで下げることができます。
評価済みの市販標準物質および臨床血漿サンプルに対してこのアッセイがどのように機能するかご覧ください。
リキッドバイオプシーは、従来の固形腫瘍サンプルを用いる手法と比べ、以下の利点があります。
私たちは現在、がんが分子病であることを知っています。将来のがん研究をより良好に進めていくために、がん遺伝子と腫瘍性タンパク質が時間と空間の両方において、どのように変化するのか、より明確に理解する必要があります。リキッドバイオプシーを用いたアプリケーションにより、臨床研究者は以前不可能だった方法で腫瘍を調べることができます。
以前は、cfDNA を用いた臨床がん研究の分野では、デジタル PCR やドロップレットデジタル PCR アプリケーションを用いることで低頻度変異を有するサンプルを解析することに主眼が置かれていました。これらの手法は高感度ではありますが、ターゲット遺伝子の絶対数が制限されるため、研究者の視野を狭めることがあります。
Oncomine cell-free research Assay および Ion GeneStudio S5 システムにより、腫瘍の不均一性研究、治療選択研究、治療モニタリング研究、再発研究の調査を、わずか 1 ng のサンプルインプット量から実施することができます。
「Oncomine Lung cfDNA Assay を使用して、これまで難しかったサンプルを増幅することができました。このアッセイで、EGFR T790M などの変異を 0.14%のアレル頻度まで検出できました。」
ポルト大学(ポルトガル)分子病理学・免疫学研究所の
上級研究員
José Luis Costa博士
Oncomine cell-free research Assay には、がんゲノミクスデータリソースである Oncomine Reporter によって特定され、臨床研究者が精査したターゲット遺伝子が含まれています。
アッセイ | DNA/RNA | 遺伝子 | 対象となる SNV ホットスポット | CNV | 融合遺伝子 | それ以外のもの | |
DNA & RNA | AKT1 ALK APC AR ARAF BRAF CCND1 CCND2 CCND3 CDK4 CDK6 CHEK2 CTNNB1 DDR2 EGFR ERBB2 ERBB3 ERG ESR1 ETV1 FBXW7 FGFR1 FGFR2 FGFR3 FGFR4 FLT3 | GNA11 GNAQ GNAS HRAS IDH1 IDH2 KIT KRAS MAP2K1 MAP2K2 MET MTOR MYC NRAS NTRK1 NTRK3 PDGFRA PIK3CA PTEN RAF1 RET ROS1 SF3B1 SMAD4 SMO TP53 | 以下を含む 900 超のホットスポット BRAF
| CCND1 CCND2 CCND3 CDK4 CDK6 EGFR ERBB2 FGFR1 FGFR2 FGFR3 MET MYC | ALK BRAF ERG ETV1 FGFR1 FGFR2 FGFR3 MET NTRK1 NTRK3 RET ROS1 | MET エキソン がん | |
Oncomine Lung cfTNA Assay | DNA & RNA | ALK BRAF EGFR ERBB2 KRAS MAP2K1 MET NRAS PIK3CA RET ROS1 TP53 | 以下を含む 150 超のホットスポット EGFR:T790M、C797S、 | MET | ALK、RET、ROS1 | MET エキソン 14 スキッピング | |
Oncomine Lung cfDNA Assay | DNA | ALK BRAF EGFR ERBB2 KRAS MAP2K1 MET NRAS PIK3CA ROS1 TP53 | 以下を含む 150 超のホットスポット EGFR:T790M、C797S、L858R、エキソン 19 del KRAS:G12X、G13X、Q61X | --- | --- | --- | |
Oncomine Breast cfDNA Assay v2 | DNA | AKT1 CCND1 EGFR ERBB2 ERBB3 ESR1 FBXW7 FGFR1 KRAS PIK3CA SF3B1 TP53 | 以下を含む 150 超のホットスポット ESR1:抗エストロゲン耐性関連変異 TP53:機能喪失関連変異 ERBB2:抗 ERBB2 療法感受性に関連する変異 | CCND1、ERBB2、 | --- | TP53 のカバレッジの拡大 | |
Oncomine Breast cfDNA Assay | DNA | AKT1 EGFR ERBB2 ERBB3 ESR1 FBXW7 KRAS PIK3CA SF3B1 TP53 | 以下を含む 150 超のホットスポットPIK3CA:E545K、H1047R AKT1:E17K ESR1:抗エストロゲン耐性関連変異 TP53:機能喪失関連変異 ERBB2:抗 ERBB2 療法感受性に関連する変異 | --- | --- | --- | |
Oncomine Colon cfDNA Assay | DNA | AKT1 APC BRAF CTNNB1 EGFR ERBB2 FBXW7 GNAS KRAS MAP2K1 NRAS PIK3CA SMAD4 TP53 | 以下を含む 240 超のホットスポット KRAS/NRAS:G12/G13/Q61 BRAF:V600E PIK3CA:E545K、H1047R TP53:R175H R273H/C/L 再発性の APC 病的変異(p.R876*、p.R1114*、p.Q1378*、p.R1450*など)SMAD4:R361C/H CTNNB1:S45F、T41A | --- | --- | --- |
ホットスポット遺伝子 | がん抑制遺伝子 | コピー数変異遺伝子 | 融合遺伝子 | |
AKT1 ALK AR ARAF BRAF CHEK2 CTNNB1 DDR2 EGFR ERBB2 ERBB3 ESR1 FGFR1 FGFR2 FGFR3 FGFR4 FLT3 GNA11 GNAQ GNAS | HRAS | APC | CCND1 | ALK |
セルフリー核酸量はサンプルごとに異なるため、特に少量の場合をサポートするうえでインプット DNA 量に対する柔軟性は不可欠です。Oncomine cell-free Assay はさまざまなインプット量をサポートすることができます(図 1)。できるだけ多くのサンプルからデータを取得することは、リキッドバイオプシー研究を進めるうえで重要なステップです。
検証試験において、本アッセイでは、ホルマリン固定パラフィン包埋(FFPE)サンプルで判定されたバリアントと血漿で判定されたバリアントの高い相関が示されています(表 1)。予想どおり、FFPE 腫瘍サンプルでは、血漿で測定したものと比較して、より高い変異アレル頻度になっており、生殖細胞変異は、FFPE および血漿の両方で約 50%の予測レベルで認められました。
サンプル | バリアント | FFPE | 血漿 |
---|---|---|---|
1 | EGFR-L858R | 71.42% | 2.62% |
2 | TP53-R158L | 51.89% | 4.32% |
3 | MET-T1010I | 43.87% | 51.57% |
4 | N/A | 検出なし | 検出なし |
5 | EGFR-L858R | 58.44% | 7.28% |
6 | TP53-R158L | 10.19% | 1.26% |
表 1.FFPE と一致した血漿サンプルの結果との相関(末期肺がんサンプル)。Oncomine cell-free Assay では、FFPE サンプルで判定されたバリアントと、一致した血漿サンプルで判定されたバリアントとの高い相関が示されています。上記のデータは、Oncomine Lung cfDNA Assayを使用して得られました。太字の値は体細胞変異を示します。太字でない値は生殖細胞変異を示します。
総じて、Oncomine cell-free Assay はより多くのサンプルから結果を得ることができ、臨床研究サンプルを使用した実証例でも、0.1%の検出限界値、感度 90%および特異度 98%を超えるデータが Oncomine cell-free Assay の製品群全体にわたり再現良く得られています。
サンプル | EGFR | EGFR | EGFR | EGFR | KRAS | NRAS | NRAS | PIK3CA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1% HDX | 0.06 | 0.17 | 0.06 | 0.10 | 0.22 | 0.17 | 0.15 | 0.10 |
1% HDX | 0.72 | 1.07 | 0.75 | 0.74 | 1.14 | 1.15 | 1.15 | 2.29 |
5% HDX | 4.52 | 4.86 | 6.32 | 3.97 | 6.34 | 6.11 | 6.94 | 5.29 |
100% WT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
表 2.Horizon cfDNA Multiplex Reference Set で検出されたバリアント。八つのホットスポット変異は、すべて 0.1% で検出されました。Oncomine Lung cfDNA Assay を使用して得られたデータ。
Ion 530 チップで最大 8 サンプル、または Ion 540 チップで最大 32 サンプルを同時に処理します(Oncomine Lung cfDNA Assay の場合)。Oncomine cell-free Assay は、効率的なマルチプレックスPCRにより、一般的な腫瘍タイプで頻繁に認められる一塩基置換(SNVs)、短い挿入欠失、コピー数変異、融合遺伝子の解析を可能にします。Oncomine cell-free Assay の全製品群にわたり、サンプルインプット量が 1 ng という低いインプット量の場合でも柔軟に対応します。
推奨する Applied Biosystems MagMAX Cell-Free Isolation Kit を使用したセルフリー核酸の単離からサンプルの解析までのワークフロー全体(図 2)は、Ion GeneStudio S5 Prime システムでは、わずか 2 日で完了します。
Oncomine cell-free Assay は、リキッドバイオプシー臨床研究用にデザインされた完全なワークフローの一部です。
キットには、ライブラリ構築用の試薬と、全血の血漿画分に含まれるセルフリー核酸からアンプリコンライブラリを調製するためのマルチプレックス PCR 用プライマープールが1本含まれます。
弊社の機器で最適な性能を発揮するよう特別にデザインされたユニークなバーコードアダプターのセット。このユニークなバーコードアダプターは、Ion GeneStudio S5 シリーズおよび Ion PGM と互換性があります。このセットは、キットと組み合わせて使用すると、最大 24 のアンプリコンライブラリをプールし、マルチプレックスシーケンシング解析を実行できるため、サンプルあたりのシーケンシングコストを削減できます。
Ion GeneStudio S5 シリーズ は 最大 5 種類の半導体チップをサポートしているため、1 台のシーケンサーで複数のアプリケーションを実行できます。この柔軟性により、サンプルをバッチ処理する必要がないため、最適なコスト効率が得られます。必要となるスループットまたはアプリケーションに最適なチップタイプをお選びください。
** Oncomine Reporter は、バージョン 5.2 以降の Ion Reporter™ ソフトウェアで有効です。