Search Thermo Fisher Scientific
アポトーシス初期における顕著な特徴は基質となるタンパク質の切断とその結果として生じる細胞の分解に関与するカスパーゼ酵素の活性化です。Molecular Probes®では、生細胞において活性化カスパーゼをリアルタイムまたはスナップショットとして簡便に検出するための様々なカスパーゼアッセイを提供しています。
カスパーゼ活性のフローサイトメトリーアッセイもご覧ください
アポトーシス中、ICEファミリーのメンバーであるカスパーゼ-3および-7などがPARPを切断し、85 kDaと25 kDaのフラグメントを生じます。切断されたPARPの85 kDaフラグメントに対する抗体またはカスパーゼ-3に対する抗体はどちらもアポトーシス細胞のマーカーとなり、蛍光免疫染色によるモニタリングが可能です。マルチパラメーター アポトーシス キットは、カスパーゼの状態に加え、生細胞および死細胞の判別ができるようにデザインされています。
Molecular Probes®では、細胞そのものまたは細胞溶解液にお使いいただけるマイクロプレート用カスパーゼ活性アッセイを提供しています。 CellEvent® Caspase-3/7 Green Detection Reagentは、アポトーシス解析用に最適化されており、シンプルで洗浄ステップ不要のプロトコールのためデリケートなアポトーシス細胞の解析に便利です。 マイクロプレートウェル中の生細胞のアポトーシス活性を、リアルタイムでモニタリングできます。
カスパーゼ-3測定用のマイクロプレートキットは、 蛍光波長の異なる基質を選ぶことができ、Rhodamine 110またはAMCAが活性のレポーターに使用されています。
システイン依存性アスパラギン酸特異的プロテアーゼ(カスパーゼ)はアポトーシスの様々な段階で非常に重要な役割を果たします。生細胞またはホルマリン固定細胞用のカスパーゼアッセイ をご利用いただけます。デリケートなアポトーシス細胞においてマルチプレックス解析をする際には、リアルタイムアッセイおよび洗浄ステップなしのプロトコールが特に有用です。
シグナル保持をベースとしたアッセイキットは洗浄ステップを必要とし、カスパーゼアッセイのスナップショットを捉えることができます。各キットは、アポトーシス細胞(カスパーゼ活性に基づく)、生細胞および死細胞の同時検出が可能なフォーマットになっています。蛍光免疫染色のプロトコールでは、固定細胞および組織切片を染色できます。
PARP FITC Apoptosis Kit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
リードアウト | 各キットは、アポトーシス細胞(カスパーゼ活性に基づく)、生細胞、および死細胞の同時検出が可能なフォーマットになっています。 | アポトーシス細胞検出用のマーカーです。 | |||||
標準フィルターセット | DAPI | FITC | TRITC | DAPI | FITC | Texas Red® | FITC |
フルオロフォア | Hoechst 33342 | SYTOX® Green | FMK | Hoechst 33342 | FAM | Propidium iodide | FITC |
Ex/Em (nm) | 350/461 | 504/523 | 550/595 | 350/461 | 488/530 | 535/617 | 490/525 |
参考文献 | 引用文献 | 引用文献 | |||||
蛍光顕微鏡 | 可 | 可 | 可 | ||||
HCS | 可 | 可 | 可 | ||||
HTS | |||||||
生細胞 | 可 | 可 | 不可 | ||||
固定細胞 | 不可 | 不可 | 可 | ||||
固定処理 | 可 | 可 | 可 | ||||
カスパーゼ | ポリ-カスパーゼ | 3, 7 | ポリ-カスパーゼ | 8 | 3, 7 | 3, 7 | |
フォーマット | 25-アッセイ キット | 25-アッセイ キット | 25-アッセイ キット | 25-アッセイ キット | 25-アッセイ キット | 1キット、 100テスト | |
カタログ番号 | I35101 | I35102 | I35104 | I35105 | I35106 | AHM2011 |
システイン依存性アスパラギン酸特異的プロテアーゼ(カスパーゼ)はアポトーシスの様々な段階で非常に重要な役割を果たします。細胞抽出物のアッセイを行うことにより、多数のサンプルで簡便にカスパーゼ活性を測定できます。
カスパーゼ基質および抗体は、イメージングまたはスクリーニングにご利用いただけます。
CASP3 [D175] モノクローナル抗体(クローン9H19L2)、 ABfinity™ リコンビナント | ||||
---|---|---|---|---|
リードアウト | Rhodamine 110(R110)由来のカスパーゼ基質は、タンパク質分解酵素によって切断され、まず蛍光モノアミドに、続いてR110に変換され、この過程に伴って蛍光が上昇します。これらの基質を使用し、細胞抽出物および精製酵素サンプルにおける酵素活性を蛍光マイクロプレートリーダーによって連続測定することができます。 | 抗CASP3抗体は、固定透過処理された細胞においてカスパーゼを検出することができます。 | ||
コンジュゲート色素 | Rhodamine 110 | なし(未標識ウサギIgG) | ||
Ex/Em (nm) | 498/521 | |||
参考文献 | 引用文献 | 引用文献 | ||
蛍光顕微鏡 | 可 | |||
HCS | 可 | |||
HTS | 可 | 可 | 可 | |
生細胞 | 不可 | |||
固定細胞 | 可 | |||
固定処理 | 可 | |||
選択的カスパーゼ検出 | 総合的なカスパーゼ試薬 | カスパーゼ-1、カスパーゼ-4 | カスパーゼ-6 | カスパーゼ-3 |
フォーマット | 1 mg | 2 mg | 2 mg | 100 µg |
カタログ番号 | R22122 | R33750 | R33754 | 700182 |
システイン依存性アスパラギン酸特異的プロテアーゼ(カスパーゼ)はアポトーシスの様々な段階で非常に重要な役割を果たします。生細胞またはホルマリン固定細胞用のカスパーゼアッセイ をご利用いただけます。デリケートなアポトーシス細胞においてマルチプレックス解析をする際には、リアルタイムアッセイおよび洗浄ステップなしのプロトコールが特に有用です。
シグナル保持をベースとしたアッセイキットは洗浄ステップを必要とし、カスパーゼアッセイのスナップショットを捉えることができます。各キットは、アポトーシス細胞(カスパーゼ活性に基づく)、生細胞および死細胞の同時検出が可能なフォーマットになっています。蛍光免疫染色のプロトコールでは、固定細胞および組織切片を染色できます。
PARP FITC Apoptosis Kit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
リードアウト | 各キットは、アポトーシス細胞(カスパーゼ活性に基づく)、生細胞、および死細胞の同時検出が可能なフォーマットになっています。 | アポトーシス細胞検出用のマーカーです。 | |||||
標準フィルターセット | DAPI | FITC | TRITC | DAPI | FITC | Texas Red® | FITC |
フルオロフォア | Hoechst 33342 | SYTOX® Green | FMK | Hoechst 33342 | FAM | Propidium iodide | FITC |
Ex/Em (nm) | 350/461 | 504/523 | 550/595 | 350/461 | 488/530 | 535/617 | 490/525 |
参考文献 | 引用文献 | 引用文献 | |||||
蛍光顕微鏡 | 可 | 可 | 可 | ||||
HCS | 可 | 可 | 可 | ||||
HTS | |||||||
生細胞 | 可 | 可 | 不可 | ||||
固定細胞 | 不可 | 不可 | 可 | ||||
固定処理 | 可 | 可 | 可 | ||||
カスパーゼ | ポリ-カスパーゼ | 3, 7 | ポリ-カスパーゼ | 8 | 3, 7 | 3, 7 | |
フォーマット | 25-アッセイ キット | 25-アッセイ キット | 25-アッセイ キット | 25-アッセイ キット | 25-アッセイ キット | 1キット、 100テスト | |
カタログ番号 | I35101 | I35102 | I35104 | I35105 | I35106 | AHM2011 |
システイン依存性アスパラギン酸特異的プロテアーゼ(カスパーゼ)はアポトーシスの様々な段階で非常に重要な役割を果たします。細胞抽出物のアッセイを行うことにより、多数のサンプルで簡便にカスパーゼ活性を測定できます。
カスパーゼ基質および抗体は、イメージングまたはスクリーニングにご利用いただけます。
CASP3 [D175] モノクローナル抗体(クローン9H19L2)、 ABfinity™ リコンビナント | ||||
---|---|---|---|---|
リードアウト | Rhodamine 110(R110)由来のカスパーゼ基質は、タンパク質分解酵素によって切断され、まず蛍光モノアミドに、続いてR110に変換され、この過程に伴って蛍光が上昇します。これらの基質を使用し、細胞抽出物および精製酵素サンプルにおける酵素活性を蛍光マイクロプレートリーダーによって連続測定することができます。 | 抗CASP3抗体は、固定透過処理された細胞においてカスパーゼを検出することができます。 | ||
コンジュゲート色素 | Rhodamine 110 | なし(未標識ウサギIgG) | ||
Ex/Em (nm) | 498/521 | |||
参考文献 | 引用文献 | 引用文献 | ||
蛍光顕微鏡 | 可 | |||
HCS | 可 | |||
HTS | 可 | 可 | 可 | |
生細胞 | 不可 | |||
固定細胞 | 可 | |||
固定処理 | 可 | |||
選択的カスパーゼ検出 | 総合的なカスパーゼ試薬 | カスパーゼ-1、カスパーゼ-4 | カスパーゼ-6 | カスパーゼ-3 |
フォーマット | 1 mg | 2 mg | 2 mg | 100 µg |
カタログ番号 | R22122 | R33750 | R33754 | 700182 |
Molecular Probes® HandbookBioProbes® ジャーナル 記事 | 関連製品 |