Search Thermo Fisher Scientific
特に、多重露光、反復走査または三次元化を要する共焦点レーザー走査顕微鏡法などの多重染色アプリケーションでは、蛍光プローブの高精度イメージングを実現するために日常的な装置キャリブレーションと調節が必要になります。 当社は、イメージングシステムから最適な性能が容易に得られるMolecular Probes®キャリブレーション製品を幅広くご用意しております。 |
イメージング用色素スタンダード
蛍光強度は、サンプラーや装置に関連した様々なパラメーターの影響を受けます。そのため、異なる装置で得られたデータや、測定の間隔が長い(数日間以上)データの比較は、蛍光標準物質を基準にして行わなければなりません。 |
FocalCheck™ Calibration Beads
当社のMolecular Probes® FocalCheck™ fluorescent microspheresは、
|
FocalCheck™ Test Slides
FocalCheck™ fluorescence microscope test slidesは、蛍光顕微鏡システムのキャリブレーション用、およびシステムとフィルター性能の評価用として特異的に設計されています。各スライドは、サンプル領域が10箇所あり、顕微鏡観察アプリケーション用として特異的に設計した当社独自の蛍光マイクロスフィアでコーティングされています。
|
InSpeck™とTetraSpeck™ Microspheres
InSpeck™ Microscope Image Intensity Calibration Kitには、蛍光強度スタンダードとして使用するためのマイクロスフェア懸濁液が入っています。 |
FluoCells® Prepared Slides
FluoCells® Prepared Slidesは、落射蛍光顕微鏡または共焦点顕微鏡による観察に適した多重標識細胞または凍結切片調製物を含んでいます。こうした細胞調製物のマルチカラー染色により、魅力的で出版にも耐え得る品質の画像が得られます。このスライドは、特に顕微鏡やカメラシステムのセットアップ、および光学フィルターセットの性能評価に有用です。