Bigfootスペクトルセルソーター
セルソーティングの専門家によって設計された、高性能のハイスループットセルソーティング
セルソーティングの専門家によって設計された、高性能のハイスループットセルソーティング
Invitrogen Bigfoot Spectral Cell Sorterは、セルソーティング技術に基づいて設計された蛍光活性化セルソーターで、ワークフローに適合させながら使用用途を拡大できます。最大9本のレーザーと60個の検出器により、従来のコンペンセーションを使用して既存の実験を実行したり、高いスペクトル分解能を活用して、さらに多くの細胞集団を分解できます。統合された生物学的封じ込めとエアロゾル管理はお客様とサンプルの保護に役立ちます。
Bigfootスペクトルセルソーターは高速かつハイスループットで、96ウェルプレートをわずか11秒で、384ウェルプレートを20秒でソーティングできます。Bigfootスペクトルセルソーターは個別ラボに適したシンプルさと、中核施設に適した堅牢性を備えており、ディープイムノフェノタイピング、ゲノミクス、細胞および遺伝子治療研究、シングルセルソーティング、およびその他の高性能・ハイスループットアプリケーションまで、あらゆるソーティング実験を極めるのに役立ちます。
従来型またはスペクトル解析
従来型の補正を用いたフローサイトメトリー実験やプロトコルを直接移行したり、スペクトル分解を適用してパラメーターを拡張し、発見の機会を広げることができます。
柔軟な細胞タイプとソーティングアプリケーション
選択したチューブからサンプルを抽出して、チューブ、プレート、スライド、またはゲノミクスチップにソーティングできます。高性能とハイスループットが必要なアプリケーションに特に最適です。
自動化とソフトウエアウィザード
高度な自動化と、Sasquatchソフトウエアウィザードおよびツールにより、あらゆる知識レベルのオペレーターが確実かつ容易にシステムを制御できます。
無料—フローサイトメトリーパネルデザインサービスおよびPanel Builderツール
当社のエキスパートが無料でパネルを設計します。製品を購入する必要はありません。
スペクトルフローサイトメトリーの基礎
スペクトルフローサイトメトリーの歴史、市場におけるプレーヤー、各種スペクトル装置のテクノロジーの相異について学習できます。こうした基礎知識は、初心者だけでなく上級者にとっても、スペクトルフローサイトメトリーの進歩を概念として捉え、スペクトルサイトメーターを用いる実験をどのように設計するべきか理解するために有用です。