Search Thermo Fisher Scientific
Thermo Scientific Nunc セルカルチャーインサートの多孔メンブレンとキャリアプレートのユニークな構造は、一般的な培養容器やディッシュで行うことが難しい細胞培養研究をサポートします。Nunc セルカルチャーインサートは細胞を培地と気相に同時に曝露させることができ、簡単に気相液相界面培養を行うことができます。 キャリアプレートを使うことで、これらの培養を正確に短時間でこれまでになく簡便に実施することができます。 詳しくは、下記の e-learning よりご覧いただけます。
ポリカーボネート製セルカルチャーインサートはマルチディッシュにセットされています。 6、12、24 ウェルの細胞培養表面処理が施されたマルチディッシュをご用意しており、 また、お客様の実験に最適なメンブレンのポアサイズをお選びいただけます。 当社独自の キャリアプレートとセルカルチャーインサートを組み合わせて使用することで、より高い汎用性と使いやすさを実現し、作業のムダを減らし実験を効率化します。
ポリカーボネート(PC)製のメンブレンは高いポア密度を持つため、膜を通した細胞輸送アッセイや最適な細胞増殖が望まれる他のアッセイに適しています。 また、当社でメンブレンに用いられる複数の材質をさまざまなアプリケーションで検討した結果、PC 製のメンブレンが最も優れた細胞接着性をもつことが確認されています。 また、この PC 製多孔メンブレンは上皮/内皮間のバリアとしても機能します。 社内実験において PC 製メンブレンが他の材質のメンブレンよりも長期間にわたり一貫した経上皮電気抵抗( TEER )値を高く維持することが確認されており、これは有効なバリアとして機能することを示唆しています。
アプリケーション | 0.4 µm | 3 µm | 8 µm |
---|---|---|---|
血管透過性、薬物輸送研究
| X | X | |
共培養を用いた薬物輸送研究
| X | X | |
ティッシュエンジニアリング
| X | X | |
走化性や運動性の研究
| X | X | |
転移や浸潤の研究
| X | X |
カタログ番号 | ポアサイズ(µm) | ポア密度 | 多孔度 | 培養面積 |
140640 | 0.4 | <0.85 x 108 | < 6.8% | 3.14 cm2 |
140642 | 3.0 | <1.7 x 106 | < 7.7% | 3.14 cm2 |
140644 | 8.0 | <0.85 x 105 | < 2.7% | 3.14cm2 |
140660 | 0.4 | <0.85 x 108 | < 6.8% | 4.1 cm2 |
140663 | 3.0 | <1.7 x 106 | < 7.7% | 4.1 cm2 |
140668 | 8.0 | <0.85 x 105 | < 2.7% | 4.1 cm2 |
当社独自の Thermo Scientific キャリアプレートを用いることでインサートの高さを正確に調整することが可能となります。これによりセルカルチャーインサートの汎用性と柔軟性が向上し、ご使用いただけるアプリケーションの幅が広がります。
細胞培養を行う研究者にとって、ウェル内のインサートをどの高さで用いるのか、また、それに対応する細胞培養にどのくらいの培地が必要なのか、は重要な事項です。 ガス交換、酸素分圧、成長因子の量を最適化するため、あるいは適切なpHをコントロールするため、必要とされる培地の高さや量は異なります。 インサートの高さを変えることでプレート底面からの高さを 3 段階に調整することができます。
Thermo Scientific Nunc キャリアプレートは、当社のセルカルチャーインサート用の革新的な付属品であり、インサートを保持するフレームとして機能します。 当社の 12 ウェルまたは 24 ウェルフォーマットの細胞培養用マルチディッシュに適合するキャリアプレートをご用意しています。 キャリアプレートのウェル内には精巧にデザインされた高さ調整用の溝があり、インサート外側の突起に対応します。 キャリアプレートのみをご購入いただくこともできます。 12 ウェルあるいは 24 ウェルフォーマットのセルカルチャーインサートをご使用になる場合は、アッセイ手順を簡素化し、より高い精度と作業効率を実現するために、セルカルチャーインサートとキャリアプレートを組み合わせてご使用いただくことを推奨しています。
上記に示すように、キャリアプレートを用いることでインサートはそれぞれのウェル内で高さが調整可能です。培地とプレート底面からの相対位置を最適化することで、簡単に正確な培養を行えます。
カタログ番号 | 製品詳細 | ポアサイズ(µm) | ポア密度 | 多孔度 | 培養面積 |
140652 | インサートとマルチディッシュ | 0.4 | <0.85 x 108 pores/cm2 | < 6.8% | 1.13 cm2 |
140654 | インサートとマルチディッシュ | 3.0 | <1.70 x 106 pores/cm2 | < 7.7% | 1.13 cm2 |
140656 | インサートとマルチディッシュ | 8.0 | <0.85 x 105 pores/cm2 | < 2.7% | 1.13 cm2 |
141078 | インサート、マルチディッシュ、キャリアプレート | 0.4 | <0.85 x 108 pores/cm2 | < 6.8% | 1.13 cm2 |
141080 | インサート、マルチディッシュ、キャリアプレート | 3.0 | <1.70 x 106 pores/cm2 | < 7.7% | 1.13 cm2 |
141082 | インサート、マルチディッシュ、キャリアプレート | 8.0 | <0.85 x 105 pores/cm2 | < 2.7% | 1.13 cm2 |
カタログ番号 | 製品詳細 | ポアサイズ(µm) | ポア密度 | 多孔度 | 培養面積 |
140620 | インサートとマルチディッシュ | 0.4 | <0.85 x 108 pores/cm2 | < 6.8% | 0.47 cm2 |
140627 | インサートとマルチディッシュ | 3.0 | <1.70 x 106 pores/cm2 | < 7.7% | 0.47 cm2 |
140629 | インサートとマルチディッシュ | 8.0 | <0.85 x 105 pores/cm2 | < 2.7% | 0.47 cm2 |
141002 | インサート、マルチディッシュ、キャリアプレート | 0.4 | <0.85 x 108 pores/cm2 | < 6.8% | 0.47 cm2 |
141004 | インサート、マルチディッシュ、キャリアプレート | 3.0 | <1.70 x 106 pores/cm2 | < 7.7% | 0.47 cm2 |
141006 | インサート、マルチディッシュ、キャリアプレート | 8.0 | <0.85 x 105 pores/cm2 | < 2.7% | 0.47 cm2 |
ポリカーボネート製メンブレンをもつインサートを使用することで、さまざまな基質をコーティングすることなく、ほとんどの種類の細胞を培養できます。 マルチディッシュの培養表面には Thermo Scientific Nunclon Delta 処理が施されており、細胞の接着性が確認されています。 タブ付きで握りやすく操作性に優れます。
ひとつのキャリアプレートには最大 24 個のインサートをセットでき、ウェル毎に異なる培地を用いた培養あるいはすべてのウェルで同じ培地を用いた培養(Nunc OmniTray の使用を推奨)が可能です。 12 ウェルおよび 24 ウェル の Nunclon Delta 処理済みマルチディッシュに対応する2種類のフォーマットをご提供しております。
インサート、マルチディッシュ、および独自のキャリアプレートで構成される Nunc セルカルチャーキャリアプレートシステムは、ヒトの皮膚に影響をあたえうる化粧品や他の材料の開発および試験に使われる3 次元上皮細胞モデルの培養のための、信頼性の高い、効果的かつ効率的なソリューションを提供します。