›
ライフサイエンス
›
細胞培養&トランスフェクション
›
哺乳類細胞培養
›
ウシ胎仔血清(FBS)
›
特殊用途のFBS
›
Ultra Low IgG FBS
Ultra Low IgG ウシ胎児血清
See Related
‹
特殊用途のFBS
Charcoal-Stripped FBS
›
Dialyzed FBS
›
Ultra Low IgG FBS
›
Tet-System Approved FBS
›
Ultra low IgG ウシ胎児血清はクロマトグラフィーによってIgGから「精製され」ています。IgGはもともと混入しているIgGによって阻害されてしまう分離実験やIgGの定量免疫アッセイにおいて重要な因子です。 血清の生物学的性能は維持されます。
ウシ胎児血清中のIgレベル(< 5 μg/ml)を下げながら、通常のウシ胎児血清と同等のパフォーマンスを維持
BVD抗体力価が低いか検出できません
専門家による技術サポート
16250086,16250078