Conceptual art of three different bottles of FBS overlayed on a cell
一般的にFBSは、増殖因子、ホルモン、脂質などの幅広い成分の混合物です。しかし、特定のアプリケーションでは、血清の組成をより厳密に制御する必要があります。特殊用途の血清を必要とする細胞培養アプリケーションの例には、Tet(テトラサイクリン系)誘導性遺伝子発現系が関与するアプリケーション、特定の分子の濃度が非常に厳密である必要があるアプリケーション、または幹細胞を使用するアプリケーションがあります。
幹細胞研究、がん研究、レポーターアッセイ、免疫アッセイなどの特殊実験のニーズや高感受性の細胞培養用に設計された幅広い血清製品からお選びください。
選択ガイド:特殊用途のFBS
FBSの種類Icon showing an arrow pointing out to the right from a circle
不要な成分の除去
Stopwatch icon
ワークフローの迅速化
Speaker icon
バックグラウンドの低減
Cell icon
要件が厳しい細胞での使用が実証済み
Clipboard with checkmark icon
より厳密な研究の制御
Icon showing two arrows around a circle
一貫性の実現
透析済みFBS
活性炭処理済みFBS
テトラサイクリンシステム承認済みFBS 
MaxSpec FBS  
Ultra low lgG FBS
エキソソーム除去FBS
MSC用FBS  
ES細胞用FBS  
実験条件の制御には特殊用途のFBSをお選びください
MaxSpec FBS
Artistic rendering of multiple eukaryotic cells
Gibco MaxSpec FBSはサーモフィッシャーサイエンティフィックの最高品質のFBSで、当社最高の試験レベルと品質仕様を提供します。
MaxSpec FBSの特長
  • エンドトキシンおよびヘモグロビンの濃度がもっとも低い、もっとも特性評価されたGibco血清
  • エンドトキシン濃度:≤1 EU/mL
  • ヘモグロビン濃度:≤15 mg/dL
  • 最大76項目の品質規格試験が収載されたUSP/EPガイドラインに準拠
  • 他のGibco FBSよりもBSEリスクがもっとも低く、ウイルスのリスクを低減
MaxSpec FBSのご注文
Ultra low lgG FBS
Artistic rendering of multiple red viruses
Ultra low IgG FBSはクロマトグラフィーによりIgGが除去されています。このことは、既存濃度のIgGにより生物の分離が阻害される可能性がある場合や、定量的IgGイムノアッセイの際に重要な要素です。IgGが除去されても、血清は完全な生物活性を維持します。
Ultra low IgG FBSの特長
  • ウシ胎仔血清中の免疫グロブリンは低濃度(<5 μg/ml)でありながら、通常のFBSと同等の性能を維持
  • 低レベルまたは検出不可能なレベルのBVD抗体力価
  • 革新的に設計された分注不要のGibco One Shot FBS 50 mLボトルで利用可能
Ultra low IgG FBSを用いる研究分野*
  • 抗体
  • ウイルスおよびウイルス反応
  • 細胞表面エピトープ
  • IgG依存性細胞毒性
  • リガンド-受容体研究
* これらの結果は、サーモフィッシャーサイエンティフィックが提供している6種類の特殊FBS製品に基づいた検索用語が使用されている、約10,000件の科学論文のレビューに基づいています。これらの用語は、論文の全文に基づいてMeSH(medical subject headings)分類によって得ました。
Ultra low IgG FBSのご注文
GibcoUltra low IgG FBSを使用した出版物
エキソソーム除去FBS(エキソソームフリーFBS)
Artistic rendering showing multiple cells and exosomes
エキソソーム除去FBSはエキソソームフリーFBSとも呼ばれる超高純度FBSで、エキソソームが高度に(90%以上)除去されていますが、細胞培養性能を維持します。この特殊用途のFBSは、エキソソーム分離アッセイや、miRNAなどのエキソソーム内容物が関与する研究に使用されています。エキソソーム除去FBSを選択することで、血清の超遠心分離という非効率性を排除できます。
エキソソーム除去FBS(エキソソームフリーFBS)の特長
  • ≥90%のエキソソームが除去済み
  • 洗練された製造プロセスにより、細胞に必要な栄養素を保持
  • 時間のかかる超遠心分離の必要性を回避
  • すべてのロットで細胞培養テストを実施
  • エキソソーム研究用に特別に開発
  • 無菌性、マイコプラズマ、性能、およびエンドトキシンに関するすべての品質試験を実施
  • 分注不要のGibco One Shot FBS 50 mLボトルで利用可能
エキソソーム除去FBSを用いる研究分野*
  • エキソソームおよび細胞外小胞
  • MicroRNA
  • 細胞間シグナル伝達
* これらの結果は、サーモフィッシャーサイエンティフィックが提供している6種類の特殊FBS製品に基づいた検索用語が使用されている、約10,000件の科学論文のレビューに基づいています。これらの用語は、論文の全文に基づいてMeSH(medical subject headings)分類によって得ました。
研究者がエキソソーム除去FBSを選択する理由
Gibcoエキソソーム除去FBSが時間の節約、ロット間のばらつきの低減、優れた細胞増殖のサポートにおいてどのように役立つかをお聞きください。
「Gibcoエキソソーム除去FBSのおかげで、わずか2.5%の血清で10%血清と同等に細胞を培養して非常に良好な増殖を得られ、超遠心分離中に失われる多くの重要な栄養素(「好ましい物」)を維持できました。」
Jonathan Gilthorpe博士、Pharmacology and Clinical Neuroscience University、スウェーデン。
エキソソーム除去FBSの証拠データ
エキソソーム除去FBSを用いたラットオリゴデンドロサイト細胞の72時間の細胞増殖
図1.エキソソーム除去FBS中のラットオリゴデンドロサイト細胞の増殖速度。ラットオリゴデンドロサイト細胞を96ウェルプレートにウェルあたり1,000細胞で播種し、次のいずれかのサプリメントを容積で2%または10%含有する培地で増殖させました:Gibcoエキソソーム除去FBSGibco FBS(エキソソーム除去バージョンのソース)、または超遠心分離済みFBS。72時間の培養後、生細胞をInvitrogen Hoechst 33342で染色し、プレートを96ウェルプレートイメージング機器(Trophos Plate RUNNER HD)でイメージングおよび解析しました。結果は、96ウェルプレート解析により報告された総細胞数として示されています。(結果は、スウェーデンUmeå University薬理・臨床神経科学部のJonathan Gilthorpe博士の研究室から得たものです。)
細胞培養の性能:ソースFBSに対する割合としての2日間の生存率と生細胞密度
図2.エキソソーム除去済みFBS中で増殖させた細胞の生存率と生存細胞密度複数の細胞株を、10%のエキソソーム除去FBSまたは10%の処理前のFBSを含有する基礎培地(DMEM、高グルコース、GlutaMAX Supplement)で増殖させ、生細胞密度(VCD)と細胞生存率をVi-CELL機器解析によりアッセイしました。結果は、エキソソーム除去FBSで得られた生存率または生細胞密度を、処理前のFBS(エキソソーム除去FBSの作成に使用)で得られたそれらに対するパーセンテージとして示されています。
FBSのエキソソーム除去法の比較
図3.FBSのエキソソーム除去法の比較。3つの異なるロットのFBSを、3種類のエキソソーム除去法で処理しました。1つ目の方法では、110,000 X gで3時間超遠心分離しました(超遠心分離1として標識)。2つ目の方法では、150,000 X gで18時間超遠心分離しました(超遠心分離2として標識)。3つ目の方法は当社独自のプロセスを用いて、FBSからエキソソームを除去しました(エキソソーム除去FBSとして標識)。ソースFBSはエキソソーム除去プロセスの前のFBSを指します。エキソソームを除去後、Total Exosome Isolation Reagent (from serum)を使用して除去済み血清からエキソソームを抽出し、分離したエキソソームを親油性色素で染色することにより、残存エキソソームの相対レベルを測定しました。蛍光シグナルは相対蛍光単位(RFU)として示されています。データは、当社独自の方法を使用したエキソソーム除去効率が超遠心分離と比較して向上していることを示しています。
NanoSight機器測定および蛍光エキソソーム染色アッセイで検証したFBSのエキソソーム除去
図4.FBSエキソソーム除去の検証。FBSサンプルからのエキソソーム除去をNanoSight機器(エキソソーム除去の前後で30~150 nmのカウントを比較)および蛍光ベースアッセイの分析により検証しました。簡潔に説明すると、このアッセイではTotal Exosome Isolation Reagentを使用してエキソソームを血清から抽出し、分離したエキソソームをInvitrogen BODIPY TR Ceramideで染色します。除去率は、エキソソーム除去FBSの蛍光シグナルをソースFBSと比較することにで得られます。示されている最初の2つのエキソソーム除去ロットは、当社独自の製造方法で製造されたものです。同じ分析に、超遠心分離してエキソソームを除去したFBSサンプルと、競合他社のエキソソーム除去FBS製品を含めています。
エキソソーム除去FBSのSDS-PAGEによる分析と、ウェスタンブロットによるCD63含有量の分析
図5.エキソソーム除去FBSのウェスタンブロット分析(A)SDS-PAGEによるFBSの分析:同量(10 µg)のFBSタンパク質をSDS-PAGEで分析しました。エキソソーム除去FBSは、その製造で使用されるソースFBSと非常に似ています。(B)ウェスタンブロット分析によるCD63含有量:エキソソームをFBSサンプルから沈殿させSDS-PAGEを行い、CD63をウェスタンブロッティングで分析しました。エキソソーム除去FBSはテストした他のすべてのFBSサンプルと比較して、CD63を検出せず、優れたエキソソーム除去を示唆しています。MW = 分子量マーカー。
FBSサンプル由来エキソソームのqRT-PCRによるmiRNA検出
エキソソーム除去FBSに加えて、その他のエキソソーム製品もご覧ください
エキソソーム除去FBSのご注文
Gibcoエキソソーム除去FBSを使用した出版物
MSC用FBS
Microscopic stained mesenchymal stem cells (MSCs)
MSC用FBSは、間葉系幹細胞(MSC)の増殖と、(コロニー形成ユニット-線維芽細胞アッセイによる)クローン計数をサポートするように特別に試験されています。MSC用FBSは、MSC研究に最適なFBSを特定するために複数のFBSロットを検査する必要性を排除するために、入念に設計されています。
MSC用FBSの特長
  • 標準的な14日間のMSC CFU-Fアッセイを用いて性能試験済み
  • 各ロットは、正常骨髄ドナー由来MSCのマスターセルバンクの細胞を使用して、当社のFBSに対して試験されており、ロット間の一貫を確保
MSC用FBSを用いる研究分野*
  • 間葉系幹細胞
  • 間葉系間質細胞
  • 骨形成
  • 軟骨形成および軟骨
  • コラーゲンおよびその他の細胞外マトリックス(ECM)
  • 脂肪組織および脂肪生成
* これらの結果は、サーモフィッシャーサイエンティフィックが提供している6種類の特殊FBS製品に基づいた検索用語が使用されている、約10,000件の科学論文のレビューに基づいています。これらの用語は、論文の全文に基づいてMeSH(medical subject headings)分類によって得ました。
MSC用FBSの証拠データ
MSCクローン効率と増殖に対するMSC用FBSの影響
Bar chart showing higher MSC clonal efficiency for Gibco MSC-qualified FBS than for competitor FBS
図7.MSCクローン効率に対するFBSソースの影響。 Gibco FBSの結果(試験した2つのロットを赤色と青色のバーで表示)を、競合他社のFBS製品の結果(黄色のバー)とともに示しています。Student’s t-testにおいてp<0.05。
Bar chart showing higher MSC expansion (cells/mL) for Gibco MSC-qualified FBS than for competitor FBS
図8.MSC増殖に対するFBSソースの影響。 Gibco FBSの結果(試験した2つのロットを赤色と青色のバーで表示)を、競合他社のFBS製品の結果(黄色のバー)とともに示しています。Student’s t-testにおいてp<0.05。
MSC用FBSのご注文
Gibco MSC用FBSを使用した出版物
ESC細胞用FBS
Artistic rendering showing multiple embryonic stem cells
業界をリードする適格性アッセイを使用して製造されたES細胞用FBSは、胚幹細胞(ES細胞)の高い播種効率を達成し、多能性を維持するように特別に設計されています。ES細胞は胚盤胞の内細胞塊に由来し、生物学的機能に関するさまざまな研究に利用されています。ES細胞を培養する際、発現やその他の特性をテストするためにES細胞が目的の細胞型に分化する能力を維持していることが重要です。そのため、ES細胞用FBSはES細胞の適切な増殖条件の維持に役立ちます。
ES細胞用FBSの特長
  • 未分化ES細胞を持続させる能力(図9A)を保持しながら、核型の完全性(図11)、LIF応答性(図12)、および多能性マーカー(図9B)を維持していることを試験済み
  • 播種効率および多能性維持を測定する予測アッセイを用いた、生殖細胞系適格性PRX129/X1 mESC株による改良スクリーニング
  • ロット間で一貫性が高く、iPSC世代およびPSC培養におけるアプリケーションを実証済み
  • 革新的に設計された分注不要のGibco One Shot FBS 50 mLボトルで利用可能
ES細胞用FBSを用いる研究分野*
  • ホルモンまたはホルモン受容体(アンドロゲン、エストロゲン、プロゲステロン)
  • 人工多能性幹細胞(iPSC)
  • 細胞リプログラミング
  • 胚性幹細胞(ESC)
  • 胚発生
疾患、がん、または細胞変異を研究するためにES細胞を使用することは、新しい治療オプションや潜在的生物学的進歩への道を開くのに役立ちます。
* これらの結果は、サーモフィッシャーサイエンティフィックが提供している6種類の特殊FBS製品に基づいた検索用語が使用されている、約10,000件の科学論文のレビューに基づいています。これらの用語は、論文の全文に基づいてMeSH(medical subject headings)分類によって得ました。
ES細胞用FBSの証拠データ
ES細胞用FBSで培養したmESCは多能性形質を示し、正常な核型を維持します
Phase-contrast micrograph images showing mESC colonies grown using ES-qualified FBS; morphological traits shown in panel A and fluorescent AP staining shown in the panel B indicate that the ES cells are pluripotent
図9.Gibco ES細胞用FBSを含有する培地で増殖させたmESCコロニーの画像解析。(A)ES細胞用FBS含有培地で培養したmESCコロニーの位相コントラスト画像。多能性と一致した形態形質を有するコロニーを示しています。(B)蛍光画像(サンプルをAlkaline Phosphatase (AP) Live Stainで染色した後に取得)とmESCコロニーの位相コントラスト画像のオーバーレイ。均一なAP染色を示しています。緑色に見えるコロニーはAPを発現しており、多能性を示しています。
Phase-contrast and fluorescent micrograph images showing mESC colonies grown using ES-qualified FBS. Morphological traits, AP staining, and Oct4 and Sox2 expression indicate that these cells are pluripotent.
図10.mESCコロニーの位相コントラストおよび蛍光画像。ES細胞用FBSを添加した培地で培養したmESCは、屈折端が明瞭で、小さな細胞からなる緊密なコロニーを形成し、分化した細胞がほとんどないなどの形態学的特性を示しています。これらの細胞は、Alkaline Phosphatase (AP) Live Stainによって多能性が示され、Oct4およびSox2を発現しています。
Graph showing that mESCs grown with LIF in ES-qualified FBS maintain higher levels of pluripotency whereas those grown in the absence of LIF differentiate
図12. ES細胞用FBSを添加した培地で培養したmESCはLIF反応性を維持します。LIFをmESC培地から除去すると、正常なmESC培養物は反応して様々に分化します。LIFありおよびなしで増殖させたPRX129/X1マウスES細胞はこの反応を示します。
ES細胞用FBSはリプログラミングワークフローをサポートできます
Timeline and images showing that proper supplementation of growth media with ES-qualified FBS supports workflows to generate iPSCs from mouse and human fibroblasts
図13.ES細胞用FBSを増殖培地の補完のために使用すると、マウスとヒトの両方の線維芽細胞からのiPSCの生成をサポートします。センダイウイルスベースリプログラミング(CytoTune iPS 2.0 Sendai Reprogramming Kit)を用いた標準的なワークフローでは、マウスとヒトの両方の線維芽細胞がiPSCを正常に生成しました。
厳格なスクリーニング方法はES細胞用FBSの性能を確保するのに役立ちます
図14.ES細胞用FBSを含有する培地で培養したマウスES細胞で評価した播種効率とコロニー形態。(A)アルカリホスファターゼで染色すると、未分化コロニー(上段)は明るくくっきり見え、分化コロニー(下段)は暗く、ぼやけ、平坦に見えます。(B)メチレンブルーはすべての細胞を染色し、総コロニー数のカウントに使用されます。(C)% AP+/MB+としてプロットした結果は、3名のユーザー間でアッセイの一貫性を示しています。
ES細胞用FBSのご注文
Gibco ES細胞用FBSを使用した出版物
Resources
Fetal Bovine Serum Basics
Learn the basics of FBS for cell culture, including information on the FBS uses, components, and the market dynamics driving this industry.
Cell Culture Basics
Learn the fundamentals of cell culture for achieving consistent results, including laboratory setup, safety, and aseptic techniques.
Gibco iMatch Sera Lot Matching Tool 
Provide your previous Gibco FBS lot number or answer a few questions to find your ideal serum match.
Related products
Support
Find your regional sales representative
Connect with a regional FBS sales representative.
Cell Culture & Transfection Support Center
Find technical support recommendations for your cell culture and transfection workflows, including tips for experimental setup and in-depth troubleshooting help.
Need technical support?
Contact our expert team for technical and application support of laboratory products.
For Research Use or Further Manufacturing Use only. Serum and blood proteins are not for direct administration into humans or animals.
Stylesheet for Classic Wide Template adjustments