Search Thermo Fisher Scientific
Gibco One Shot FBSは、血清使用用のアリコートフリー溶液であり、汚染を最小限に抑え、時間を節約します。One Shot FBS 50 mLボトルは、面倒なラボ作業を排除し、細胞培養結果を大幅に向上させるように設計されています。
「このボトルは、滅菌された製品を維持しながら、スピードも保てます。私たちはラボの内外に多くの学部生を抱えているので、経験の浅いラボスタッフによる1つの事故がFBSのパック全体を台無しにすることはありません。」
Bethany C. Prudner博士、Metabolomic Sarcoma Lab、Washington University in St Louis
FBSを50 mLのコニカルチューブに分注することで、結果が損なわれる可能性が高まります。One Shot FBS 50 mLボトルのサイズと設計により、FBSを分注する必要がなくなり、時間、汚染リスク、および容量の一貫性を管理できます。
ボトルの広口と面取りされたエッジにより、スムーズに注ぐことができます。さらに、25 mLまたは50 mLのピペットを使用する場合でも、最後の一滴まで取り出すことができます。
FBSの小分けステップをスキップするため、凍結して血清を1回融解するだけで済み、時間と労力を大幅に節約できます。ボトルは凍結に耐えるように設計されているため、コニカルチューブのように割れたり蓋が開いたりすることはありません。
SKUまたはロット番号、有効期限、原産地、またはラベル全体にミスがあると、問題が連鎖的に発生する可能性があります。One Shotボトルには読みやすいパッケージラベルが付いているため、何を使用しているかを正確に把握できます。
One Shot FBSパッケージデザインは、フリーザー容量にかかるFBS保存の負担を軽減するように最適化されており、ラボでのFBS保存量を向上させます。実際、One Shot FBS 10 x 50 mLカートンでは、当社の100 mLボトルよりも最大57 L多く保存できます。
試験管ラックは、もはやコニカルチューブ専用ではありません。One Shot FBS 50 mLボトルは、頑丈で耐久性の高い30 mm Nalgene Unwireラックなど、ほとんどの試験管ラックに適合します。そのため、注ぎやすく、保管も簡単なアリコートフリーボトルにフィットします。
One Shot FBS 50 mLボトルでは、500 mLボトルからの分注に比べて廃棄物の発生量が33%減少します(表1)。プラスチックの使用量を減らすことで、石油の原料消費量を減らし、温室効果ガスの排出量を減らすことができます。One Shot FBSを選択することで、年間20 LのFBSを使用する一般的な顧客は、約7時間後に回復し、プラスチック廃棄物の発生量を7ポンド削減できます。これは、ラボの生産性と環境の双方にとって大きなメリットです。
50 mLのボトルサイズは、Gibco RPMI、DMEM、またはその他のGibco細胞培養培地の500 mLボトルとの使用に最適です。この完全な培地ペアリングは、性能と再現性を最大限に高めるのに役立ちます。
One Shot FBS 50 mLボトルの仕様についてのご質問は、テクニカルサポートtechsupport@thermofisher.comまでお問い合わせください。
10 x 50 mLボトル1本またはOne Shotカートンを選択できます。
便利なOne Shotボトルにパッケージされた、世界規模の科学雑誌で最も引用されているFBS製品をお選びください。
免疫応答の一部である補体タンパク質を不活性化するために、56℃のOne Shotボトルで30分間加熱した熱不活性化One Shot FBSを選択します。
HI製品の詳細については、 thermofisher.com/hifbsをご覧ください
特定の研究アプリケーションやアッセイに適した特殊One Shot FBSをお選びください。
当社の特殊FBS製品の詳細については、 thermofisher.com/specialtyfbsをご覧ください
便利なOne Shotボトルにパッケージされた、世界規模の科学雑誌で最も引用されているFBS製品をお選びください。
免疫応答の一部である補体タンパク質を不活性化するために、56℃のOne Shotボトルで30分間加熱した熱不活性化One Shot FBSを選択します。
HI製品の詳細については、 thermofisher.com/hifbsをご覧ください
特定の研究アプリケーションやアッセイに適した特殊One Shot FBSをお選びください。
当社の特殊FBS製品の詳細については、 thermofisher.com/specialtyfbsをご覧ください
Fetal Bovine Serum Basics
Learn the basics of FBS for cell culture, including information on the FBS uses, components, and the market dynamics driving this industry.
Cell Culture Basics
Learn the fundamentals of cell culture for achieving consistent results, including laboratory setup, safety, and aseptic techniques.
Gibco iMatch Sera Lot Matching Tool
Provide your previous Gibco FBS lot number or answer a few questions to find your ideal serum match.
Find your regional sales representative
Connect with a regional FBS sales representative.
Cell Culture & Transfection Support Center
Find technical support recommendations for your cell culture and transfection workflows, including tips for experimental setup and in-depth troubleshooting help.
Need technical support?
Contact our expert team for technical and application support of laboratory products.
For Research Use or Further Manufacturing Use only. Serum and blood proteins are not for direct administration into humans or animals.