Search Thermo Fisher Scientific
プレミアム FBS は、BSEリスクおよびウイルス汚染リスクの低い血清を提供します。これらの製品は、EMA ウイルス試験、USP/EP マイコプラズマ 、エンドトキシン、性能、生化学/ホルモンプロファイル、および Oritain™ フィンガープリンティングを含む最大 90 項目の国際的に統一された品質規格試験が収載されている USP/EP ガイドライン を満たしています。0.1 µm で 3 回ろ過を行い製造しています。
製品規格 | プレミアム FBS– オーストラリア | プレミアム FBS– ニュージーランド | プレミアム FBS– アメリカ |
---|---|---|---|
エンドトキシン ≤5 EU/mL | |||
性能(細胞成長) | |||
9CFR ウイルス試験 | |||
EMA ウイルス試験(選択されたロットのみで実施) | |||
生化学/ホルモンプロファイル | |||
ろ過 | |||
総タンパク質量(30 ~ 45 mg/mL) | |||
ヘモグロビン | ≤30 mg/dL | ≤30 mg/dL | ≤15 mg/dL |
マイコプラズマ | |||
pH(7.0 ~ 8.0) | |||
浸透圧(280 ~ 340 mOsm/kgH20) | |||
フィンガープリンティング技術(原産国の確認) | |||
原産国 | オーストラリア | ニュージーランド | アメリカ |
カタログ番号(上 5、6 ケタ) | 10099、10100 | 10091、10093 | 16000、10082、A31604、A38400 |
一般製品 | 製品を見る | 製品を見る | 製品を見る |
非働化処理済み | 製品を見る | ご利用いただけません | 製品を見る |
試験実施済み ガンマ線照射 プレミアム FBS は、ご要望に応じてご用意します。 |
For research use or further manufacturing use only.Serum and blood proteins are not for direct administration into humans or animals.