DPBSを用いて、バッファー系を提供し、細胞培養培地を生理的pH範囲に保ち、また、細胞張性と生存能力を維持しながら洗浄、輸送、また液希釈を行うことができます。GIBCO® DPBSは、弊社の最先端のcGMP、ISO認証施設で製造されているので、お客様は常に最高の品質と一貫性を信頼できます。
GIBCO® Dulbecco's Phosphate-Buffered Saline (DPBS) は、お客様の特定の研究ニーズに対応できるよう、複数の製剤およびフォーマットで利用可能で、トリプシン処理前の細胞洗浄のためのカルシウムとマグネシウムを含まないバージョンがあります