平衡塩溶液の基本的な機能は、pHや浸透圧のバランスを維持するだけでなく、お客様の細胞に水分と必要な無機イオンを提供することです。GIBCO HBSSは、弊社の最先端のcGMP、 ISO認証施設で製造されており、最高の品質と一貫性を信頼できます。
GIBCO HBSSは、お客様の特定の研究ニーズを満たすよう、複数の成分やフォーマットで利用可能で、トリプシン処理前の細胞洗浄に用いるカルシウムとマグネシウムを含まないバージョンも含まれます。