Search Thermo Fisher Scientific
トランスフェクションによる効率的な遺伝子導入を行うため、プラスミドDNAと脂質試薬は複合体を形成し、細胞核への効率のよいデリバリーを行うことを仲介します。これは、後に目的遺伝子のタンパク質を発現させるために非常に重要なプロセスです。プラスミドは元々細菌内に存在する短い環状DNA分子であり、細菌では実際にプラスミドによって遺伝的情報の受け渡しが行われています。DNAプラスミドを哺乳類細胞に導入するメカニズムはプラスミドトランスフェクションとして知られています。
弊社が提供する新しいLipofectamine® 製品別プロトコールでは、さまざまな種類の細胞に対し、新たに効率、細胞生存率、および再現性を最適化してあります。多くの場合、特に新しい細胞株をご使用になる際には、まずこれらのプロトコールをご使用いただくことをお勧めします。特定の細胞で上手くいかなかった場合には、弊社が提供する細胞別プロトコールをご覧いただき、さらに最適化を行っていただけます。
多くの文献で 引用されている ロングセラー製品 | DNAの導入に最適な リポフェクション試薬 | 試薬では導入困難な 細胞のための エレクトロポレーション装置 | |
---|---|---|---|
製品名 | Lipofectamine® 2000 Learn more > | Lipofectamine® 3000 Learn more > | Neon® Transfection System Learn more > |
サンプルタイプ |
|
|
|
導入効率 | ★★ | ★★★ | ★★★★ |
細胞生存率 | ★★ | ★★★ | ★ |
プロトコール | ダウンロード | ダウンロード | ダウンロード |