A person in a laboratory wearing a mask and gloves and holding a petri dish
大腸菌B株およびその派生体は、組換えタンパク質の発現に一般的に使用されています。細菌中にクローンタンパク質を発現させるためのもっとも一般的な株はBL21(DE3)とその変異体です。BL21(DE3)細胞はT7プロモーターからタンパク質を高レベルで産生し、高コピー数または低コピー数プラスミドで使用できるため、BL21(DE3)コンピテントセルは細菌におけるタンパク質発現に適した株です。
タンパク質発現にBL21細胞を使用する理由
ここに示すコンピテントセルはT7プロモーターを用いたタンパク質発現用に最適化されています。 すべてのセルは誘導にIPTGまたはL-アラビノースを使用します。また、便利なOne Shot®フォーマットで供給されますので、形質転換と回収を単一チューブで行えます。
BL21大腸菌は2つの主要なプロテアーゼ(lonおよびompT)が欠損しているため、高濃度のタンパク質を生成します。これにより、精製中のタンパク質の分解を最小限に抑えながら、異種タンパク質の高濃度細胞内蓄積を実現できます。さらに、タンパク質発現の制御を示すBL21変異体を利用できるため、選択したベクターやターゲット遺伝子に非常によくマッチしたコンピテントセル株を選択できます。
BL21(DE3)株は、T7プロモーターを使用したpET発現システム用に1986年にStudier氏およびMoffatt氏により最初に発表されました;さまざまなベクターやコンピテントセルを含んだpET発現キットを利用できます。
発現しようとしているタンパク質の毒性に応じて、lacUV5またはaraBADプロモーター下でT7 RNAポリメラーゼの制御をサポートするBL21大腸菌由来の株、またはT7リゾチームを発現する株を選択できます。
タンパク質発現用の細菌株の詳細をご確認ください
BL21コンピテントセルの選択ガイド
タンパク質発現用のすべてのInvitrogen BL21細胞:
  • T7 RNAポリメラーゼを発現
  • 1 x 107 cfu/µg以上の形質転換効率
  • One Shotフォーマットで購入可能
  • SOC増生培地およびコントロールプラスミドが付属
製品BL21 cells One Shot kit box, 21 brown-capped tubes, 2 vials of growth media, and 1 tube of control DNABL21 cells One Shot kit box, 21 green-capped tubes, 2 vials of growth media, and 1 tube of control DNABL21 star E. coli One Shot kit box, 21 red-capped tubes, 1 vial of growth media and 1 tube of control DNABL21 pLysS E. coli One Shot kit box, 21 blue-capped tubes, 2 vials of growth media, and 1 tube of control DNABL21 AI E. coli One Shot kit box, 21 orange-capped tubes and 2 black-capped tubes
BL21 (DE3) Chemically Competent E. coliBL21(DE3)pLysS Chemically Competent E. coliBL21 Star (DE3) Chemically Competent E. coliBL21 Star (DE3) pLysS Chemically Competent E. coliBL21-AI Chemically Competent E. coli
推奨アプリケーション:
  • 低コピー数プラスミドから無毒性タンパク質の高濃度発現
  • 低コピー数プラスミドからの最高レベルの発現、mRNAの安定性の向上(より高い定常発現)
  • あらゆるプラスミドからの発現、mRNAの安定性の向上(定常発現の低減)
  • 毒性タンパク質の高濃度発現
誘導試薬IPTGIPTGIPTGIPTGアラビノースまたはアラビノース + IPTG
タンパク質発現レベルBL21(DE3)より低いBL21(DE3)より高いBL21 Star(DE3)より低い高、BL21(DE3)と同等
薬剤耐性クロラムフェニコールクロラムフェニコールテトラサイクリン
利用可能なフォーマット
どのBL21コンピテントセルが実験に最適かについてお困りですか?
Competent cells: Featured products
In addition to competent cells, we offer a broad suite of products for the cloning workflow.
Resources
Have any questions on competent cells or transformation? Click on the resources listed below to access overviews, videos, genotype guides, and educational resources.
Icon with monitor with speech bubble onscreen.
Stay up-to-date on industry trends in molecular cloning with on-demand webinars.
Icon with two sheets of paper
Short articles and digital handbook for cloning applications
Icon of mouse inside a circle
Get support for your cloning experiments