Search Thermo Fisher Scientific
GeneArt® 人工遺伝子合成サービスは、製薬や生物工学、基礎研究、バイオ燃料などの分野のバイオテクノロジー研究向けに DNA の合成、アセンブリ、クローニング サービスを提供します。
DNA 配列の合成は、天然のサンプルから配列を抽出してクローニングするよりもお客様のニーズに正確に沿った遺伝子を提供します。たとえば制限酵素部位を挿入または削除することや、配列を最適化してタンパク質の収量を最大化することも、イントロンを除去することも可能です。 GeneArt® 人工遺伝子合成サービスは、あらゆる主要なタンパク質発現システムのための遺伝子最適化で得た技術と、高度な最適化および生産プロセスを用いて、合成遺伝子を迅速に提供します。また発現タンパク質の収量を 100 倍まで最大化した実績を持ちます。
既存のクローニング手法に存在する限界を超える人工遺伝子合成:
標準的な人工遺伝子合成は、ライフテクノロジーズの高度な自動化システムを使用して行います。納期は配列長に応じて異なりますが、最短4週間です。標準的な遺伝子とは、単純な二次構造を持ち、直接/間接反復や長いポリプリン/ポリピリミジン配列を含まない 3,000 bp までの構造の大半を指します。 他のすべての GeneArt® 人工遺伝子合成サービスと同様、標準的な遺伝子合成には次のサービスが含まれ、研究や品質、添付文書など、様々な面でお客様の求める要件を満たします。
複雑な二次構造や(直接または間接)反復配列、GC 含有率の高い(>80%)または低い(<20%)配列、長いポリプリン/ポリピリミジン配列などを持つ難度の高い遺伝子や配列は、標準的なプロセスでは合成ができません。そこでライフテクノロジーズは、これらのプロジェクトに対応すべく特別に改変および精製したオリゴヌクレオチドと最先端のフラグメントアセンブリ法を採用した、独自の専有技術を開発しました。
この高度な技術を使用することで、比較的複雑な配列も迅速かつ確実に合成し、組み立てることができます。またこれらのプロジェクトの多くは、ライフテクノロジーズの通常の遺伝子合成プロジェクトと限りなく同じ納期での納品を目指し、実現してきました。
複雑な遺伝子の合成サービスに関する詳細については、ライフテクノロジーズの高セキュリティなオンラインオーダーシステムを介して、お客様の配列を送信してください。ご依頼のプロジェクト内容を分析の上、価格や納期の見積りなどをご連絡いたします。
反復配列構造の例。
左は反復配列の領域を持つ遺伝子のドットプロットです。
縦軸と横軸は、ヌクレオチドの配列です。
相同性のある配列(10 塩基対のうち 9 塩基が一致など)は、ドットが斜めの直線状に表示されます。
GC 含有率の極めて高い配列の例。
左のグラフは、表示したヌクレオチドの位置を中心とする 40 bp のウィンドウ サイズで GC 含有率を示したものです。
この例では、5’ 末端の 200 bp までの GC 含有率が極めて高いことがわかります。
19.5 kb の構造物の例