Search Thermo Fisher Scientific
プラスミドDNA(pDNA)は、遺伝子導入や発現といった分子生物学研究の基本的な要素のひとつです。遺伝子を直接発現させるために使用する場合、トランスフェクションが可能な高品質なpDNAの生産をスケールアップする必要があります。GeneArtプラスミド精製サービスは、前臨床研究などに適した非常に低いエンドトキシン濃度を実現し、お客さまのニーズに合わせて幅広いスケールの精製サービスをご利用いただけます。精製したプラスミドは厳格な品質管理の工程を経て、詳細な試験結果を含むデータ報告書と合わせてご提供します。さらに、cGMP pDNA manufacturing servicesもご利用になれます。
当社のプラスミドDNA(pDNA)精製サービスは、大量精製を行うことが可能で、トランスフェクションを成功に導く高品質なグレードのpDNAを提供します。
GeneArtプラスミド精製サービスは、実績のあるプロトコル、品質管理されたシステム、試薬を使用し、ISO9001:2015認証を受けたGeneArtの施設で実施しています。これにより、お客さまのニーズと各規制要件を満たす製品とサービスを一貫して提供しています。
GeneArtプラスミド精製サービスのプロセスは、トランスフェクションおよび形質転換にすぐに利用できる高純度で均一なpDNAを生成します。GeneArtプラスミド精製サービスは、以下のサービスを提供します。
Table 1.Options of plasmid DNA purification scales with yields.
ノート:1 mgを超える場合は、エンドトキシンおよびバイオバーデン検査のオプションがあります。
プラスミド精製スケール | Midi | Maxi | Mega | Giga | 2xGiga |
---|---|---|---|---|---|
大腸菌培養スケール | 50 mL | 250 mL | 500 mL | 2.5 L | 5 L |
予想収量(高コピープラスミドの場合) | ~100ug | ~500ug | ~1mg | ~5mg | ~10mg |
制限酵素分析 | No | No | Yes | Yes | Yes |
アガロースゲル電気泳動 | No | No | Yes | Yes | Yes |
視認による外観確認 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
A260/A280測定による純度 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
視認によるClosed circularの確認 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Transmissible spongiform encephalopathy (TSE)-free | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
配列確認 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
エンドトキシン測定 (<100 EU/mL) | No | No | Optional | Yes | Yes |
Bioburden | No | No | No | Optional | Optional |
Yes: 標準サービスとして提供
No: 提供せず
Optional: 標準サービスではないがオプションとして提供。追加料金が必要。
プラスミドDNA精製の仕様と品質管理には以下が含まれます。
選択したスケールとオプションに基づき分析証明書(CofA)に記載される適用可能な品質管理データ
ご要望に応じてその他の資料をご用意:
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.