Search Thermo Fisher Scientific
GeneArt Seamless Cloning および GeneArt Gibson Assembly Kits により、最高 15 の DNA フラグメントの同時アセンブリが可能で、非常に大型で正確な構築物を、望ましくない配列を含むことなく高効率で作成できます。これらのクローニングメソッドは、複数回におよぶ制限酵素解析や消化、DNA 末端修復、脱リン酸化、ライゲーション、酵素の不活化とクリーンアップを排除し、貴重な DNA の損失を防ぐため、従来の制限酵素によるクローニングメソッドに比べて 3 ~ 4 週間短縮します。
今すぐ注文 | 今すぐ注文 | 今すぐ注文 | 今すぐ注文 | 今すぐ注文 | |
最高 4 フラグメントまでアセンブル | 最高 8 フラグメントまでアセンブル | 最高 15 フラグメントまでアセンブル | |||
---|---|---|---|---|---|
GeneArt Seamless Cloning Enzyme Mix | GeneArt Seamless Cloning & Assembly Kit | GeneArt Seamless PLUS Cloning and Assembly Kit | GeneArt Type IIs Assembly kits | GeneArt Gibson Assembly HiFi and EX Kits | |
クローニング効率 | >90% |
| >90% |
| >90% |
オールインワンの酵素/バッファーミックス | |||||
同時にクローンされるフラグメント数 | 最高 4 | 最高 4 | 最高 4 | 最高 8 | 最高 15 |
アセンブル後の最高産物サイズ | 最高 13 kb(ベクター付き) | 最高 13 kb(ベクター付き) | 最高 40 kb(ベクター付き) |
| 最高 100 kb+(ベクター付き) |
複数のフラグメントのクローンに要する時間 | 通常半日 | 1 日 | 通常半日 | 通常半日 | 通常半日 |
PCR なしで末端配列ホモロジーのないフラグメントのアセンブル |
S. cerevisae MaV203 を使用したアセンブリは、GeneArt High-Order Genetic Assembly System をご確認ください。
クローニングサポートセンター
クローニングアプリケーションについてのヒント、トラブルシューティング、リソースが見つかります
Gibson Assembly® はライセンス契約のもとに使用される SGI-DNA, Inc. の登録商標です。