WPR2150_Gene-Expression-AGUC
遺伝子発現プロファイリング、検証、および研究スクリーニングための包括的ソリューション
遺伝子発現プロファイリングは、複数のサンプル間で複数の遺伝子の発現レベルを網羅的に比較する研究手法です。この手法を用いて、表現型の違いを分子生物学的に解明し、発現が変動しているターゲット遺伝子を選別したデータをもとに、さらに絞り込んだ研究に進むことができます。遺伝子発現プロファイリングは、通常の生物学的、あるいは疾患過程における遺伝子発現レベルの違いが果たす役割について貴重な洞察を提供します。
Gene-Expression-Solutions-Marketing-Global-FHR
当社の遺伝子発現ソリューションおよびテクノロジー
リアルタイム PCR による遺伝子発現解析
リアルタイム PCR は、遺伝子発現プロファイリングにおける代表的な手法のひとつです。柔軟なフォーマットでご提供している TaqMan Gene Expression Assay は、包括的なアプローチを提案し、迅速かつ低コストでの解析を実現します。
シーケンシングによる遺伝子発現プロファイリング
次世代シーケンシング技術によるトランスクリプトーム解析は、包括的なアプローチで遺伝子発現の変化をモニタリングすることができます。         
マイクロアレイによる遺伝子発現プロファイリング
マイクロアレイは、公開されたシーケンスデータソースの最新の内容に基づいて設計されており、解析が難しい貴重なサンプルからでも、バイオインフォマティクスリソースを必要とせずに、トランスクリプトーム全体の詳細な発現プロファイリングを迅速に行うことができます。
ハイブリダイゼーションベースアッセイによる遺伝子発現プロファイリング
マルチプレックスハイブリダイゼーションベースのアッセイは、遺伝子発現転写物を直接定量するために、シグナル増用幅分岐 DNA 技術を利用しています。これらのアッセイは、RNA 精製または酵素的操作を行わずに、細胞または組織ホモジネートから直接 RNA を定量できるように設計されています。
デジタル PCR による遺伝子発現定量
デジタル PCR は、高い精度で絶対定量を可能にする技術で、発現量の差が二倍もないようなわずかなの遺伝子発現の差異を比較することができます。また、デジタル PCR はリファレンスサンプルがなくても絶対定量を行うことができます。