Search Thermo Fisher Scientific
QuantiGene RNA アッセイはハイブリダイゼーションベースのアッセイで、遺伝子発現転写物を直接定量するためにシグナル増幅用分岐 DNA 技術を利用しています。このアッセイによる測定は、他の遺伝子発現定量法よりも安定的かつ正確です。QuantiGene Plex および QuantiGene シングルプレックス RNA アッセイは、RNA 精製や酵素的操作を行わずに細胞または組織ホモジネートから直接、および血液からも直接、RNA を定量できるよう設計されているため、このようなプロセスに特有の人為的ミスによる非効率性や変動を回避できます。
QuantiGene Plex アッセイは、xMAP Luminex ビーズを用いて 3 ~ 80 の RNA 標的をマルチプレックス化し、続いて分岐 DNA ベースのシグナル増幅を行います。さまざまなデザイン済みパネルからお選びいただけるほか、当社独自のデザインツールを使用してお客様独自のプレックスをカスタム設計することもできます。アッセイは 96 ウェルプレートで行い、シグナルは Luminex 機器を使って検出します。
QuantiGene シングルプレックスアッセイおよびシングルプレックス HT アッセイは、溶解細胞、組織ホモジネート、調製済み血液、または FFPE サンプルから単一の転写物を正確に測定しなければならないときに使用します。シングルプレックスアッセイは 96 ウェルプレートで行い、シグナルは標準的なルミノメーターを使って検出します。シングルプレックス HT アッセイは、よりスループットの高い 384 ウェルプレートで行います。