シンプル、フレキシブル、信頼性の高いCO₂耐湿型シェーカー
浮遊培養やスケールアップ培養をおこなう際、従来のCO₂インキュベーターを使用します。CO₂耐湿型シェーカーは、従来のCO₂インキュベーター内における細胞の健康状態を最大化するのに最適で、スペースを節約し、信頼性の高い24時間運転を実現します。
特徴
信頼性
密閉された電子機器と実証済みのメカニズム技術により、熱放散を最小限に抑え、CO₂チャンバー内の条件に影響を与えず、細胞が増殖することを保証します。
簡易性
CO₂耐湿型シェーカーは、インキュベーターから簡単に取り出せてクリーニングと消毒を容易にし、培養物を不要な汚染から保護し、マルチタスクの細胞培養ラボでの使用を容易にします。
柔軟性
柔軟性により、CO₂インキュベーターからベンチトップ、さらにマイクロバイオロジカルインキュベーターに使用可能で、哺乳類浮遊細胞、昆虫細胞、細菌、真菌、またはその他の細胞種を培養でき、価値と汎用性を最大限に高めることができます。
CO₂耐湿型シェーカーの特性
  CO₂耐湿型シェーカー
軌道径:3 mm
CO₂耐湿型シェーカー
軌道径:19 mm
   詳細を見る         詳細を見る        
最大容器サイズ5 L三角フラスコ5 L三角フラスコ
利用可能なプラットフォーム
  • 14.1 x 11.8 in(46 x 46 cm)
  • 18 x 18 in(46 x 46 cm)
  • 14.1 x 11.8 in(46 x 46 cm)
  • 18 x 18 in(46 x 46 cm)
スピード30~1200 rpm30~300 rpm
環境温度範囲 4~60℃4~60℃
湿度制限20%~95%20%~95%
外寸
(高さx幅x奥行き)
  • 4.0 x 14.2 x 11.8 in 
  • (10 x 36 x 30 cm)
  • 3.8 x 14.2 x 11.8 in 
  • (9.7 x 36 x 30 cm)
軌道径118 in.(0.3cm).75 in.(1.9)
耐荷重22 lbs(10 kg)※13 lb(6 kg)
データ出力4~20 mA4~20 mA
アクセサリー
※<150 rpm時の最大許容量
CO₂耐湿型シェーカーの最適化
プラットフォームとクランプ
さまざまなプラットフォームやホルダータイプのアクセサリーを組み合わせることで、効率と生産性を最大限に高め、お客様固有のニーズに合わせてシェーカーをカスタマイズできます。
テストチューブラック
ラックとトレイにシェーカーを備えることにより、さまざまなアプリケーションや目的に対応し、環境を清潔で安全に維持することができます。
プラグとアクセサリー
プラグおよびその他のアクセサリーにより、お客様の地域に適した構成を確保し、シェーカーの性能を最大限に維持できます。
当社のCO₂インキュベーター内におけるシェーカー最大数
Thermo Scientific CO₂インキュベーターおよび環境チャンバーは、Thermo Scientific CO₂耐湿型シェーカーとの組み合わせに最適で、1つのシステムで静置培養を継続しながら、浮遊培養をスケールアップする柔軟性を備えています。
CO₂インキュベーターシェーカー最大数500 mLフラスコ最大数棚の寸法棚あたりの荷重限界
Thermo Scientific Large-Capacity Reach-In CO₂インキュベーター248777 X 655 mm90 kg固定補強棚※(1900005
Thermo Scientific Forma 3960シリーズ環境試験器348656 x 777 mm90 kg固定補強棚※(1900005
*インキュベーターや環境試験器の中には、シェーカーの重量を支えるために強化された棚が必要なものもあります。詳細については、ご使用のインキュベーターに示されている棚あたりの負荷限度を参照するか、販売代理店にお問い合わせください。
オープンエアシェーカー
リユーザブルプラスチック用品
CO₂インキュベーター
セルファクトリーシステム
サポート
当社の専門家によるサービスチーム、サポートプランに関する情報、部品および消耗品のリソース、および分析装置に関するその他のサービスにアクセスできます。