Search Thermo Fisher Scientific
すべての Orion Triodes には温度センサーが内蔵されており、pH と温度を一つの電極で測定できます。当社は、お客様のサンプルおよびアプリケーションに基づいた、さまざまな電極を提供しています。
関連する電極: | すべてを表示 |
ガラス本体で 最高の性能 | 長寿命で 低メンテナンス | 再充填可能、便利、高耐久性 | キャリブレーション を 1 年間維持 | |
ROSS Ultra pH/ATC Triode、ガラス本体 | ROSS Ultra pH/ATC Triode、エポキシ本体、低メンテナンスゲル | ROSS Ultra pH/ATC Triode、エポキシ本体 | Orion No-Cal pH/ATC Triode、エポキシ本体 | |
|
|
|
| |
製品 SKU 番号 | 8302BNUMD* | 8107BNUMD * 8107UWMMD * | 8157BNUMD * | |
pH 範囲 | 0 ~ 14 | 0 ~ 14 | 0 ~ 14 | 0 ~ 14 |
pH 精度 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
温度範囲 | 0 ~ 100℃ | 0 ~ 100℃ | 0 ~ 100℃ | 0 ~ 100℃ |
内部参照 | ROSS | ROSS | ROSS | プラチナ |
ジャンクション | セラミック | ガラス製キャピラリー | ガラスファイバー | セラミック |
充填液(カタログ番号) | 3 M 塩化カリウム(810007) | -- | 3 M 塩化カリウム(810007) | -- |
寸法 D(直径) L(長さ) T(チップ) | L—120 mm | L—120 mm | L—120 mm | L—120 mm D—12 mm |
コネクタータイプ | BNC 防水—mini-DIN * | BNC 防水—mini-DIN * | BNC 防水—mini-DIN * BNC 防水—mini-DIN * 3 m | BMC 防水—mini-DIN |
当社はさまざまな Triode 電極製品を提供しています › |
デスクトップまたはハンディメーターにアクセサリーを追加して生産性を向上できます。メーターアクセサリー › |
pH および ORP 測定の精度と信頼性は使用する装置に左右されます。お客様が必要とする特性、性能、仕様、および予算に基づいて最適な製品を特定する方法をご確認ください。
精度と信頼性を損なうことなく、フィールドで pH および ORP を測定できます。当社のハンディメーターは堅牢かつ優れた防水性を備え、フィールドでの困難なアプリケーションにも耐える信頼性の高いパフォーマンスを提供します。
Knowledge Base: Certificates of Analysis and SDS for Orion, ROSS, AQUAfast, AquaMate, and AquaSensors products.
Orion Meters Software and Upgrades
Thermo Scientific Orion benchtop and portable meters are designed to help deliver accurate, consistent results, day after day. Boost productivity by upgrading your software today.