Search Thermo Fisher Scientific
医療従事者や遺伝学者にとっての大きな課題は、COVID-19疾患を引き起こすコロナウイルスであるSARS-CoV-2がヒトゲノムとどのように相互作用し、疾患の感受性、重症度、転帰を理解するために集団を階層化するかを学ぶことです。
新たにAxiom Human Genotyping SARS CoV-2 Research Arrayを発売しました。
ヒトジェノタイピング研究用のAxiomジェノタイピングアレイおよび関連モジュールは、次のようなSARS-CoV-2感染研究のさまざまな側面で使用できます。
カテゴリー | マーカー数* |
SARS-CoV-2感受性研究用バリアントモジュール | >135,000 |
SARS-CoV-2に対する推定される受容体バリアント | >1,200 |
シグナル伝達経路のバリアント | >130,000 |
X染色体上のバリアント | >60,000 |
SARS-CoV-2重症度研究モジュール – SARS-CoV-2感染の重症度に関連する基礎疾患 | >16,000 |
血液型 | >1,200 |
糖尿病 | >800 |
心血管疾患 | >1,300 |
脳卒中 | >50 |
肺機能および慢性閉塞性肺疾患 | >9,000 |
BMI | >1,000 |
慢性腎臓病/レニン-アンジオテンシン‐アルドステロン系(CKD/RAAS) | >450 |
喘息 | >500 |
SARS-CoV-2免疫応答および治療法研究バリアントモジュール | >24,000 |
ADMEおよび創薬可能なターゲットとなるタンパク質マーカー | >6,000 |
ワクチン研究用の免疫グロブリンおよびmiRNAマーカー | >12,000 |
ワクチン接種後の免疫応答研究用のHLA/KIRマーカー | >9,000 |
多人種に対応したゲノムワイド関連解析(GWAS)マーカー | >725,000 |
ACMG59遺伝子バリアント | >6,000 |
eQTLおよび機能喪失バリアントを含む機能コーディング領域バリアント | >24,000 |
マーカーが複数のカテゴリーに登録されている場合があります。