標準的なデオキシヌクレオチド塩基のほかに、各種修飾塩基や末端修飾にも対応いたします。
年末年始の営業時間について
誠に勝手ながら、年末年始の営業予定を以下の通りとさせていただきます。
年内の最終日
受注:2024年12月26日(木)
お問い合わせ:2024年12月27日(金)15時まで
年始の営業開始日
2025年1月6日(月)より
出荷・納品スケジュール、その他詳細については「年末年始に伴うカスタムプライマーのご注文スケジュールと納期のご案内」をご確認ください。
“予備シールならびにトップシール”提供終了のお知らせ
”予備シールならびにトップシール”につきまして、2024年6月30日をもちまして提供を終了させていただくこととなりました。
詳細は、 お知らせをご覧ください。
オンラインオーダーアカウントについて
一定期間ご利用がないThermofisher.comアカウントにつきましては、ご利用できなくなる場合があります。
お客さまのアカウントを不正アクセスからお守りし、安全にご利用いただくための措置となりますので、ご了承くださいますようよろしくお願い申し上げます。
ご注文の前にご確認ください。
プライマー名(oligo name)には、"-" ハイフン、"( )" 括弧、"_" アンダーバー、"." ドットがご利用いただけます。
上記以外の記号「+、*、#、! など」はご利用いただけませんのでご注意ください。
当サイトでは、Google Chromeでのご利用を推奨しております。 そのほかの対応ブラウザについては、こちらをご確認ください。
なお、Safari 5はご利用いただけませんのでご注意ください。
現在、弊社Webサイト(http://www.thermofisher.com/)にて、動作遅延が稀に発生することを確認しております。
ご利用者のみなさまにはご不便をおかけし、大変申し訳ございません。弊社システム担当部署にて影響範囲及び発生原因についての特定を行っております。改善まで今しばらくお待ちください。
お問い合わせ先
メールアドレス:Jpprimerorder@invitrogen.com  /  電話番号:03-6832-6980(ガイダンス2)
カートから「注文手続きを始める」をクリックすると「ご注文サマリー」が表示されます。下部にスクロールさせると「特記事項」の記載欄があり、更に下部へ進めると「オリゴの設定」の選択欄が表示されます。こちらから納品形態を選択することが可能です。
ご注文詳細画面でオリゴの納品形態(乾燥/液体)を選択された後に、前のページに戻られますと選択が解除される場合がございます。ご注文確定前に納品形態が正しく選択されているか確認ください。
なお、納品形態をプロフィール画面にて設定していただくことで選択が解除されることが回避できますので、ご活用ください。
サービスラインアップ
バリューオリゴ
30塩基まで一律価格のお得なプライマー
翌日のお届けとなります
個別注文
アップロード注文
  • 7-30塩基
  • 40nmolスケール
  • 脱塩 / 非修飾品のみ
  • 翌日のお届け
  • オンラインオーダー限定
スタンダードオリゴ
最短納期でお届けするプライマー
各種修飾にも対応しています
個別注文
アップロード注文
  • 7-100塩基
  • 25 / 50 / 200 nmol スケール / 1 μmolスケール
  • 脱塩 / カートリッジ
    / HPLC
  • 5’ / 3’ 末端修飾、内部修飾
  • PAGE精製(海外合成のため納期約4週間)
プレートオリゴ
96well フォーマットで
ご納品するプライマー
アップロード注文
  • 1プレート24本以上~
  • 7-80塩基
  • 25 / 50 / 200nmolスケール
  • 脱塩 / カートリッジ精製
  • ディープウェルプレート(1,200 μL)以外のプレートをご希望の場合はオプションになりますので、必ず特記事項にご希望のプレートをご記載ください