Search Thermo Fisher Scientific
Synthesis scales refer to the amount of starting material present, not the amount of final product produced. This is the same for all manufacturers of synthetic DNA. When a 50 nmole scale synthesis is specified, approximately 50 nmoles of the first base is added to the DNA synthesizer. For an average 25-mer, at least 25% of this starting material will result in failure sequences, hence it is not possible to produce 50 nmoles of full-length product from a 50 nmole scale synthesis. In addition, further losses occur during processing, transfer of material, and quality control.
Estimated nmole Yield
The table below shows estimated nmole yield for desalted oligos at the various starting synthesis scales. This table converts the OD units into nmole values for an oligo with an equal and even distribution of each base. The actual nmol conversion from OD for a specific oligo may be different based on the composition and distribution of each base within the oligo.
Oligo Length | 25nmole (2OD) | 50nmole (4OD) | 200nmole (16OD) |
---|---|---|---|
20 | 10 | 20 | 80 |
25 | 8 | 16 | 64 |
30 | 6.6 | 13.2 | 52.8 |
35 | 5.6 | 11.2 | 44.8 |
40 | 5 | 10 | 40 |
45 | 4.5 | 9 | 36 |
50 | 4 | 8 | 32 |
60 | 3.2 | 6.4 | 25.6 |
70 | 2.8 | 5.6 | 22.4 |
80 | 2.4 | 4.8 | 19.2 |
Minimum Yields
When ordering custom oligos, remember that the scale of synthesis (25 nmol, 50 nmol, 200 nmol, 1 µmol, or 10 µmol) is the starting point for synthesis, not the guaranteed final amount. Oligonecleotide length, sequence, GC content, and coupling efficiencies can vary the yield of nmole amounts post-synthesis. Invitrogen guarantees the total yield of oligonucleotide as a minimum number of OD units. Purification by HPLC, PAGE, and Cartridge will also affect final product yield.
BASES | SCALE | DESALTED (OD) | CARTRIDGE (OD) | HPLC (OD) | PAGE (OD) |
---|---|---|---|---|---|
≧25 | 25 nmol | 2 | N/A | N/A | N/A |
40 nmol | 2 | N/A | N/A | N/A | |
50 nmol | 4 | 2 | 1 | 0.5 | |
200 nmol | 16 | 8 | 3*4 | 1 | |
1 μmol | 50 | 25 | 15*5 | 5 | |
10 μmol*3 | 500 | N/A | 150 | 50 | |
<25 | 25 nmol | 1 | N/A | N/A | N/A |
40 nmol | 2 | N/A | N/A | N/A | |
50 nmol | 2 | 2 | 1 | N/A*2 | |
200 nmol | 8 | 8*1 | 3 | 1 | |
1 μmol | 20 | 20 | 10 | 3 | |
10 μmol*3 | 200 | N/A | 100 | 30 |
N/A : Not Available
*1 Guaranteed minimum OD yield for 7-10mer is 4.
*2 Guaranteed minimum OD yield not available
*3 Manufactured overseas
*4 Guaranteed minimum OD yield for 66-80mer is 2.
*5 Not available for 66-80mer
ご注文時にご指定いただく合成スケールは、合成開始時の原材料の投入量を意味します。
オリゴヌクレオチドの塩基数、塩基配列、GC含量、カップリング効率(合成効率)などにより、合成物の量は変化します。
弊社では、OD値(吸収波長260)を元に最低保証値を定めています。
最低保証OD値
塩基数 | スケール | 脱塩 (OD) | カートリッジ (OD) | HPLC (OD) | PAGE (OD) |
---|---|---|---|---|---|
≧25 | 25 nmol | 2 | N/A | N/A | N/A |
40 nmol | 2 | N/A | N/A | N/A | |
50 nmol | 4 | 2 | 1 | 0.5 | |
200 nmol | 16 | 8 | 3※4 | 1 | |
1 μmol | 50 | 25 | 15※5 | 5 | |
10 μmol※3 | 500 | N/A | 150 | 50 | |
<25 | 25 nmol | 1 | N/A | N/A | N/A |
40 nmol | 2 | N/A | N/A | N/A | |
50 nmol | 2 | 2 | 1 | N/A※2 | |
200 nmol | 8 | 8※1 | 3 | 1 | |
1 μmol | 20 | 20 | 10 | 3 | |
10 μmol※3 | 200 | N/A | 100 | 30 |
N/A: 弊社では製造しておりません。
※1 200 nmol スケール、7~10mer のカートリッジ精製品の最低保証OD値は 4 となります。
※2 最低保証OD値対応外となります。
※3 海外製造サイトの取扱品となります。
※4 200 nmolスケール、66-80mer のHPLC精製品の最低保証OD値は 2 となります。
※5 1 μmolスケール、66-80mer のHPLC精製品の取扱はございません。
フォーマット | コード |
---|---|
チューブ | T |
プレート | P |
合成スケール | コード |
---|---|
25 nmoles | 25N |
50 nmoles | 50N |
200 nmoles | 200N |
1 µmole | 1U |
精製方法 | コード |
---|---|
脱塩精製 | DSL |
カートリッジ精製 | COP |
HPLC精製 | HPL |
PAGE精製 | PAG |
修飾 | コード |
---|---|
Deoxyadenine (デオキシアデニン) | A |
Deoxycytosine (デオキシシトシン) | C |
Deoxyguanidine (デオキシグアニン) | G |
Thymidine (チミジン) | T |
Deoxyuracil (デオキシウラシル) | U |
Deoxyinosine (デオキシイノシン) | I |
A-Phosphorothioate (A-ホスフォチオエイト) | F |
C-Phosphorothioate (C-ホスフォチオエイト) | O |
G-Phosphorothioate (G-ホスフォチオエイト) | E |
T-Phosphorothioate (T-ホスフォチオエイト) | Z |
A+C+G | V |
A+C+G+T | N |
A+T+G | D |
T+C+G | B |
A+T+C | H |
A+T | W |
C+G | S |
T+G | K |
A+C | M |
C+T | Y |
A+G | R |
3’ 末端修飾 | コード |
---|---|
Amine® (アミノ化) | AMN |
Biotin (ビオチン化) | BIO |
Phosphate (リン酸化) | PHO |
Thiol (チオール化: -SH) | THL |
5’ 末端修飾 | コード |
---|---|
一般修飾 | |
Aldehyde | ALD |
Amine® (Primary) (アミノ化) | AMN |
Biotin (ビオチン化) | BIO |
Phosphate (リン酸化) | PHO |
Thiol (チオール化: -SH) | THL |
蛍光色素修飾 | |
FAM (ファム) | FAM |
Fluorescein (フルオレセイン) | FLO |
HEX (ヘックス) | HEX |
ROX (ロックス) | ROX |
TET (テット) | TET |
TAMRA (タムラ) | TAM |
Molecular Probes™ 蛍光色素 | |
Alexa Fluor 488 | 488 |
Alexa Fluor 532 | 532 |
Alexa Fluor 546 | 546 |
Alexa Fluor 555 | 555 |
Alexa Fluor 594 | 594 |
Alexa Fluor 647 | 647 |
Alexa Fluor 660 | 660 |
Alexa Fluor 750 | 750 |
BODIPY® FL | BDA |
BODIPY® 530/550 | BDB |
BODIPY® 493/503 | BDC |
BODIPY® 558/569 | BDE |
BODIPY® 564/570 | BDF |
BODIPY® 576/589 | BDG |
BODIPY® 581/591 | BDH |
BODIPY® FL-X | BDI |
BODIPY® TR-X | BDJ |
BODIPY® TMR | BDK |
BODIPY® R6G | BDL |
BODIPY® R6G-X | BDM |
BODIPY® 630/650 | BDN |
BODIPY® 650/665 | BDP |
OREGON GREEN® 488 | OGC |
OREGON GREEN® 488-X | OGD |
PACIFIC BLUE™ Dye | PFB |
RHODAMINE GREEN™ Dye | RGA |
RHODAMINE GREEN™-X | RGC |
RHODAMINE RED™-X | RRA |
TEXAS RED® | TXR |
TEXAS RED®-X | TRX |
ご注文を頂いたプレートタイプをお客様のご要望に応じた形でご提供いたします。
(代表例)
【濃度希釈】
100μMに調整されたStockプレートから10μMに希釈したWorkingプレートを5枚作成
【Forward Primer, Reverse Primer の混合】
100μMに調整されたForward Primer Stockプレート、Reverse Primer Stockプレートからそれぞれ分注しForward、Reverse を等モルに混合したWorkingプレートを作成
【Multiplex PCR用のPooling】
500μMに調整されたStockプレート3枚から20μLずつ抜き取り全てのオリゴを混合し50ml容量のチューブに入れて提供。
お問い合わせは下記までお願いします。
ライフテクノロジーズジャパン株式会社
オーダーサポート カスタムプライマー受注担当
TEL:03-6832-6980(音声ガイダンス2)
FAX:03-6832-9585
E-mail:jpprimerorder@invitrogen.com
研究者の皆様から常に期待されるのは、卓越性・信頼性・選択性です。当社では高純度・高品質のオリゴDNA合成サービスをご提供しております。また、品質マネジメントシステム規格「ISO9001」の認証を取得し、より一層の顧客満足度向上を実現すべく、製品の高品質化への取り組みを継続しております。
原材料を安定的に入荷するために、品質・コスト・供給力などをサプライヤー選定の基準として、厳格な検証を継続的に実施しています。原材料においては選定試験を実施し、製造に適した材料のみを入荷し、製品の安定供給を実現しています。
Invitrogen独自のParallel Array Synthesis(PAS)システムにより、96チャンネルの並行した合成工程を実現しています。合成中各プライマーのモニターによりエラーを早期検出するシステムを導入、flow-throughプロセスでハンドリングエラーを抑制しクロスコンタミネーションを防いでいます。
合成後にPASシステムにより統計的にサンプリングを行い、専任のスタッフがMASSスペクトロメトリーとキャピラリー電気泳動(CE)を用いて純度を測定し、出荷の可否を判定します。
製品が手順通りの工程に沿って生産され、収量・純度の各品質検査基準をクリアし、品質を確保できた製品のみに出荷書類が発行され品質保証印にて、一定水準の品質を確保したことを保証し出荷しています。
出荷基準に満たないプライマーはすべて再合成を行い、品質検査をクリアした製品を出荷します。
再合成時には、品質検査を通過したプライマーのみを先行してお届けしますので、同時にご注文いただいても別便で届く場合がございますのでご了承ください。
Format | Code |
---|---|
Tubes | T |
Plates | P |
Synthesis Scale | Code |
---|---|
50 nmoles | 50N |
200 nmoles | 200N |
1 µmole | 1U |
Purification Options | Code |
---|---|
Desalted | DSL |
Cartridge | COP |
HPLC | HPL |
PAGE | PAG |
Modification | Code |
---|---|
Deoxyadenine | A |
Deoxycytosine | C |
Deoxyguanidine | G |
Thymidine | T |
Deoxyuracil | U |
Deoxyinosine | I |
A-Phosphorothioate | F |
C-Phosphorothioate | O |
G-Phosphorothioate | E |
T-Phosphorothioate | Z |
A+C+G | V |
A+C+G+T | N |
A+T+G | D |
T+C+G | B |
A+T+C | H |
A+T | W |
C+G | S |
T+G | K |
A+C | M |
C+T | Y |
A+G | R |
3’ Modification | Code |
---|---|
Amine® | AMN |
Biotin | BIO |
Phosphate | PHO |
Thiol | THL |
5’ Modification | Code |
---|---|
General Modifications | |
Aldehyde | ALD |
Amine® (Primary) | AMN |
Biotin | BIO |
Phosphate | PHO |
Thiol | THL |
Fluorescent Dye Modifications | |
FAM | FAM |
Fluorescein | FLO |
HEX | HEX |
ROX | ROX |
TET | TET |
TAMRA | TAM |
Molecular Probes™ Dyes | |
Alexa Fluor 488 | 488 |
Alexa Fluor 532 | 532 |
Alexa Fluor 546 | 546 |
Alexa Fluor 555 | 555 |
Alexa Fluor 594 | 594 |
Alexa Fluor 647 | 647 |
Alexa Fluor 660 | 660 |
Alexa Fluor 750 | 750 |
BODIPY® FL | BDA |
BODIPY® 530/550 | BDB |
BODIPY® 493/503 | BDC |
BODIPY® 558/569 | BDE |
BODIPY® 564/570 | BDF |
BODIPY® 576/589 | BDG |
BODIPY® 581/591 | BDH |
BODIPY® FL-X | BDI |
BODIPY® TR-X | BDJ |
BODIPY® TMR | BDK |
BODIPY® R6G | BDL |
BODIPY® R6G-X | BDM |
BODIPY® 630/650 | BDN |
BODIPY® 650/665 | BDP |
OREGON GREEN® 488 | OGC |
OREGON GREEN® 488-X | OGD |
PACIFIC BLUE™ Dye | PFB |
RHODAMINE GREEN™ Dye | RGA |
RHODAMINE GREEN™-X | RGC |
RHODAMINE RED™-X | RRA |
TEXAS RED® | TXR |
TEXAS RED®-X | TRX |
Synthesis Scale | Price per base | Length | Purification | Modification | Price |
50 nmol | 60JPY | 20 mer | Desalted (+0JPY) | None (+0JPY) | 1,200JPY |
50 nmol | 60JPY | 20 mer | Cartridge (+800JPY) | None (+0JPY) | 2,000JPY |
50 nmol | 60JPY | 30 mer | Cartridge (+800JPY) | None (+0JPY) | 8,800JPY |
50 nmol | 60JPY | 30 mer | HPLC (+7,000JPY) | 5’ Phosphate (+8,000JPY) | 16,800JPY |
Please click here for information of delivery time.
Synthesis Scale *1 | Price per base | Desalted | Cartridge | HPLC *2 | PAGE *3 |
50 nmol | 60JPY | 0JPY | 800JPY | 7,000JPY | 7,500JPY |
200 nmol | 120JPY | 0JPY | 800JPY | 7,000JPY | 10,000JPY |
1 μmol | 500JPY | 0JPY | 3,000JPY | 12,000JPY | 12,000JPY |
Synthesis Scale *1 | Price per base |
Desalted | |
40 nmol *2 | 1000JPY |
Synthesis Scale | Price per base | Purification | Length | Delivery Formulation |
50 nmol | 40JPY | Desalted | 7 - 80 mer | TE Solution (100uM) |
200 nmol | 80JPY | Desalted | 7 - 80 mer | TE Solution (500uM) |
Dilution buffer : TE, (Option) Sterilized water, etc. Shipping plate format : Deep well plate, (Option) Half well plate or Micro well plate. Quality Control : Trityl monitoring, Capillary electrophoresis, Mass analysis, Absorbance determination(OD260).
Modification | 50 nmol | 200 nmol | 1 μmol |
---|---|---|---|
5'-Amine*1, *2 | 6,000JPY/oligo | 8,000JPY/oligo | 10,000JPY/oligo |
5'-Thiol | - | 14,000JPY/oligo | 23,000JPY/oligo |
5'-Phosphate*2 | 8,000JPY/oligo | 10,000JPY/oligo | 12,000JPY/oligo |
5'-Biotin*1, *2 | 8,000JPY/oligo | 10,000JPY/oligo | 15,000JPY/oligo |
5'-HEX, TET, 6-FAM | 10,000JPY/oligo | 12,000JPY/oligo | 15,000JPY/oligo |
5'-Fluorescein | 8,000JPY/oligo | 10,000JPY/oligo | 15,000JPY/oligo |
5'-ROX*6 | - | 13,000JPY/oligo | 29,000JPY/oligo |
5'-TAMRA*6 | - | 13,000JPY/oligo | 29,000JPY/oligo |
5'-Texas Red*6 5'-Texas Red-X*6 | - | 7,000JPY/oligo | 30,000JPY/oligo |
5'-Alexa*6 350、405、430、488、514、532、546、555、568、594、633、647、660、680、700、750 | 10,000JPY/oligo | 13,000JPY/oligo | 18,000JPY/oligo |
3'-Amine*1,*4 | 5,000JPY/oligo | 8,000JPY/oligo | - |
3'-Phosphate*4 | 7,000JPY/oligo | 10,000JPY/oligo | 12,000JPY/oligo |
3'-Thiol*3,*6 | - | 14,000JPY/oligo | - |
3'-Biotin*1,*4 | 8,000JPY/oligo | 10,000JPY/oligo | 18,000JPY/oligo |
Deoxyinosine*5 | 1,800JPY/modified base | 1,800JPY/modified base | 2,500JPY/modified base |
Deoxyuracil*5 | 3,000JPY/modified base | 3,000JPY/modified base | 4,000JPY/modified base |
Phosphorothioates(S-oligos)*5 | 700JPY/modified base | 1,000JPY/modified base | 1,600JPY/modified base |
Mixed Bases | Free |
<Order code for phosphorothioate> | ||||
Oxidized base | A | C | G | T |
Phosphorothioate base | F | O | E | Z |
If you want to request other modification, please contact to customer service.
Synthesis Scale | Purification | 7~50mer | 51~80mer | 81~100mer |
---|---|---|---|---|
50 nmol | Desalted | 1 | 2 | 3 |
Cartridge | 1 | 2 | ― | |
HPLC*1 | 5 | 5 (Up to 65mer) | ― | |
200 nmol | Desalted | 1* | 2 | 3 |
Cartridge | 1 | 2 | 4 | |
HPLC*1 | 5 | 5 (Up to 65mer) | ― | |
1 μmol | Desalted | 4 | 4 | 4 |
Cartridge | 4 | 4 | 4 | |
HPLC*1 | 5 | 5 (Up to 65mer) | ― |
(Business Day)
If the standard oligo is internally modified (inosine, uracil) or 5'terminal modified (amino, phosphoric acid, biotin, HEX, TET, FAM, Fluoro), please add one day for delivery.
Synthesis scale | 50 nmol | 200 nmol | 1000 nmol (=1μmol) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Purification | Desalted | Cartridgee | HPLC | Desalted | Cartridge | HPLC | Desalted | Cartridge | HPLC | ||
Modified Base | Phosphorothioate | 7-50 mer | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 |
51-80 mer | - | - | |||||||||
5'Mod | Thiol*1 | 7-80 mer | - | - | - | 4 | 5 | 10 | 5 | 6 | 10 |
Alexa | 7-65 mer | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | |
ROX/Tamra/Texas Red | 7-65 mer | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | |
3'Mod | Amine | 7-80 mer | 4 | 5*2 | 5*3 | 4 | 5*2 | 5*3 | - | - | - |
Phosphate | 7-80 mer | 4 | 5*2 | 5*3 | 4 | 5*2 | 5*3 | 5 | 5*2 | 5*3 | |
Biotin | 7-80 mer | 4 | 5*2 | 5*3 | 4 | 5*2 | 5*3 | 5 | 5*2 | 5*3 | |
Thiol*1 | 7-65 mer | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - |
Value Oligo | Purification | 7~30mer |
---|---|---|
40nmol | Desalted | 1 |
(Business Day)
For all inquiries, please contact us.
Life Technologies Japan Ltd.
Order support (Custom primer)
TEL:03-6832-6980
FAX:03-6832-9585
E-mail:jpprimerorder@invitrogen.com
Easy to spot, oligonucleotides are shipped in specially marked envelopes. Rapid, reliable delivery is ensured by overnight express. The table below highlights specific service and delivery time frames. Delivery schedules may be affected by demand fluctuations. We make every effort to deliver your high quality oligonucleotides as quickly as possible.
Type of Oligonucleotides (50nmole scale) | Ships within | Delivery on |
---|---|---|
Desalted unmodified <=50 mer ordered before 4 p.m. | 1 business day | 1 business day |
Desalted unmodified 51-80 mer order before 8 p.m. | 2 business days | 2 business day |
3’ & 5’modified | 2 business days - | 3 business day - |
HPLC purity oligonucleotides | 4 business days - | 5 business day - |
* Delivery time will change on delivery area.
* Delivery time is subject to change based on ordered oligos number and modification type.
* If you have any futher questions or concerns, please feel free to contact to customer service.
For plate orders containing disalted unmodified oligos of 50 mer or less.
Number of Plates | Ships Within | Delivery on |
---|---|---|
(50nmol scale) -10 plates | 14 business days | 15 business days |
(50nmol scale) 11- plates | inquire | |
(200nmol scale) -10 plates | 14 business days | 15 business days |
(200nmol scale) 11- plates | inquire |
* If you have any futher questions or concerns, please feel free to contact to customer service.
Invitrogen uses a state of the art automated process to increase performance, speed and capacity. This means you get quality Custom Primers quickly and efficiently. Custom DNA Oligos are available as standard deoxynucleotides, modified based, 5’ modified nucleotides (including wide variety of fluorescent dyes, enzyme conjugates), and S-oligos for antisense studies. Five scales and four purity levels are available for DNA oligos in both tube and plate formats.
Our unique process includes 100% in-process trityl monitoring with up to 12 measurements taken for every base addition and additional CE, MS, and OD to verify yield. This comprehensive QC also applies to our Next-Day delivery service. Our oligo offering is complimented by easy online ordering and overnight shipping for rapid, reliable delivery. Consistent oligonucleotide quality is guaranteed and a comprehensive Certificate of Analysis accompanies each order, indicating quality, molecular weight, extinction coefficient, sequence, and melting temperature. No other oligo vendor provides superior performance or better value.
Additional Features of our Process