Search Thermo Fisher Scientific
Applied Biosystems AmpliTaq Gold および AmpliTaq Gold 360 DNA ポリメラーゼは、室温での酵素活性の抑制に化学修飾を使用するホットスタート酵素です。活性化すると、修飾因子は永続的に放出され、結果として、プライマーのアニーリング温度を超える温度で活性化する酵素になります。したがって、伸長および増幅される唯一の生成物は、プライミングの特異性が高いものとなります。
どちらのフォーマットもホットスタート反応用に設計されていますが、GC リッチなテンプレートをより良好に処理でき、搬送、保管、および取り扱いの柔軟性がより高いため、AmpliTaq Gold 360 ポリメラーゼは特に汎用性が高い製品です。
AmpliTaq Gold 360 DNA Polymerase1 | AmpliTaq Gold DNA Polymerase | |
---|---|---|
ホットスタート修飾 | 化学的 | 化学的 |
アンプリコン長 | 最長 5 kb | 最長 5 kb |
ポリメラーゼの活性段階 | 95 °C で 10 分 | 95 °C で 10 分 |
GC リッチな配列の増幅 | はい | いいえ |
スタンドアローン酵素 | ||
保管温度 | -20 °C または +4 °C | -20 °C |
室温出荷 | はい | いいえ |
マスターミックスフォーマット | はい | いいえ |
1 AmpliTaq Gold 360 DNA ポリメラーゼは、AmpliTaq Gold DNA ポリメラーゼと同じ酵素ですが、さらに精製され、残余 DNAが低レベルに抑えられています:ヒト DNA 2 コピー以下/10ユニット、細菌 DNA 1.4 コピー以下 E.coli DNA/5 ユニット。
元の AmpliTaq Gold DNA ポリメラーゼと比較して、AmpliTaq Gold 360 DNA ポリメラーゼは、追加的な独自の分離プロセスによって精製されており、酵素調製から残余細菌の DNA 配列を低減させます。この超高純度酵素は、増強された 360 Gold バッファーとともに使用したとき、ホットスタート機能に加えて、偽陽性結果を低減させ、低レベルのターゲット配列を増幅し、雑菌からヒトのゲノムまでさまざまなテンプレートの増幅を促進します。
AmpliTaq Gold 360 DNA ポリメラーゼは、その純度の高さにより、低コピーターゲットを効率的に増幅するため、まれな配列や劣化した配列の検出に適しています。AmpliTaq Gold 360 DNA ポリメラーゼは、5 kb までの配列を増幅できます。
図 1.AmpliTaq Gold 360 DNA ポリメラーゼは広範なターゲットを増幅します。パネルは、AmpliTaq Gold 360 DNA ポリメラーゼで増幅した生成物を示しています。PCR は、各反応あたり 1 ng のテンプレート DNA を使用して二重反復で行いました。アンプリコン長は、300 ~ 1,400 塩基対(bp)で、平均長は 553 bp でした。アンプリコンは以下のように標識しました:High AT;Easy Amplification;Primer Dimer;Homopolymer;Sequencing Challenge Long;High GC。GC 含有量の高いアンプリコンの反応には、360 GC エンハンサーを 5 µL 添加しました。
図 2.低コピーターゲットの検出のための AmpliTaq Gold 360 DNA ポリメラーゼの感度。ゲルの画像は、2.0 mM MgCl2 および標準的な熱サイクル条件を使用して、0 ~ 80 コピーのインプット DNA で実施した、β-actin 遺伝子の増幅生成物を示しています。
図 3.AmpliTaq Gold 360 DNA ポリメラーゼにより生成された PCR 生成物によって得られる高品質なシーケンシングデータ。AmpliTaq Gold 360 DNA ポリメラーゼおよび AmpliTaq Gold DNA ポリメラーゼによって生成された標準的なターゲット(パネル A)と GC 含有量の高いターゲット(パネル B)の増幅生成物を配列決定しました(シーケンシング反応あたり 10 ng の PCR 生成物)。サンプルに対して、BigDye Terminator v3.1 と標準的な熱サイクル条件を使用してサイクルシーケンスを行いました。BigDye XTerminator Purification Kit を使用して、サイクルシーケンスの反応の精製をしし、サンプルを POP-7 ポリマーを使用して Applied Biosystems 3730xl DNA Analyzer に注入しました。
図 1.AmpliTaq Gold 360 DNA ポリメラーゼは広範なターゲットを増幅します。パネルは、AmpliTaq Gold 360 DNA ポリメラーゼで増幅した生成物を示しています。PCR は、各反応あたり 1 ng のテンプレート DNA を使用して二重反復で行いました。アンプリコン長は、300 ~ 1,400 塩基対(bp)で、平均長は 553 bp でした。アンプリコンは以下のように標識しました:High AT;Easy Amplification;Primer Dimer;Homopolymer;Sequencing Challenge Long;High GC。GC 含有量の高いアンプリコンの反応には、360 GC エンハンサーを 5 µL 添加しました。
図 2.低コピーターゲットの検出のための AmpliTaq Gold 360 DNA ポリメラーゼの感度。ゲルの画像は、2.0 mM MgCl2 および標準的な熱サイクル条件を使用して、0 ~ 80 コピーのインプット DNA で実施した、β-actin 遺伝子の増幅生成物を示しています。
図 3.AmpliTaq Gold 360 DNA ポリメラーゼにより生成された PCR 生成物によって得られる高品質なシーケンシングデータ。AmpliTaq Gold 360 DNA ポリメラーゼおよび AmpliTaq Gold DNA ポリメラーゼによって生成された標準的なターゲット(パネル A)と GC 含有量の高いターゲット(パネル B)の増幅生成物を配列決定しました(シーケンシング反応あたり 10 ng の PCR 生成物)。サンプルに対して、BigDye Terminator v3.1 と標準的な熱サイクル条件を使用してサイクルシーケンスを行いました。BigDye XTerminator Purification Kit を使用して、サイクルシーケンスの反応の精製をしし、サンプルを POP-7 ポリマーを使用して Applied Biosystems 3730xl DNA Analyzer に注入しました。
PCR の歴史、セットアップ時の留意点、DNA ポリメラーゼ選択の重要性、一般的なメソッドとアプリケーション、トラブルシューティングについてご紹介します。
当社の e-learning シリーズを視聴して、逆転写、PCR、クローニングなどの分子生物学のトピックスについて学ぶことができます。
PCR および cDNA 合成サポートセンター
エンドポイント PCR および cDNA のアプリケーションに関するヒント、トラブルシューティング、リソースを提供しています。
OEM & カスタム PCR ソリューション
お客様の特定要件に合わせてカスタマイズ可能な製造ソリューション、製品ラベリング、梱包性能についてご覧ください。
お問い合せ
PCR 酵素やマスターミックスに関するご質問は、当社のテクニカルアプリケーション専門家に Email または電話でお問い合わせください。