Search Thermo Fisher Scientific
TaqManアレイプレートはInventoried、Flexible(made-to-order)、カスタムの他に、特注で作成することが出来ます。
SNPやmicroRNAなどをスポットする事が可能で大変便利です。
このプレートを使用すると、ピペット操作のエラーと、プレートの装填からサンプルの分析までの労力全般が大きく低減します。ご希望のプレートの構成をご連絡いただければ、作成いたします。特注プレート構成の TaqMan アッセイがお手元に届きましたら、サンプルとマスターミックスを添加するだけで、サーマルサイクリングを開始できます。
特注TaqMan アレイプレート(カスタムプレーティングサービス)は、下記のフォーマットでご利用いただけます。
さまざまな種類のTaqMan® Assaysを96ウェルプレートもしくは384ウェルプレートにお望みの形で分注してお届けするサービスです。
カスタムプレーティングオーダーフォームをダウンロードしてご記入頂き、販売代理店もしくは弊社営業担当者へご用命ください。
カスタム TaqMan アッセイを内容物とする TaqMan アレイカードが必要な場合、またはオンラインの作成ツールで非対応のレイアウトをご要望の場合は、特注 TaqMan サービスをご利用ください。 特定の経路をターゲットとする、両タイプ(事前構成済みと自由設計)の遺伝子発現 TaqMan Array カードを用意しています。事前設定済みの TaqMan 遺伝子発現アッセイを使用したカスタムの TaqMan 遺伝子発現カードはオンラインで構成可能です。 また、事前設定済みの TaqMan miRNA アッセイを内容物とする TaqMan アレイカードもオンラインで構成可能です。 従来のケミストリーによる TaqMan miRNA アッセイと高度な TaqMan miRNA アッセイの両方をサポートします。
TaqMan アレイカードは、高価な自動分注システムを必要とせずに、384 のリアルタイム PCR 反応を同時に実施できるように設計された 384 ウェルマイクロ流体カードです。TaqMan アレイカードは、乾燥状態であらかじめ分注された高品質の TaqMan アッセイ(TaqMan プローブと PCR プライマーのセット)で、12 ~ 384 の TaqMan 遺伝子アッセイターゲットに対して、1 ~ 8 サンプルの解析を平行して行えます。
TaqMan アレイカードは、下記のフォーマットおよび配合でご利用いただけます。
カスタムプレーティングオーダーフォームをダウンロードしてご記入頂き、販売代理店もしくは弊社営業担当者へご用命ください。
オンラインの作成ツールでレイアウトを作成できない TaqMan OpenArray プレートが必要な場合、特注 TaqMan サービスをご利用ください。 特定の経路をターゲットとする、両タイプ(事前構成済みと自由設計)の遺伝子発現 OpenArray プレートを用意しています。事前設定済みまたはカスタムの TaqMan 遺伝子発現アッセイはオンラインで構成可能です。 また、事前設定済みの TaqMan SNP ジェノタイピングアッセイを内容物とする TaqMan OpenArray プレートもオンラインで構成可能です。
OpenArray 技術は、お手頃価格のリアルタイム PCR–ベースのフォーマットで、試薬の使用を最小限に抑え、データポイント当たりのコストを大幅に削減することができますので、従来の予算内でより多くのサンプルを処理することが可能です。各 OpenArray プレートは、従来型 384 ウェルプレート 8 枚分と同じサンプル数に対応します。
TaqMan OpenArray プレートは、下記のフォーマットおよび配合でご利用いただけます。
特注 TaqMan OpenArray プレートの注文方法