Search Thermo Fisher Scientific
Applied Biosystems™ TaqMan アレイプレートは、96ウェルプレートに多数のターゲット遺伝子を検出できるように、Applied Biosystems™ TaqMan Gene Expression Assayがスポットされ乾燥状態で提供しています。リアルタイムPCRマスターミックスとcDNAサンプルを分注するだけで多数の遺伝子発現解析が簡便に出来る製品です。
TaqManアレイプレートのオーダーマニュアル
研究目的のみに使用できます。 人体や動物に対する診断・治療用ではありません。
お客様のニーズに合わせて、幅広いアプリケーションに対応したカスタム製品を取り扱っております。
詳しくは、問い合わせ一覧から、お問い合わせください。