Search Thermo Fisher Scientific
TaqMan™ Mutation Detection Assays は、Competitive Allele-Specific TaqMan™ PCR(castPCR™)テクノロジーをベースにデザインされており、がん研究に関連する遺伝子における体細胞変異を検出・定量します。 castPCR テクノロジーは高特異性かつ高感度のため、正常な野生型 DNA が多く存在するサンプル中でも微量の変異 DNA を検出することが可能です。 これらのアッセイは、細胞株、ホルマリン固定パラフィン包埋(FFPE)組織サンプル、新鮮凍結組織サンプルなどのさまざまなサンプルタイプに対応します。
Competitive Allele-Specific TaqMan PCR 法によって、MGB ブロッカーオリゴヌクレオチドにより野生型の配列を持つバックグラウンドの増幅が抑制され、アレル特異的プライマーにより変異型アレルが検出されます。
TaqMan の性能に castPCR テクノロジーを組み合わせた TaqMan Mutation Detection Assays は以下を提供します:
TaqMan Mutation Detection Assays は、がん研究のための革新的なツールを提供します。現在、KRAS、BRAF、KIT、JAK2 などの遺伝子変異をはじめとする既知のがん研究用の 47 遺伝子 819 アッセイから選択いただけます。
デジタル PCR の性能は、がん研究におけるレアな遺伝子変異の検出にも用いられます。 QuantStudio™ 3D デジタル PCR システムとウェットラボでバリデーション済みの TaqMan SNP Genotyping Assays を用いて、100 種類以上の体細胞変異を存在率 0.1%まで検出することができます。
TaqMan™ Mutation Detection IPC Reagent Kit は、一連のオプションの内在性ポジティブコントロール試薬で、あらゆる TaqMan Mutation Detection Assay と同時に増幅を行うことができ、ポジティブな PCR コントロール結果を提供します。 TaqMan Mutation Detection IPC Reagent Kit は、TaqMan Mutation Detection Assays での使用にあらかじめ最適化されています。
Applied Biosystems™ Mutation Detector™ ソフトウェア を用いて、TaqMan Mutation Detection Assay を Applied Biosystems™ リアルタイム PCR システムで実施し、収集したデータについて変異解析を行います。
TaqMan™ Custom Plating Service は、Fast またはスタンダードの 96 または 384 ウェルプレートに TaqMan Mutation Detection Assays を分注してお届けするサービスです。 大規模実験に必要な時間と人的資源が節約できます。
TaqMan ドキュメントファイル はこちらからダウンロードいただけます。thermofisher.com/taqmanfiles
プロトコール: TaqMan Mutation Detection Assays
クイックリファレンスカード: TaqMan Mutation Detection Assays
ユーザーガイド: Mutation Detector™ ソフトウェア
クイックリファレンスカード: Mutation Detector™ ソフトウェア
TaqMan Mutation Detection Assay インデックスファイル
プロダクトブリテン: TaqMan Mutation Detection Assays
アプリケーションノート: 迅速かつ高感度な変異の検出および定量
ポスター: castPCR テクノロジーを用いたがんバイオマーカー研究
識別 | castPCR テクノロジーは、アレル特異的な TaqMan qPCR をアレル特異性の高い MGB オリゴヌクレオチドブロッカーと組み合わせることによって、ターゲット以外の非特異的な増幅反応を効率的に抑制します。 |
アッセイコンポーネント | 変異型または野生型アレルアッセイの各アッセイには以下のコンポーネントがあらかじめ分注されています: 非標識 PCR プライマー、TaqMan™ MGB プローブ(FAM™ 標識)、および MGB オリゴヌクレオチドブロッカーの 10X ミックス 各遺伝子リファレンスアッセイには以下があらかじめ分注されています: 10X mix 非標識 PCR プライマーおよび TaqMan MGB プローブ(FAM™ 標識)の 10X ミックス |
反応 | 10 µl の反応系として 150 反応分/384-ウェルプレート または 20 µl の反応系として 75 反応分/96-ウェルプレート |
使用期限 | 製造後 2 年間 |
アッセイ情報ファイル | 受注番号、部品番号、アッセイ ID、NCBI 遺伝子名、および Entrez Gene ID の情報が含まれます。 また、Sanger COSMIC ID、ヌクレオチド変異、アミノ酸置換、および変異タイプの情報も含まれます。 |
マニュアルおよびプロトコール | こちらからダウンロードいただけますthermofisher.com/taqmanfiles:
|
追跡/識別 |
|
出荷および保存条件 | 室温で出荷 |
製品番号 | 製品名 | 用途 |
---|---|---|
4465804 | TaqMan Mutation Detection Assays (mutant allele assays and wild type allele assays) | Inventoried |
4465805 | TaqMan™ EGFR Exon 19 Deletions Assay (mutant allele assay to 19 different EGFR exon 19 deletions) | Inventoried |
4465807 | TaqMan Mutation Detection Reference Assays (gene reference assays) | Inventoried |
4467538 | TaqMan Mutation Detection IPC Reagent Kit | Inventoried |
TaqMan ドキュメントファイル はこちらからダウンロードいただけます。thermofisher.com/taqmanfiles
プロトコール: TaqMan Mutation Detection Assays
クイックリファレンスカード: TaqMan Mutation Detection Assays
ユーザーガイド: Mutation Detector™ ソフトウェア
クイックリファレンスカード: Mutation Detector™ ソフトウェア
TaqMan Mutation Detection Assay インデックスファイル
プロダクトブリテン: TaqMan Mutation Detection Assays
アプリケーションノート: 迅速かつ高感度な変異の検出および定量
ポスター: castPCR テクノロジーを用いたがんバイオマーカー研究
識別 | castPCR テクノロジーは、アレル特異的な TaqMan qPCR をアレル特異性の高い MGB オリゴヌクレオチドブロッカーと組み合わせることによって、ターゲット以外の非特異的な増幅反応を効率的に抑制します。 |
アッセイコンポーネント | 変異型または野生型アレルアッセイの各アッセイには以下のコンポーネントがあらかじめ分注されています: 非標識 PCR プライマー、TaqMan™ MGB プローブ(FAM™ 標識)、および MGB オリゴヌクレオチドブロッカーの 10X ミックス 各遺伝子リファレンスアッセイには以下があらかじめ分注されています: 10X mix 非標識 PCR プライマーおよび TaqMan MGB プローブ(FAM™ 標識)の 10X ミックス |
反応 | 10 µl の反応系として 150 反応分/384-ウェルプレート または 20 µl の反応系として 75 反応分/96-ウェルプレート |
使用期限 | 製造後 2 年間 |
アッセイ情報ファイル | 受注番号、部品番号、アッセイ ID、NCBI 遺伝子名、および Entrez Gene ID の情報が含まれます。 また、Sanger COSMIC ID、ヌクレオチド変異、アミノ酸置換、および変異タイプの情報も含まれます。 |
マニュアルおよびプロトコール | こちらからダウンロードいただけますthermofisher.com/taqmanfiles:
|
追跡/識別 |
|
出荷および保存条件 | 室温で出荷 |
製品番号 | 製品名 | 用途 |
---|---|---|
4465804 | TaqMan Mutation Detection Assays (mutant allele assays and wild type allele assays) | Inventoried |
4465805 | TaqMan™ EGFR Exon 19 Deletions Assay (mutant allele assay to 19 different EGFR exon 19 deletions) | Inventoried |
4465807 | TaqMan Mutation Detection Reference Assays (gene reference assays) | Inventoried |
4467538 | TaqMan Mutation Detection IPC Reagent Kit | Inventoried |