taqman-array-plates
TaqManアレイプレートはInventoried、Flexible(made-to-order)、カスタムの他に、特注で作成することが出来ます。
SNPやmicroRNAなどをスポットする事が可能で大変便利です。
このプレートを使用すると、ピペット操作のエラーと、プレートの装填からサンプルの分析までの労力全般が大きく低減します。ご希望のプレートの構成をご連絡いただければ、作成いたします。特注プレート構成の TaqMan アッセイがお手元に届きましたら、サンプルとマスターミックスを添加するだけで、サーマルサイクリングを開始できます。
特注TaqMan アレイプレート(カスタムプレーティングサービス)は、下記のフォーマットでご利用いただけます。
さまざまな種類のTaqMan® Assaysを96ウェルプレートもしくは384ウェルプレートにお望みの形で分注してお届けするサービスです。
  • アッセイタイプ:
    • Gene Expression (Inventoried & made-to-order & custom)
    • MicroRNA (Inventoried & made-to-order & custom)
    • Non-coding RNA (Inventoried & made-to-order)
    • SNP Genotyping  (predesigned & custom & DME
    • Copy Number Assays (predesigned & custom plus, or custom) 単体もしくはCopy Number Reference AssayとのDuplex
  • プレートタイプ:96 ウェル(Standard & Fast)、384 ウェル
    (MicroAmp Enduraプレートを使用しており、Bio-Rad™、Agilent™/Strategene™リアルタイム PCR システムに適合します)
  • 反応容量:10 μL(384 ウェルに最適)、20 μL(96 ウェルに最適)
  • アッセイは、乾燥または液体の状態でプレートに装填されます。
特注TaqMan アレイプレート(カスタムプレーティングサービス)の注文方法
カスタムプレーティングオーダーフォームをダウンロードしてご記入頂き、販売代理店もしくは弊社営業担当者へご用命ください。
  • 納期:約3~5週間(ご注意:最少注文数は20枚です。)
 プロダクトブリテン:特注 TaqMan アレイプレート
特注 TaqMan アレイプレート
taqman-array-cards-230x195
カスタム TaqMan アッセイを内容物とする TaqMan アレイカードが必要な場合、またはオンラインの作成ツールで非対応のレイアウトをご要望の場合は、特注 TaqMan サービスをご利用ください。  特定の経路をターゲットとする、両タイプ(事前構成済みと自由設計)の遺伝子発現 TaqMan Array カードを用意しています。事前設定済みの TaqMan 遺伝子発現アッセイを使用したカスタムの TaqMan 遺伝子発現カードはオンラインで構成可能です。  また、事前設定済みの TaqMan miRNA アッセイを内容物とする TaqMan アレイカードもオンラインで構成可能です。  従来のケミストリーによる TaqMan miRNA アッセイ高度な TaqMan miRNA アッセイの両方をサポートします。
TaqMan アレイカードは、高価な自動分注システムを必要とせずに、384 のリアルタイム PCR 反応を同時に実施できるように設計された 384 ウェルマイクロ流体カードです。TaqMan アレイカードは、乾燥状態であらかじめ分注された高品質の TaqMan アッセイ(TaqMan プローブと PCR プライマーのセット)で、12 ~ 384 の TaqMan 遺伝子アッセイターゲットに対して、1 ~ 8 サンプルの解析を平行して行えます。
TaqMan アレイカードは、下記のフォーマットおよび配合でご利用いただけます。
  • TaqMan アッセイの全種類(遺伝子発現、高度な miRNA、従来のケミストリーによる miRNA、SNP ジェノタイピング、DME、コピー数変動、変異の検出)が選択できます。
  • カスタムおよび事前設計のアッセイ
  • TaqMan アレイは、アレイカードブロックを備えた Applied Biosystems リアルタイム PCR システムと適合します。
特注TaqMan アレイカード(カスタムプレーティングサービス)の注文方法
カスタムプレーティングオーダーフォームをダウンロードしてご記入頂き、販売代理店もしくは弊社営業担当者へご用命ください。
  • 納期:約3~5週間(ご注意:最少注文数は50枚です。)
特注 TaqMan OpenArray プレート
taqman-openarray-plates-230x195
オンラインの作成ツールでレイアウトを作成できない TaqMan OpenArray プレートが必要な場合、特注 TaqMan サービスをご利用ください。  特定の経路をターゲットとする、両タイプ(事前構成済みと自由設計)の遺伝子発現 OpenArray プレートを用意しています。事前設定済みまたはカスタムの TaqMan 遺伝子発現アッセイはオンラインで構成可能です。  また、事前設定済みの TaqMan SNP ジェノタイピングアッセイを内容物とする TaqMan OpenArray プレートもオンラインで構成可能です。
OpenArray 技術は、お手頃価格のリアルタイム PCR–ベースのフォーマットで、試薬の使用を最小限に抑え、データポイント当たりのコストを大幅に削減することができますので、従来の予算内でより多くのサンプルを処理することが可能です。各 OpenArray プレートは、従来型 384 ウェルプレート 8 枚分と同じサンプル数に対応します。
TaqMan OpenArray プレートは、下記のフォーマットおよび配合でご利用いただけます。
  • 多くの種類の TaqMan アッセイ(遺伝子発現、高度な miRNA、従来のケミストリーによる miRNA、SNP ジェノタイピング、DME、コピー数変動)が選択できます。
  • カスタムおよび事前設計のアッセイ
  • オンラインの作成ツールで構成できないレイアウト
  • TaqMan OpenArray プレートは、OpenArray ブロックを備えた QuantStudio 12K Flex リアルタイム PCR システムに適合します。
特注 TaqMan OpenArray プレートの注文方法
  • OpenArray プレートの注文は、QuantStudio チームまたは担当の販売代理店にご用命ください。
  • QuantStudioFrontDesk@thermofisher.com で、QuantStudio チームにご用命いただけます。
  • 2 ~ 3 日以内に販売代理店よりご注文内容確認のご連絡を差し上げます。
  • 特注 OpenArray プレートは、ご注文から 6 ~ 8 週間でお届けします。