Search Thermo Fisher Scientific
TaqMan® OpenArray®リアルタイムPCRプレートは、世界で信頼度の高いTaqMan®アッセイを、3,072反応のより柔軟なハイスループット・リアルタイムPCRプレートに搭載したものです。カスタマイズ可能な5つのフォーマットにより、61,000種類以上のTaqMan®遺伝子発現アッセイをOpenArray®プレートにプレインストールすることができ、今までにない柔軟性を提供しています。OpenArray® リアルタイムPCRシステムは、8,000以上のリアルタイムPCRアッセイを同時に実行し、1日あたり32,000以上のqPCRデータポイントを生成することを可能にします。
TaqMan® OpenArray®リアルタイムPCRプレートには2つの要件があります。
この製品は、TaqManリアルタイムPCRアッセイページにアクセスして購入することができます。 シンプルなワークフロー
TaqMan® OpenArray®リアルタイムPCRプレートには、お好みの在庫品TaqMan®遺伝子発現アッセイを、お好みのフォーマットにあらかじめセットし提供いたします。サンプルとマスターミックスを混ぜ、OpenArray®プレートにセットし、シールを貼り、ランするだけです。OpenArray®リアルタイムPCRシステムのワークフローにより、ロボットを使わずに1人で最大576サンプルのバリデーションやスクリーニングを1日で行うことができます。
OpenArray®システムは学術研究に理想的で、AgBio、複雑な疾患との関連性の検証、品種改良、医薬品ターゲットのプロファイリングやスクリーニングなど、大規模なサンプルでの研究でも、高い性能と再現性を必要とする研究でも最適です(表1)。データ解析には、標準曲線と相対的な遺伝子発現が含まれます。
特長 | 性能 |
---|---|
100コピーでの複製の精度 | 標準偏差<0.25 Ct |
空のウェルでは増幅なし | >99%スルーホール |
3つのOpenArray®プレートのロード時間(8,064反応) | <30分 |
DNAまたはcDNAからリアルタイムデータまでの時間 | 〜4時間 |
1人の技術者が1日で実行可能なスループット | 32,256反応(576サンプル) |
プレートフォーマット | サンプル数 プレートあたり | 最小注文数(10パック) | 合計サンプル数 最小注文数あたり | |
---|---|---|---|---|
在庫品アッセイのみ | 在庫品、オーダーメイド、および/または カスタムアッセイ | |||
18 [3X]アッセイ | 48 | 1 | 1 | 480 |
56アッセイ | 48 | 1 | 1 | 480 |
112アッセイ | 24 | 1 | 2 | 240(在庫品のみ)/ 480(在庫品/カスタム品) |
168アッセイ | 16 | 1 | 3 | 160(在庫品のみ)/ 480(在庫品/カスタム品) |
224アッセイ | 12 | 1 | 4 | 120(在庫品のみ)/ 480(在庫品/カスタム品) |
注:遺伝子発現製品には、最低注文数2セットの要件が設定されています。「Inventoried」とは、選択されたすべてのアッセイが在庫品となるOpenArray®の構成を指します。「Inventoried/MTO/Custom」とは、少なくとも1つのカスタムまたはオーダーメイドのアッセイを含む構成を指します。
研究用途にのみご使用ください。診断目的には使用できません。