Search Thermo Fisher Scientific
これらのSignatureプレートは、特定の生物学的過程、経路または病状の確認用に最適なTaqMan® Gene Expression Assayでプレコンフィギュレートされています。 各プレートのウェルには所定のアッセイおよび内因性コントロールが乾燥状態で含まれていますので、1段階の簡単な実験で全遺伝子の正確な評価が行えます。
詳細はこちら >
製品フォーマット/装置 | StepOne Plus™ | StepOne™ | 7500 | 7500 Fast | 7900 | ViiA7™ | QuantStudio™ |
96-well Plate, Standard | いいえ | いいえ | 96-Well Block | いいえ | 96-Well Block | 96-Well Block | 96-Well Block |
96-well Plate, FAST | 96-Well Fast Block | いいえ | いいえ | 96-Well Fast Block | 96-Well Fast Block | 96-Well Fast Block | 96-Well Fast Block |
384-well Plate | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | 384-Well Block | 384-Well Block | 384-Well Block |
Microfluidic Cards | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | TaqMan® Array Card Block | TaqMan® Array Card Block | TaqMan® Array Card Block |
OpenArray® | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | OpenArray® Block |
研究目的のみに使用できます。 診断目的の使用はできません。